ContactUsLinkComponent
B/T® PerfectPostion Puri-Flex泵管,用于Masterflex® B/T®泵,Avantor®
undefined
B/T® PerfectPostion Puri-Flex泵管,用于Masterflex® B/T®泵,Avantor®
  • 型号:
  • 96419-87
  • 96419-91
  • Length per pack:
  • 3 m (10 ft.)
  • 3 m (10 ft.)
  • 最大压力:
  • 2,4 bar (35 psi)
  • 2,06 bar (30 psi)
  • 最小温度:
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • 最高温度:
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
  • –30 °C (–22 °F)
  • –30 °C (–22 °F)
  • Max. temperature (dynamic):
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 最大真空度:
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • Pump series:
  • B/T
  • B/T
  • Regulatory approvals:
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;FDA;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • 灭菌:
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Suction lift H₂O:
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)