Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® 黑色橡胶真空管,Avantor®
Masterflex® 黑色橡胶真空管,Avantor®
Supplier:   MASTERFLEX PREMIUM
Masterflex® 黑色橡胶真空管,Avantor®
Supplier:  MASTERFLEX PREMIUM
Certificates
Masterflex® 黑色橡胶真空管,Avantor®
Masterflex® 黑色橡胶真空管,Avantor®
7 Options Available Below
Product Details & Documents
Suitable for vacuum use.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
应用范围:一般实验室和工业用途的真空和压力应用。
特点:管壁厚,柔性好。
认证:无。
温度范围:0 至 150°F(–18 至 65°C)
灭菌:环氧乙烷或 15 psi (1.0 bar) 下高压灭菌 30 分钟。
Specifications for Product Family
Specifications
  • 型号:
  • 96143-13
  • 96143-11
  • 96143-07
  • 96143-17
  • 96143-09
  • 96143-03
  • 96143-15
  • 透明度:
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Opaque
  • Length per pack:
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 最大压力:
  • 2,9 bar (42 psi)
  • 2,8 bar (40 psi)
  • 3,4 bar (50 psi)
  • 2,8 bar (40 psi)
  • 3,3 bar (48 psi)
  • 4,7 bar (68 psi)
  • 3,6 bar (52 psi)
  • 最高温度:
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 最小温度:
  • –18 °C (0 °F)
  • –18 °C (0 °F)
  • –18 °C (0 °F)
  • –18 °C (0 °F)
  • –18 °C (0 °F)
  • –18 °C (0 °F)
  • –18 °C (0 °F)
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • 工作压力:
  • 42 psi
  • 40 psi
  • 50 psi
  • 40 psi
  • 48 psi
  • 68 psi
  • 52 psi
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • 顺序
    说明
    Tubing int.Ø
    壁厚
    Tubing ext.Ø
    Tubing material
    长度
    颜色
    Availability
    Price
  • MFLB96143-13
    01
    Transfer Tubing, Black Rubber Vacuum, 1/2" ID x 1-1/8" OD; 25 ft
    12,8 mm (0,5")
    8 mm
    28,6 mm (1,125")
    橡胶
    7,6 m
    黑色
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB96143-13
    型号
    96143-13
    透明度
    Opaque
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    2,9 bar (42 psi)
    最高温度
    65 °C (150 °F)
    最小温度
    –18 °C (0 °F)
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    42 psi
  • MFLB96143-11
    02
    Transfer Tubing, Black Rubber Vacuum, 1/2" ID x 1" OD; 25 ft
    12,8 mm (0,5")
    6,4 mm
    25,4 mm (1")
    橡胶
    7,6 m
    黑色
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB96143-11
    型号
    96143-11
    透明度
    Opaque
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    2,8 bar (40 psi)
    最高温度
    65 °C (150 °F)
    最小温度
    –18 °C (0 °F)
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    40 psi
  • MFLB96143-07
    04
    Transfer Tubing, Black Rubber Vacuum, 1/4" ID x 5/8" OD; 25 ft
    6,4 mm (0,25")
    4,8 mm
    15,9 mm (0,625")
    橡胶
    7,6 m
    黑色
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB96143-07
    型号
    96143-07
    透明度
    Opaque
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    3,4 bar (50 psi)
    最高温度
    65 °C (150 °F)
    最小温度
    –18 °C (0 °F)
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    50 psi
  • MFLB96143-17
    05
    Transfer Tubing, Black Rubber Vacuum, 3/4" ID x 1-1/2" OD; 25 ft
    19,1 mm (0,75")
    9,5 mm
    38,1 mm (1,5")
    橡胶
    7,6 m
    黑色
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB96143-17
    型号
    96143-17
    透明度
    Opaque
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    2,8 bar (40 psi)
    最高温度
    65 °C (150 °F)
    最小温度
    –18 °C (0 °F)
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    40 psi
  • MFLB96143-09
    06
    Transfer Tubing, Black Rubber Vacuum, 3/8" ID x 7/8" OD; 25 ft
    9,5 mm (0,375")
    6,4 mm
    22,4 mm (0,875")
    橡胶
    7,6 m
    黑色
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB96143-09
    型号
    96143-09
    透明度
    Opaque
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    3,3 bar (48 psi)
    最高温度
    65 °C (150 °F)
    最小温度
    –18 °C (0 °F)
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    48 psi
  • MFLB96143-03
    07
    Transfer Tubing, Black Rubber Vacuum, 3/16" ID x 9/16" OD; 25 ft
    4,8 mm (0,1875")
    4,8 mm
    14,4 mm (0,5625")
    橡胶
    7,6 m
    黑色
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB96143-03
    型号
    96143-03
    透明度
    Opaque
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    4,7 bar (68 psi)
    最高温度
    65 °C (150 °F)
    最小温度
    –18 °C (0 °F)
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    68 psi
  • MFLB96143-15
    08
    Transfer Tubing, Black Rubber Vacuum, 5/8" ID x 1-3/8" OD; 25 ft
    15,9 mm (0,625")
    9,5 mm
    35 mm (1,375")
    橡胶
    7,6 m
    黑色
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB96143-15
    型号
    96143-15
    透明度
    Opaque
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    3,6 bar (52 psi)
    最高温度
    65 °C (150 °F)
    最小温度
    –18 °C (0 °F)
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    52 psi