Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S®兼容计算机的数字泵系统,Avantor®
Masterflex® L/S®兼容计算机的数字泵系统,Avantor®
Masterflex® L/S®兼容计算机的数字泵系统,Avantor®
Certificates
Masterflex® L/S®兼容计算机的数字泵系统,Avantor®
Masterflex® L/S®兼容计算机的数字泵系统,Avantor®
2 Options Available Below
Product Details & Documents
对于自动化实验室和工艺等应用,可将该数字驱动器连接至一台个人电脑 -- 或将其用作独立式分配泵。
  • 精密数字驱动器拥有高精度免维护电机和图形显示界面,设置、操作更方便
  • 使用 L/S 泵管时流速为 0.001 至 3400 mL/min。流速取决于驱动器转速及泵管尺寸。
  • LCD 图形界面,可显示 4 种运行模式:连续运行、定时分配、重复分配、体积分配。可连续检查泵的性能。
  • 菜单式界面,编程及操作命令有 7 种语言可选
  • 按 mL 进行分配 -- 每次分配体积为 0.001 至 9999 mL;重复分配 -- 重复次数为 1 至 9,999;或按时间分配 -- 每两次分配循环之间间隔 1 秒至 99 小时 59 分钟 59 秒
  • 可编程分配间隔,可设置分配周期之间的延迟时间,方便实现自动化分配
  • 防滴漏功能,分配周期结束时使驱动器短时间反转,可确保精度
  • 免维护无刷电机,速度控制精度达 +/-0.1%,量程比达 6000:1
  • 通过 RS-232 或 USB 接头连接至个人电脑
  • 通过驱动器上的 DB25 母接头可实现远程控制:
  • -- 速度控制输入:0 至 20 mA、4 至 20 mA 或 0 至 10 V;
  • -- 泵送方向:要求集电极开路或触点闭合;
  • -- 启动/停止/冲洗:要求集电极开路或触点闭合;
  • -- 转速计输出:0 至 20 mA、4 至 20 mA、0 至 10 V 或集电极开路
这些精密驱动器具有模拟远程控制选项,编程简单 — 非常适用于自动化过程应用。可编程的校准可确保分配和显示精度;驱动器可储存一组各尺寸泵管的校准数据。
通过简单的薄膜键盘为驱动器进行编程;键盘带有锁定/解锁保护设置功能。电机可反转,便于您在泵送前后进行泵管冲洗,并以任意方向泵送流体。
Delivery information: 泵头、泵管和 6 ft (1.8 m) 电源线,带 IEC 320/CEE22 插口。订购时请注明设备使用地,以方便我们提供正确的电源线及插头。
Specifications for Product Family
规格
  • 型号:
  • 77924-55
  • 77924-65
  • 通道数量:
  • 1
  • 1
  • 滚筒数量:
  • 3
  • 4
  • 控制类型:
  • Digital
  • Digital
  • Min. flow rate per channel:
  • 0,08 ml/min
  • 0,28 ml/min
  • Max. flow rate per channel:
  • 480 ml/min
  • 1700 ml/min
  • 最小流速:
  • 0,08 ml/min
  • 0,28 ml/min
  • Drive IP rating:
  • IP 33
  • IP 33
  • 准确度:
  • ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
  • ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
  • Anti-drip:
  • Yes
  • Yes
  • Cloud connected:
  • No
  • No
  • Digital dispensing:
  • Yes
  • Yes
  • 驱动器:
  • 07551-20 (L/S® Computer-Compatible Digital Drive, 600 rpm)
  • 07551-20 (L/S® Computer-Compatible Digital Drive, 600 rpm)
  • 负载循环:
  • Continuous
  • Continuous
  • Min. RPM:
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • Open-head sensor:
  • No
  • No
  • Pump series:
  • L/S
  • L/S
  • Remote I/O:
  • RS-232, USB, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
  • RS-232, USB, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
  • Reversible motor:
  • Yes
  • Yes
  • 管:
  • 06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
  • 06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
  • Tubing sizes accepted:
  • L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
  • L/S® 15, 24, 35, 36
  • Washdown capable:
  • No
  • No
  • 电流:
  • 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
  • 2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
  • 频率:
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 电压:
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 质保:
  • 2 years
  • 2 years
规格
Product Family Options
产品信息
  • 顺序
    说明
    Electrical plug type
    Maximum Flow Rate
    Housing material
    泵压头
    高度
    长度
    宽度
    Max. RPM
    可用库存
    Price
  • MFLA77924-55-USS
    11
    L/S® Digital Computer-Compatible Drive with Easy-Load® 3 Pump Head; 115/230 VAC
    USS
    480 ml/min
    ABS plastic and aluminium
    77800-60 (L/S® Easy-Load 3 Pump Head)
    21,59 cm
    35,26 cm
    21,08 cm
    600 rpm
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    2 year warranty
    CE Compliant
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA77924-55-USS
    型号
    77924-55
    通道数量
    1
    滚筒数量
    3
    控制类型
    Digital
    Min. flow rate per channel
    0,08 ml/min
    Max. flow rate per channel
    480 ml/min
    最小流速
    0,08 ml/min
    Drive IP rating
    IP 33
    准确度
    ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
    Anti-drip
    Yes
    Cloud connected
    No
    Digital dispensing
    Yes
    驱动器
    07551-20 (L/S® Computer-Compatible Digital Drive, 600 rpm)
    负载循环
    Continuous
    Min. RPM
    0,1 rpm
    Open-head sensor
    No
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    RS-232, USB, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
    Reversible motor
    Yes
    06434-16, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 16)
    Tubing sizes accepted
    L/S® 13, 14, 16, 25, 17, 18
    Washdown capable
    No
    电流
    2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
    频率
    50/60 Hz
    电压
    90 - 260 VAC
    质保
    2 years
    2 year warranty
    CE Compliant
  • MFLA77924-65-USS
    22
    L/S® Digital Computer-Compatible Drive with Easy-Load® II Pump Head; 115/230 VAC
    USS
    1700 ml/min
    ABS plastic and aluminium
    77200-62 (L/S® Easy-Load II Pump Head)
    21,59 cm
    33,99 cm
    21,08 cm
    600 rpm
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    2 year warranty
    CE Compliant
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA77924-65-USS
    型号
    77924-65
    通道数量
    1
    滚筒数量
    4
    控制类型
    Digital
    Min. flow rate per channel
    0,28 ml/min
    Max. flow rate per channel
    1700 ml/min
    最小流速
    0,28 ml/min
    Drive IP rating
    IP 33
    准确度
    ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
    Anti-drip
    Yes
    Cloud connected
    No
    Digital dispensing
    Yes
    驱动器
    07551-20 (L/S® Computer-Compatible Digital Drive, 600 rpm)
    负载循环
    Continuous
    Min. RPM
    0,1 rpm
    Open-head sensor
    No
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    RS-232, USB, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
    Reversible motor
    Yes
    06434-24, 10-ft (C-FLEX® Ultra, L/S® 24)
    Tubing sizes accepted
    L/S® 15, 24, 35, 36
    Washdown capable
    No
    电流
    2,2 A @ 115 V; 1,1 A @ 230 V
    频率
    50/60 Hz
    电压
    90 - 260 VAC
    质保
    2 years
    2 year warranty
    CE Compliant
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    说明
    颜色
    长度
    可用库存
    Price
  • MFLA22050-60
    USB cable; type A male to type B male
    米色
    10 ft.
    Log in 查看库存
    1 * 10 Feet
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • MFLA22050-54
    Interface cable with DB9 male/DB9 female connectors