Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® 多管存放架,Avantor®
Masterflex® 多管存放架,Avantor®
Certificates
Masterflex® 多管存放架,Avantor®
37 Options Available Below
Product Details & Documents
Create your own flowmeter systems for complete flexibility.
  • Correlated flowmeters feature a generic scale—reference flow curves calibrated to a variety of media, temperatures and pressures to get the flow rate
  • Direct-reading flowmeters feature a calibrated scale for a specific medium—no need to convert readings to get flow rate
  • Use with media for laboratory and industrial applications
  • Required system components for flowmeter systems would be frame, flowtube(s), valve cartridge, and tripod—order each component separately
  • Choose from aluminum or stainless steel wetted parts based on required chemical compatibility
  • Designed with 1/8” NPT(F) connections
这些存放架带有阀口,阀芯可以控制流量。三脚架底座要求使用带普通进口流量模式的多管村房间;其它多管存放架是为面板和三脚架安装而设计的。
Specifications for Product Family
规格
  • 最高运行温度:
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 质保:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
规格
Product Family Options
产品信息
  • 顺序
    说明
    Process connection
    可用库存
    Price
  • MFLA03214-10
    01
    Two Tube Frame for 65 mm Flowtube, Isolated, Aluminum
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA03214-10
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLA03214-12
    02
    Two Tube Frame for 65 mm Flowtube, Common, Aluminum
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA03214-12
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLA03214-16
    03
    Two Tube Frame for 65 mm Flowtube, Isolated, 316 SS
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA03214-16
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLA03214-18
    04
    Two Tube Frame for 65 mm Flowtube, Common, 316 SS
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA03214-18
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLB03214-28
    05
    Three Tube Frame for 65 mm Flowtube, Isolated, Aluminum
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB03214-28
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLB03214-30
    06
    Three Tube Frame for 65 mm Flowtube, Common, Aluminum
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB03214-30
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLB03214-36
    07
    Three Tube Frame for 65 mm Flowtube, Common, 316 SS
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB03214-36
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLB03214-46
    08
    Four Tube Frame for 65 mm Flowtube, Isolated, Aluminum
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB03214-46
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLA03214-50
    09
    Four Tube Frame for 65 mm Flowtube, Common, Aluminum
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA03214-50
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLB03214-52
    10
    Four Tube Frame for 65 mm Flowtube, Isolated, 316 SS
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB03214-52
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLB03214-56
    11
    Four Tube Frame for 65 mm Flowtube, Common, 316 SS
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB03214-56
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLA03214-62
    12
    Five Tube Frame for 65 mm Flowtube, Isolated, Aluminum
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA03214-62
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLB03214-64
    13
    Five Tube Frame for 65 mm Flowtube, Common, Aluminum
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB03214-64
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLB03214-66
    14
    Five Tube Frame for 65 mm Flowtube, Isolated, 316 SS
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB03214-66
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLB03214-68
    15
    Five Tube Frame for 65 mm Flowtube, Common, 316 SS
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB03214-68
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLB03214-74
    16
    Six Tube Frame for 65 mm Flowtube, Isolated, Aluminum
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB03214-74
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLB03214-76
    17
    Six Tube Frame for 65 mm Flowtube, Common, Aluminum
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB03214-76
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLB03214-78
    18
    Six Tube Frame for 65 mm Flowtube, Isolated, 316 SS
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB03214-78
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLB03214-80
    19
    Six Tube Frame for 65 mm Flowtube, Common, 316 SS
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB03214-80
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLA03215-10
    20
    Two Tube Frame for 150 mm Flowtube, Isolated, Aluminum
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA03215-10
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLA03215-12
    21
    Two Tube Frame for 150 mm Flowtube, Common, Aluminum
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA03215-12
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLA03215-16
    22
    Two Tube Frame for 150 mm Flowtube, Isolated, 316 SS
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA03215-16
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLA03215-18
    23
    Two Tube Frame for 150 mm Flowtube, Common, 316 SS
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA03215-18
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLB03215-28
    24
    Three Tube Frame for 150 mm Flowtube, Isolated, Aluminum
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB03215-28
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLA03215-30
    25
    Three Tube Frame for 150 mm Flowtube, Common, Aluminum
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA03215-30
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLA03215-34
    26
    Three Tube Frame for 150 mm Flowtube, Isolated, 316 SS
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA03215-34
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLA03215-36
    27
    Three Tube Frame for 150 mm Flowtube, Common, 316 SS
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA03215-36
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLB03215-46
    28
    Four Tube Frame for 150 mm Flowtube, Isolated, Aluminum
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB03215-46
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLA03215-50
    29
    Four Tube Frame for 150 mm Flowtube, Common, Aluminum
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA03215-50
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLA03215-52
    30
    Four Tube Frame for 150 mm Flowtube, Isolated, 316 SS
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA03215-52
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLA03215-56
    31
    Four Tube Frame for 150 mm Flowtube, Common, 316 SS
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA03215-56
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLB03215-64
    32
    Five Tube Frame for 150 mm Flowtube, Common, Aluminum
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB03215-64
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLA03215-68
    33
    Five Tube Frame for 150 mm Flowtube, Common, 316 SS
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA03215-68
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLB03215-74
    34
    Six Tube Frame for 150 mm Flowtube, Isolated, Aluminum
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB03215-74
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLA03215-76
    35
    Six Tube Frame for 150 mm Flowtube, Common, Aluminum
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA03215-76
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLA03215-78
    36
    Six Tube Frame for 150 mm Flowtube, Isolated, 316 SS
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA03215-78
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year
  • MFLB03215-80
    37
    Six Tube Frame for 150 mm Flowtube, Common, 316 SS
    0,125" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB03215-80
    最高运行温度
    121 °C (250 °F)
    质保
    1 year