Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S® 一体式数字工艺驱动器,Avantor®
Masterflex® L/S® 一体式数字工艺驱动器,Avantor®
Masterflex® L/S® 一体式数字工艺驱动器,Avantor®
Certificates
Masterflex® L/S® 一体式数字工艺驱动器,Avantor®
Masterflex® L/S® 一体式数字工艺驱动器,Avantor®
11 Options Available Below
Product Details & Documents
是在实验室、工艺和冲洗式环境下进行流体输送、分配和计量应用的理想选择。
  • 流速:使用 L/S 泵管时为 0.006 至 3400 mL/min(最大 54 GPH)。流速取决于驱动器转速及泵管尺寸。
  • 外壳全密封 — 达 NEMA 4X (IP66) 直接冲洗等级
  • 驱动器易于清洗,能耐受常用清洗液和消毒液 — 只需将软管朝下即可清洗
  • 免维护无刷电机,速度控制精度达 ±0.1%,量程比达 6000:1
  • LCD 图形界面,可显示 4 种运行模式:连续运行、定时分配、重复分配、体积分配。可连续检查泵的性能
  • 以 mL(0.001 至 99999 mL)、L 或加仑为单位进行体积分配;重复分配,重复次数为 1 至 9999;或时间分配,每两次开/关循环之间间隔(每次循环为 1 秒至 99 小时 59 分钟 59 秒)
  • 防滴漏功能,确保分配准确性
  • 菜单式界面,编程及操作命令有 7 种语言可选
  • 通过驱动器上的密封圆形接头进行远程控制:
  • -- 速度控制输入:可变刻度 0 至 20 mA、4 至 20 mA 或 0 至 10 V;
  • -- 泵送方向:需要集电极开路或触点闭合;
  • -- 启动/停止/清洗:需要集电极开路或触点闭合;
  • -- 转速计输出:可在 0 至 20 mA、4 至 20 mA 或 0 至 10 V 之间进行调节,集电极开路
这些精密驱动器可进行模拟远程控制,并有简单的编程——是自动化工艺应用的理想选择。驱动器可设置分配间隔,即分配周期间的延迟时间,从而更方便且自动化地进行分配。可编程设置的校准确保了分配和显示的精确度——驱动器为每种泵管尺寸存储有一个校准值。
通过操作简单的覆膜键盘设置驱动器;键盘锁定功能可保护设置。电机可逆,便于在泵送之前或之后冲洗泵管,亦可往两个方向泵送流体。
Ordering information: Each model includes a country specific plug/cord set; choose the catalog number with desired country plug type. All units include an IEC 320 socket with a detachable standard US three prong power cable. See country plug description https://uk.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
Delivery information: 长6英尺(1.8米)的电线,带IEC 320/CEE22接头耦合;防水电线接口。敬请在订购时注明最终目的国;驱动器将随附指定国家的插头/电线套装。
Specifications for Product Family
规格
  • 型号:
  • 07575-30
  • 07575-30
  • 07575-30
  • 07575-35
  • 07575-38
  • 07575-40
  • 07575-40
  • 07575-40
  • 07575-50
  • 07575-52
  • 07575-60
  • Cloud connected:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • 控制类型:
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Digital Variable Speed
  • Digital
  • Digital
  • Digital
  • Digital Variable Speed
  • Digital Variable Speed
  • Digital Variable Speed
  • Digital dispensing:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Drive height:
  • 235 mm (9,25")
  • 235 mm (9,25")
  • 235 mm (9,25")
  • 235 mm (9,25")
  • 235 mm (9,25")
  • 235 mm (9,25")
  • 235 mm (9,25")
  • 235 mm (9,25")
  • 235 mm (9,25")
  • 235 mm (9,25")
  • 235 mm (9,25")
  • Drive IP rating:
  • IP 66
  • IP 66
  • IP 66
  • IP 66
  • IP 66
  • IP 66
  • IP 66
  • IP 66
  • IP 66
  • IP 66
  • IP 66
  • Drive length:
  • 305 mm (12")
  • 305 mm (12")
  • 305 mm (12")
  • 305 mm (12")
  • 305 mm (12")
  • 305 mm (12")
  • 305 mm (12")
  • 305 mm (12")
  • 305 mm (12")
  • 305 mm (12")
  • 305 mm (12")
  • Drive width:
  • 229 mm (9")
  • 229 mm (9")
  • 229 mm (9")
  • 229 mm (9")
  • 229 mm (9")
  • 229 mm (9")
  • 229 mm (9")
  • 229 mm (9")
  • 229 mm (9")
  • 229 mm (9")
  • 229 mm (9")
  • Min. RPM:
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • 0,02 rpm
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • 0,1 rpm
  • 电机:
  • 75 W
  • 75 W
  • 75 W
  • 75 W
  • 75 W
  • 75 W
  • 75 W
  • 75 W
  • 75 W
  • 75 W
  • 75 W
  • Motor hp:
  • 1/10
  • 1/10
  • 1/10
  • 1/10
  • 1/10
  • 1/10
  • 1/10
  • 1/10
  • 1/10
  • 1/10
  • 1/10
  • Open-head sensor:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Yes
  • No
  • No
  • No
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Pump series:
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • Remote I/O:
  • 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
  • 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
  • 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
  • 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
  • 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
  • 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
  • 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
  • 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
  • Ethernet/IP, Bluetooth LE, USB, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
  • Profibus, Bluetooth LE, USB, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
  • Ethernet/IP, Bluetooth LE, USB, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
  • Reversible motor:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • 速度:
  • Variable
  • Variable
  • Variable
  • Variable
  • Variable
  • Variable
  • Variable
  • Variable
  • Variable
  • Variable
  • Variable
  • Speed control:
  • ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
  • ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
  • ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
  • ±0,1% (0,01 rpm at 100 rpm)
  • ±0,1% (Resolution: 0,1 rpm at 600 rpm)
  • ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
  • ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
  • ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
  • ±0,1% (0,01 rpm at 100 rpm)
  • ±0,1% (0,01 rpm at 100 rpm)
  • ±0,1% (0,01 rpm at 100 rpm)
  • Type of pump heads accepted:
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load OHS, Easy-Load II, Easy-Load II OHS, High Performance, High Performance OHS, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load OHS, Easy-Load II, Easy-Load II OHS, High Performance, High Performance OHS, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load OHS, Easy-Load II, Easy-Load II OHS, High Performance, High Performance OHS, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
  • Standard, Easy-Load, Easy-Load OHS, Easy-Load II, Easy-Load II OHS, High Performance, High Performance OHS, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
  • Washdown capable:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • 电流:
  • 2,2 A
  • 2,2 A
  • 2,2 A
  • 2,2 A
  • 2,2 A
  • 2,2 A
  • 2,2 A
  • 2,2 A
  • 2,2 A
  • 2,2 A
  • 2,2 A
  • 频率:
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 50/60 Hz
  • 电压:
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 90 - 260 VAC
  • 质保:
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
规格
Product Family Options
产品信息
  • 顺序
    说明
    Electrical plug type
    No. of pump heads accepted
    Maximum Flow Rate
    Max. RPM
    Housing material
    Power
    可用库存
    Price
  • MFLA07575-30-AU
    001
    L/S® Digital Process Drive, Stainless Steel Housing, 0,1 to 600 rpm; 90 to 260 VAC
    AU
    2
    3400 ml/min
    600 rpm
    Stainless steel
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    2 year warranty
    CE Compliant
    IP66 washdown
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA07575-30-AU
    型号
    07575-30
    Cloud connected
    No
    控制类型
    Digital
    Digital dispensing
    Yes
    Drive height
    235 mm (9,25")
    Drive IP rating
    IP 66
    Drive length
    305 mm (12")
    Drive width
    229 mm (9")
    Min. RPM
    0,1 rpm
    电机
    75 W
    Motor hp
    1/10
    Open-head sensor
    No
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
    Reversible motor
    Yes
    速度
    Variable
    Speed control
    ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
    Type of pump heads accepted
    Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
    Washdown capable
    Yes
    电流
    2,2 A
    频率
    50/60 Hz
    电压
    90 - 260 VAC
    质保
    2 years
    2 year warranty
    CE Compliant
    IP66 washdown
  • MFLA07575-30
    004
    L/S® Digital Process Drive, Stainless Steel Housing, 0,1 to 600 rpm; 90 to 260 VAC
    No plug
    2
    3400 ml/min
    600 rpm
    Stainless steel
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    2 year warranty
    CE Compliant
    IP66 washdown
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA07575-30
    型号
    07575-30
    Cloud connected
    No
    控制类型
    Digital
    Digital dispensing
    Yes
    Drive height
    235 mm (9,25")
    Drive IP rating
    IP 66
    Drive length
    305 mm (12")
    Drive width
    229 mm (9")
    Min. RPM
    0,1 rpm
    电机
    75 W
    Motor hp
    1/10
    Open-head sensor
    No
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
    Reversible motor
    Yes
    速度
    Variable
    Speed control
    ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
    Type of pump heads accepted
    Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
    Washdown capable
    Yes
    电流
    2,2 A
    频率
    50/60 Hz
    电压
    90 - 260 VAC
    质保
    2 years
    2 year warranty
    CE Compliant
    IP66 washdown
  • MFLA07575-30-USS
    011
    L/S® Digital Process Drive, Stainless Steel Housing, 0,1 to 600 rpm; 90 to 260 VAC
    USS
    2
    3400 ml/min
    600 rpm
    Stainless steel
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    2 year warranty
    CE Compliant
    IP66 washdown
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA07575-30-USS
    型号
    07575-30
    Cloud connected
    No
    控制类型
    Digital
    Digital dispensing
    Yes
    Drive height
    235 mm (9,25")
    Drive IP rating
    IP 66
    Drive length
    305 mm (12")
    Drive width
    229 mm (9")
    Min. RPM
    0,1 rpm
    电机
    75 W
    Motor hp
    1/10
    Open-head sensor
    No
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
    Reversible motor
    Yes
    速度
    Variable
    Speed control
    ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
    Type of pump heads accepted
    Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
    Washdown capable
    Yes
    电流
    2,2 A
    频率
    50/60 Hz
    电压
    90 - 260 VAC
    质保
    2 years
    2 year warranty
    CE Compliant
    IP66 washdown
  • MFLA07575-35-USS
    022
    L/S® Digital Process Drive, Stainless Steel Housing, 0,02 to 100 rpm; 90 to 260 VAC
    USS
    4
    566 ml/min
    100 rpm
    Stainless steel
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    2 year warranty
    CE Compliant
    IP66 washdown
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA07575-35-USS
    型号
    07575-35
    Cloud connected
    No
    控制类型
    Digital
    Digital dispensing
    Yes
    Drive height
    235 mm (9,25")
    Drive IP rating
    IP 66
    Drive length
    305 mm (12")
    Drive width
    229 mm (9")
    Min. RPM
    0,02 rpm
    电机
    75 W
    Motor hp
    1/10
    Open-head sensor
    No
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
    Reversible motor
    Yes
    速度
    Variable
    Speed control
    ±0,1% (0,01 rpm at 100 rpm)
    Type of pump heads accepted
    Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
    Washdown capable
    Yes
    电流
    2,2 A
    频率
    50/60 Hz
    电压
    90 - 260 VAC
    质保
    2 years
    2 year warranty
    CE Compliant
    IP66 washdown
  • MFLA07575-38-USS
    033
    Digital Process Drive, Stainless Steel, with Open-Head Sensor; 600 rpm
    USS
    2
    3400 ml/min
    600 rpm
    Stainless steel
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA07575-38-USS
    型号
    07575-38
    Cloud connected
    No
    控制类型
    Digital Variable Speed
    Digital dispensing
    Yes
    Drive height
    235 mm (9,25")
    Drive IP rating
    IP 66
    Drive length
    305 mm (12")
    Drive width
    229 mm (9")
    Min. RPM
    0,1 rpm
    电机
    75 W
    Motor hp
    1/10
    Open-head sensor
    Yes
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
    Reversible motor
    Yes
    速度
    Variable
    Speed control
    ±0,1% (Resolution: 0,1 rpm at 600 rpm)
    Type of pump heads accepted
    Standard, Easy-Load, Easy-Load OHS, Easy-Load II, Easy-Load II OHS, High Performance, High Performance OHS, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
    Washdown capable
    Yes
    电流
    2,2 A
    频率
    50/60 Hz
    电压
    90 - 260 VAC
    质保
    2 years
  • MFLA07575-40-AU
    034
    L/S® Digital Process Drive, Powder-Coated Steel Housing, 0,1 to 600 rpm; 90 to 260 VAC
    AU
    2
    3400 ml/min
    600 rpm
    Powder-coated steel
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    2 year warranty
    CE Compliant
    IP66 washdown
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA07575-40-AU
    型号
    07575-40
    Cloud connected
    No
    控制类型
    Digital
    Digital dispensing
    Yes
    Drive height
    235 mm (9,25")
    Drive IP rating
    IP 66
    Drive length
    305 mm (12")
    Drive width
    229 mm (9")
    Min. RPM
    0,1 rpm
    电机
    75 W
    Motor hp
    1/10
    Open-head sensor
    No
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
    Reversible motor
    Yes
    速度
    Variable
    Speed control
    ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
    Type of pump heads accepted
    Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
    Washdown capable
    Yes
    电流
    2,2 A
    频率
    50/60 Hz
    电压
    90 - 260 VAC
    质保
    2 years
    2 year warranty
    CE Compliant
    IP66 washdown
  • MFLA07575-40
    037
    L/S® Digital Process Drive, Powder-Coated Steel Housing, 0,1 to 600 rpm; 90 to 260 VAC
    No plug
    2
    3400 ml/min
    600 rpm
    Powder-coated steel
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    2 year warranty
    CE Compliant
    IP66 washdown
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA07575-40
    型号
    07575-40
    Cloud connected
    No
    控制类型
    Digital
    Digital dispensing
    Yes
    Drive height
    235 mm (9,25")
    Drive IP rating
    IP 66
    Drive length
    305 mm (12")
    Drive width
    229 mm (9")
    Min. RPM
    0,1 rpm
    电机
    75 W
    Motor hp
    1/10
    Open-head sensor
    No
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
    Reversible motor
    Yes
    速度
    Variable
    Speed control
    ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
    Type of pump heads accepted
    Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
    Washdown capable
    Yes
    电流
    2,2 A
    频率
    50/60 Hz
    电压
    90 - 260 VAC
    质保
    2 years
    2 year warranty
    CE Compliant
    IP66 washdown
  • MFLA07575-40-USS
    044
    L/S® Digital Process Drive, Powder-Coated Steel Housing, 0,1 to 600 rpm; 90 to 260 VAC
    USS
    2
    3400 ml/min
    600 rpm
    Powder-coated steel
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    2 year warranty
    CE Compliant
    IP66 washdown
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA07575-40-USS
    型号
    07575-40
    Cloud connected
    No
    控制类型
    Digital
    Digital dispensing
    Yes
    Drive height
    235 mm (9,25")
    Drive IP rating
    IP 66
    Drive length
    305 mm (12")
    Drive width
    229 mm (9")
    Min. RPM
    0,1 rpm
    电机
    75 W
    Motor hp
    1/10
    Open-head sensor
    No
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
    Reversible motor
    Yes
    速度
    Variable
    Speed control
    ±0,1% (0,1 rpm at 600 rpm)
    Type of pump heads accepted
    Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, High Performance, Cartridge, Multichannel, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
    Washdown capable
    Yes
    电流
    2,2 A
    频率
    50/60 Hz
    电压
    90 - 260 VAC
    质保
    2 years
    2 year warranty
    CE Compliant
    IP66 washdown
  • MFLA07575-50-USS
    073
    L/S Ethernet/IP Network-Compatible Digital Process Drive, Stainless-Steel, 0,1 to 600 rpm, 115/230 VAC
    USS
    2
    3400 ml/min
    600 rpm
    Stainless steel
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    2 year warranty
    ETL Canada listed
    ETL listed
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA07575-50-USS
    型号
    07575-50
    Cloud connected
    Yes
    控制类型
    Digital Variable Speed
    Digital dispensing
    Yes
    Drive height
    235 mm (9,25")
    Drive IP rating
    IP 66
    Drive length
    305 mm (12")
    Drive width
    229 mm (9")
    Min. RPM
    0,1 rpm
    电机
    75 W
    Motor hp
    1/10
    Open-head sensor
    Yes
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    Ethernet/IP, Bluetooth LE, USB, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
    Reversible motor
    Yes
    速度
    Variable
    Speed control
    ±0,1% (0,01 rpm at 100 rpm)
    Type of pump heads accepted
    Standard, Easy-Load, Easy-Load OHS, Easy-Load II, Easy-Load II OHS, High Performance, High Performance OHS, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
    Washdown capable
    Yes
    电流
    2,2 A
    频率
    50/60 Hz
    电压
    90 - 260 VAC
    质保
    2 years
    2 year warranty
    ETL Canada listed
    ETL listed
  • MFLA07575-52-USS
    084
    L/S Profibus Network-Compatible Digital Process Drive, Stainless-Steel, 0,1 to 600 rpm, 115/230 VAC
    USS
    2
    3400 ml/min
    600 rpm
    Stainless steel
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    2 year warranty
    ETL Canada listed
    ETL listed
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA07575-52-USS
    型号
    07575-52
    Cloud connected
    Yes
    控制类型
    Digital Variable Speed
    Digital dispensing
    Yes
    Drive height
    235 mm (9,25")
    Drive IP rating
    IP 66
    Drive length
    305 mm (12")
    Drive width
    229 mm (9")
    Min. RPM
    0,1 rpm
    电机
    75 W
    Motor hp
    1/10
    Open-head sensor
    Yes
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    Profibus, Bluetooth LE, USB, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
    Reversible motor
    Yes
    速度
    Variable
    Speed control
    ±0,1% (0,01 rpm at 100 rpm)
    Type of pump heads accepted
    Standard, Easy-Load, Easy-Load OHS, Easy-Load II, Easy-Load II OHS, High Performance, High Performance OHS, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
    Washdown capable
    Yes
    电流
    2,2 A
    频率
    50/60 Hz
    电压
    90 - 260 VAC
    质保
    2 years
    2 year warranty
    ETL Canada listed
    ETL listed
  • MFLA07575-60-USS
    095
    L/S Ethernet/IP Network-Compatible Digital Process Drive, Powder-Coat Steel, 0,1 to 600 rpm, 115/230 VAC
    USS
    2
    3400 ml/min
    600 rpm
    Powder-coated steel
    90 - 260 VAC; 50/60 Hz; 2,2 A
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    2 year warranty
    ETL Canada listed
    ETL listed
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA07575-60-USS
    型号
    07575-60
    Cloud connected
    Yes
    控制类型
    Digital Variable Speed
    Digital dispensing
    Yes
    Drive height
    235 mm (9,25")
    Drive IP rating
    IP 66
    Drive length
    305 mm (12")
    Drive width
    229 mm (9")
    Min. RPM
    0,1 rpm
    电机
    75 W
    Motor hp
    1/10
    Open-head sensor
    Yes
    Pump series
    L/S
    Remote I/O
    Ethernet/IP, Bluetooth LE, USB, 0 to 20 mA, 4 to 20 mA, 0 to 10 V, start/stop, direction, and prime via contact closure
    Reversible motor
    Yes
    速度
    Variable
    Speed control
    ±0,1% (0,01 rpm at 100 rpm)
    Type of pump heads accepted
    Standard, Easy-Load, Easy-Load OHS, Easy-Load II, Easy-Load II OHS, High Performance, High Performance OHS, PTFE Tubing, PTFE Diaphragm, Cytoflow
    Washdown capable
    Yes
    电流
    2,2 A
    频率
    50/60 Hz
    电压
    90 - 260 VAC
    质保
    2 years
    2 year warranty
    ETL Canada listed
    ETL listed
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    兼容
    可用库存
    Price
  • MFLA77097-10
    1
    Leak Detector Sensor
    Masterflex peristaltic pump with Open Head Sensor (OHS) input
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    兼容
    可用库存
    Price
  • MFLA77097-12
    3
    Leak Detector Sensor with Plastic Catch Basin
    Masterflex peristaltic pump with Open Head Sensor (OHS) input