ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec®(铂硫化)硅胶管自动分析/微径管,Avantor®
Masterflex® Ismatec®(铂硫化)硅胶管自动分析/微径管,Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® Ismatec®(铂硫化)硅胶管自动分析/微径管,Avantor®
Certificates
Specifications
  • Length per pack:
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 最大压力:
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 最小温度:
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • 最高温度:
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Max. temperature (dynamic):
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • Pump series:
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • Regulatory approvals:
  • 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • 3A;ADCF;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • 灭菌:
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
Specifications
Related Information