Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® 双向和三向直接升降式电磁阀,Avantor®
供应商:   MASTERFLEX PREMIUM
Masterflex® 双向和三向直接升降式电磁阀,Avantor®
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
Certificates
Masterflex® 双向和三向直接升降式电磁阀,Avantor®
12 Options Available Below
Product Details & Documents
最适合用于高纯流体和腐蚀性流体。
  • 所有浸润部件材质均为惰性PTFE
  • 最大程度降低死体积,减少残留液问题
额定真空度为26" Hg,最高流体温度为158°F (70°C)。所有阀都含有15""""的导线。阀门小巧轻便——几乎可以安装在任何地方。 1/16" 孔的阀门只有底部有安装口,3/32" 和5/32" 孔的阀门顶部和底部都有安装口。
Specifications for Product Family
规格
  • 型号:
  • 01540-01
  • 01540-02
  • 01540-04
  • 01540-08
  • 01540-09
  • 01540-10
  • 01540-11
  • 01540-12
  • 01540-13
  • 01540-14
  • 01540-17
  • 01540-18
  • 最大压力:
  • 30 psi
  • 2 bar (30 psi)
  • 4,1 bar (60 psi)
  • 1,2 bar (18 psi)
  • 2 bar (30 psi)
  • 2 bar (30 psi)
  • 2 bar (30 psi)
  • 2 bar (30 psi)
  • 4,1 bar (60 psi)
  • 4,1 bar (60 psi)
  • 1,2 bar (18 psi)
  • 1,2 bar (15 psi)
  • 最高温度:
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 70 °C (158 °F)
  • 孔口:
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 3,96748 mm (0,1562")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 1,5875 mm (0,0625")
  • 3,96748 mm (0,1562")
  • 3,96748 mm (0,1562")
  • 功率:
  • 12 VDC, 4 W
  • 24 VDC, 4 W
  • 24 VDC, 8 W
  • 24 VDC, 8 W
  • 12 VDC, 4 W
  • 24 VDC, 4 W
  • 12 VDC, 4 W
  • 24 VDC, 4 W
  • 12 VDC, 8 W
  • 24 VDC, 8 W
  • 12 VDC, 8 W
  • 24 VDC, 8 W
  • 响应时间:
  • 20 ms
  • 20 ms
  • 25 ms
  • 30 ms
  • 20 ms
  • 20 ms
  • 20 ms
  • 20 ms
  • 25 ms
  • 25 ms
  • 30 ms
  • 30 ms
  • 浸湿材料:
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • 质保:
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
规格
Product Family Options
产品信息
  • 顺序
    说明
    Connection Type
    Inlet port
    Outlet port
    Port Size
    Flow pattern
    可用库存
    Price
  • MFLB01540-01
    01
    2-Way Direct Lift Solenoid Valve; normally closed 1/16 12VDC
    UNF
    1/4"-28 UNF
    1/4"-28 UNF
    Two-Way, Normally Closed
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    CE Compliant
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB01540-01
    型号
    01540-01
    最大压力
    30 psi
    最高温度
    70 °C (158 °F)
    孔口
    1,5875 mm (0,0625")
    功率
    12 VDC, 4 W
    响应时间
    20 ms
    浸湿材料
    质保
    2 years
    CE Compliant
  • MFLB01540-02
    02
    2-Way Direct Lift Solenoid Valve; normally closed 1/16 24VDC
    UNF
    1/4"-28 UNF
    1/4"-28 UNF
    Two-Way, Normally Closed
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    CE Compliant
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB01540-02
    型号
    01540-02
    最大压力
    2 bar (30 psi)
    最高温度
    70 °C (158 °F)
    孔口
    1,5875 mm (0,0625")
    功率
    24 VDC, 4 W
    响应时间
    20 ms
    浸湿材料
    PTFE
    质保
    2 years
    CE Compliant
  • MFLB01540-04
    04
    2-Way Direct Lift Solenoid Valve; normally closed 24VDC
    UNF
    1/4"-28 UNF
    1/4"-28 UNF
    Two-Way, Normally Closed
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    CE Compliant
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB01540-04
    型号
    01540-04
    最大压力
    4,1 bar (60 psi)
    最高温度
    70 °C (158 °F)
    孔口
    1,5875 mm (0,0625")
    功率
    24 VDC, 8 W
    响应时间
    25 ms
    浸湿材料
    PTFE
    质保
    2 years
    CE Compliant
  • MFLB01540-08
    06
    2-Way Direct Lift Solenoid Valve; normally closed valves 5/32 24VDC
    NPT(F)
    1/8" NPT(F)
    1/8" NPT(F)
    0,125 NPT(F)
    Two-Way, Normally Closed
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    CE Compliant
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB01540-08
    型号
    01540-08
    最大压力
    1,2 bar (18 psi)
    最高温度
    70 °C (158 °F)
    孔口
    3,96748 mm (0,1562")
    功率
    24 VDC, 8 W
    响应时间
    30 ms
    浸湿材料
    PTFE
    质保
    2 years
    CE Compliant
  • MFLB01540-09
    07
    2-Way Direct Lift Solenoid Valve; normally open valves 1/16 12VDC
    UNF
    1/4"-28 UNF
    1/4"-28 UNF
    Two-Way, Normally Open
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    CE Compliant
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB01540-09
    型号
    01540-09
    最大压力
    2 bar (30 psi)
    最高温度
    70 °C (158 °F)
    孔口
    1,5875 mm (0,0625")
    功率
    12 VDC, 4 W
    响应时间
    20 ms
    浸湿材料
    PTFE
    质保
    2 years
    CE Compliant
  • MFLB01540-10
    08
    2-Way Direct Lift Solenoid Valve; normally open 1/16 24VDC
    UNF
    1/4"-28 UNF
    1/4"-28 UNF
    Two-Way, Normally Open
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    CE Compliant
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB01540-10
    型号
    01540-10
    最大压力
    2 bar (30 psi)
    最高温度
    70 °C (158 °F)
    孔口
    1,5875 mm (0,0625")
    功率
    24 VDC, 4 W
    响应时间
    20 ms
    浸湿材料
    PTFE
    质保
    2 years
    CE Compliant
  • MFLB01540-11
    09
    3-Way Direct Lift Solenoid Valve; 1/16 12VDC; 30 psi max
    UNF
    1/4"-28 UNF
    1/4"-28 UNF
    Three-Way
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    CE Compliant
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB01540-11
    型号
    01540-11
    最大压力
    2 bar (30 psi)
    最高温度
    70 °C (158 °F)
    孔口
    1,5875 mm (0,0625")
    功率
    12 VDC, 4 W
    响应时间
    20 ms
    浸湿材料
    PTFE
    质保
    2 years
    CE Compliant
  • MFLB01540-12
    10
    3-Way Direct Lift Solenoid Valve; 1/16 24VDC; 30 psi max
    UNF
    1/4"-28 UNF
    1/4"-28 UNF
    Three-Way
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    CE Compliant
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB01540-12
    型号
    01540-12
    最大压力
    2 bar (30 psi)
    最高温度
    70 °C (158 °F)
    孔口
    1,5875 mm (0,0625")
    功率
    24 VDC, 4 W
    响应时间
    20 ms
    浸湿材料
    PTFE
    质保
    2 years
    CE Compliant
  • MFLB01540-13
    11
    3-Way Direct Lift Solenoid Valve; 1/16 12VDC; 60 psi max
    UNF
    1/4"-28 UNF
    1/4"-28 UNF
    Three-Way
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    CE Compliant
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB01540-13
    型号
    01540-13
    最大压力
    4,1 bar (60 psi)
    最高温度
    70 °C (158 °F)
    孔口
    1,5875 mm (0,0625")
    功率
    12 VDC, 8 W
    响应时间
    25 ms
    浸湿材料
    PTFE
    质保
    2 years
    CE Compliant
  • MFLB01540-14
    12
    3-Way Direct Lift Solenoid Valve; 1/16 24VDC; 60 psi max
    UNF
    1/4"-28 UNF
    1/4"-28 UNF
    Three-Way
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    CE Compliant
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB01540-14
    型号
    01540-14
    最大压力
    4,1 bar (60 psi)
    最高温度
    70 °C (158 °F)
    孔口
    1,5875 mm (0,0625")
    功率
    24 VDC, 8 W
    响应时间
    25 ms
    浸湿材料
    PTFE
    质保
    2 years
    CE Compliant
  • MFLB01540-17
    13
    3-Way Direct Lift Solenoid Valve; 5/32 12VDC
    NPT(F)
    1/8" NPT(F)
    1/8" NPT(F)
    0,125 NPT(F)
    Three-Way
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    CE Compliant
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB01540-17
    型号
    01540-17
    最大压力
    1,2 bar (18 psi)
    最高温度
    70 °C (158 °F)
    孔口
    3,96748 mm (0,1562")
    功率
    12 VDC, 8 W
    响应时间
    30 ms
    浸湿材料
    PTFE
    质保
    2 years
    CE Compliant
  • MFLB01540-18
    14
    3-Way Direct Lift Solenoid Valve; 5/32 24VDC
    NPT(F)
    1/8" NPT(F)
    1/8" NPT(F)
    0,125 NPT(F)
    Three-Way
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    CE Compliant
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB01540-18
    型号
    01540-18
    最大压力
    1,2 bar (15 psi)
    最高温度
    70 °C (158 °F)
    孔口
    3,96748 mm (0,1562")
    功率
    24 VDC, 8 W
    响应时间
    30 ms
    浸湿材料
    PTFE
    质保
    2 years
    CE Compliant
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • MFLB01540-55
    Mounting Flange for Solenoid Valves
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • MFLB01540-50
    Two-Way Valve Mounting Clip; 1" Diameter Models