Masterflex® PVC 泵管,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
证书
关于此项目
Stop oxidation and bacteria problems.
- Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
Cole-Parmer PVC 泵管挠性很强,管身透明,抗氧化,细菌和多种化学品。该泵管管符合FDA (21 CFR 175.300) 规范,并达到 USP VI 级和 USDA 要求,以及 3A 无菌标准,非常适合食品和饮料加工,以及制药/生物技术应用。这种泵管的工作温度范围为 -41 至 165 F (-41 至 74 C)。 可以使用环氧乙烷或伽马射线消毒。注意:不建议使用高压灭菌器消毒。
- Environmentally Preferable:
规格
- 型号:
- 96605-15
- 96605-03
- 96605-05
- 96605-25
- 96605-10
- 透明度:
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Translucent
- Length per pack:
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 最大压力:
- 2,75 bar (40 psi)
- 3,8 bar (55 psi)
- 4,8 bar (70 psi)
- 2,75 bar (45 psi)
- 4,5 bar (65 psi)
- 最高温度:
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 74 °C (165 °F)
- 最小温度:
- –41 °C (–41 °F)
- –41 °C (–41 °F)
- –41 °C (–41 °F)
- –41 °C (–41 °F)
- –41 °C (–41 °F)
- Regulatory approvals:
- FDA
- FDA
- FDA
- FDA
- FDA
- Sterilisation method autoclave:
- No
- No
- No
- No
- No
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- 工作压力:
- 40 psi
- 55 psi
- 70 psi
- 45 psi
- 65 psi