Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® 六通道注射泵,Avantor®
Masterflex® 六通道注射泵,Avantor®
Supplier:   MASTERFLEX PREMIUM
Masterflex® 六通道注射泵,Avantor®
Supplier:  MASTERFLEX PREMIUM
Certificates
Masterflex® 六通道注射泵,Avantor®
1 Options Available Below
Product Details & Documents
六通道注射泵可抽取和灌注。
  • 经济型泵即可抽取,也可灌注。
  • 此种泵支持41个命令,重复次数和重复时间无限。
  • 内置操作锁定功能可阻止意外或未授权的参数设置改变。
编程功能
使用编程命令使泵可以指定量分配,自动改变速度,泵送方向,程序暂停,外部或用户输入,以及向其它设备发送或接收信号。非易失性存储器可储存所有的设定参数,泵送程序在启动泵程序之上。
可编程使蜂鸣器在报警条件发生或泵送程序完成时发出报警。注射清洗模式能以最高速度灌注或再填充注射管,可清除管内空气或填充注射管。多功能泵送使泵可以微升/小时,微升/分,毫升/小时和毫升/分为单位灌注或抽取。
通讯功能
使用单一通讯端口即可连接至多100台泵至计算机上。网络通信协议使网络可同时向10台泵传送爆炸性的信息,可使实验室参数设置一致。
可操作通讯协议应用错误检测功能,可确保完全可靠地信号传送,消除了断路或电磁干扰引起的错误。
Specifications for Product Family
Specifications
  • 准确度:
  • ±1%
  • ±1%
  • Linear force:
  • 100 lbs.
  • 100 lbs.
  • 可重现性:
  • ±1%
  • ±1%
  • Syringe size accepted:
  • 60 ml
  • 60 ml
  • 质保:
  • 2 years
  • 2 years
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • 说明
    高度
    长度
    宽度
    Max. flow rate per syringe
    No. of syringes
    Power
    Availability
    Price
  • MFLB75900-50
    Six Channel Syringe Pump, 115 VAC
    12,06 cm
    38,73 cm
    266,7 mm
    22,3 ml/min
    6
    120 VAC
    Discontinued
    Specifications:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB75900-50
    准确度
    ±1%
    Linear force
    100 lbs.
    可重现性
    ±1%
    Syringe size accepted
    60 ml
    质保
    2 years
  • MFLB75900-55
    Six Channel Syringe Pump, 230v
    12,06 cm
    38,73 cm
    266,7 mm
    22,3 ml/min
    6
    230 VAC
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    Specifications:
    CE Compliant
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB75900-55
    准确度
    ±1%
    Linear force
    100 lbs.
    可重现性
    ±1%
    Syringe size accepted
    60 ml
    质保