Masterflex® Norprene 化工管,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
证书
关于此项目
带超平滑惰性内孔的共挤塑软管,具有优异的耐化学腐蚀性能。
- Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
应用范围: 适用于化学处理和一般工业应用。担心萃取物问题的食品和饮料应用。
特点: Norprene 热塑弹性体外层护套带有化学惰性 Tygon® 内孔,具备出色的耐化学性。不含塑化剂,防止萃取物。长挠曲寿命。米色不透明。
认证: 符合 FDA 规定
温度范围: –71 到 165°F(–60 到 74°C)
灭菌:高压灭菌、环氧乙烷或 γ-射线照射灭菌。
- Environmentally Preferable:
规格
- 型号:
- 95716-06
- 95716-14
- 95716-11
- 95716-21
- 95716-29
- 透明度:
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Opaque
- Length per pack:
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 15,2 m (50 ft.)
- 最大压力:
- 1,3 bar (19 psi)
- 1,3 bar (19 psi)
- 0,6 bar (9 psi)
- 0,6 bar (9 psi)
- 0,8 bar (12 psi)
- 最小温度:
- –57 °C (–71 °F)
- –57 °C (–71 °F)
- –57 °C (–71 °F)
- –57 °C (–71 °F)
- –57 °C (–71 °F)
- 最高温度:
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- 73 °C (165 °F)
- Regulatory approvals:
- FDA
- FDA
- FDA
- FDA
- FDA
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- 工作压力:
- 1,3 bar (19 psi)
- 1,3 bar (19 psi)
- 0,6 bar (9 psi)
- 0,6 bar (9 psi)
- 0,8 bar (12 psi)