ContactUsLinkComponent
PharMed BPT L/S®双卡式泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
PharMed BPT L/S®双卡式泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
Certificates
undefined
PharMed BPT L/S®双卡式泵管,用于Masterflex® L/S®泵,Avantor®
Specifications
  • 型号:
  • 96114-13
  • 96114-14
  • 96114-15
  • 96114-16
  • 96114-24
  • 96114-25
  • 96114-35
  • Length per pack:
  • 0,38 m (1,25 ft.)
  • 0,38 m (1,25 ft.)
  • 0,38 m (1,25 ft.)
  • 0,38 m (1,25 ft.)
  • 0,38 m (1,25 ft.)
  • 0,38 m (1,25 ft.)
  • 0,38 m (1,25 ft.)
  • 最大压力:
  • 2,7 bar (40 psi)
  • 2,7 bar (40 psi)
  • 2,7 bar (40 psi)
  • 2,7 bar (40 psi)
  • 2,7 bar (40 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 1,05 bar (15 psi)
  • 最小温度:
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • –51 °C (–60 °F)
  • 最高温度:
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • 132 °C (270 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • –20 °C (–4 °F)
  • Max. temperature (dynamic):
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 最大真空度:
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • Pump series:
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • Regulatory approvals:
  • European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • 灭菌:
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Suction lift H₂O:
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 质保:
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
Specifications
Related Information