Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® 质量流量控制器,Avantor®
Masterflex® 质量流量控制器,Avantor®
   Sustainable Options Available
Supplier:   MASTERFLEX PREMIUM
Masterflex® 质量流量控制器,Avantor®
Supplier:  MASTERFLEX PREMIUM
   Sustainable Options Available
Certificates
Masterflex® 质量流量控制器,Avantor®
Masterflex® 质量流量控制器,Avantor®
15 Options Available Below
Product Details & Documents
能够超快速进行精确的质量测量和控制。
  • 精确度为读数的 ±0.8%,±0.2% 满量程;±0.2% 可重复性
  • 测量 30 种标准气体 — 用户可从显示屏选择
  • 100:1 降载比,范围为 1 CSSM 满量程至 1000 SLPM
  • 有具备 4 至 20 mA 输出或积算仪的型号可选
该仪表通过压降层流元件 (LFE) 来测量流量。由于水流元素本身存在流层,因此放置流量计时无需确保上游或下游为直行管道,大大简化了安装过程。与热质量流量计相比,LFE 设计可以在 10 毫秒内提供超快速响应,而且是“瞬时”完成,
无预热时间。
是编程装置以便使用只需要显示屏周围的集成键盘。0 至 5 VDC 输出可将流量值传送至远程显示器、记录仪或控制器以调节阀门或泵。
流量控制器采用集成 PID 控制器,可控制装置对过程变化的响应。流量设定值可采用键盘、可选的设定点控制模块,利用 0 至 5 V 信号或 RS-232 输入信号来确立。从表中单独订购设定点控制模块。对于便携式流量计应用,可订购“配件”下面列出的电池组。
Delivery information: 120/230 VAC 电源适配器和通信线缆 32929-89,以及制造商提供的 NIST 可溯源校准报告。
Specifications for Product Family
Specifications
  • 认证:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Min. operating temperature:
  • –10 °C (14 °F)
  • –10 °C (14 °F)
  • –10 °C (14 °F)
  • –10 °C (14 °F)
  • –10 °C (14 °F)
  • –10 °C (14 °F)
  • –10 °C (14 °F)
  • –10 °C (14 °F)
  • –10 °C (14 °F)
  • –10 °C (14 °F)
  • –10 °C (14 °F)
  • –10 °C (14 °F)
  • –10 °C (14 °F)
  • –10 °C (14 °F)
  • –10 °C (14 °F)
  • 响应时间:
  • 50 ms
  • 50 ms
  • 50 ms
  • 50 ms
  • 50 ms
  • 50 ms
  • 50 ms
  • 50 ms
  • 50 ms
  • 50 ms
  • 50 ms
  • 50 ms
  • 50 ms
  • 50 ms
  • 50 ms
  • 型号:
  • 32907-51
  • 32907-53
  • 32907-55
  • 32907-57
  • 32907-59
  • 32907-61
  • 32907-63
  • 32907-67
  • 32907-69
  • 32907-71
  • 32907-73
  • 32907-75
  • 32907-77
  • 32907-79
  • 32907-81
  • 最小流速:
  • 0,01 ml/min
  • 0,05 ml/min
  • 0,1 ml/min
  • 0,5 ml/min
  • 1 ml/min
  • 2 ml/min
  • 5 ml/min
  • 10 ml/min
  • 50 ml/min
  • 100 ml/min
  • 500 ml/min
  • 1000 ml/min
  • 2500 ml/min
  • 5000 ml/min
  • 10000 ml/min
  • 最高运行温度:
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 50 °C (122 °F)
  • 可重复性:
  • ±0,2%
  • ±0,2%
  • ±0,2%
  • ±0,2%
  • ±0,2%
  • ±0,5%
  • ±0,2%
  • ±0,2%
  • ±0,2%
  • ±0,2%
  • ±0,2%
  • ±0,2%
  • ±0,2%
  • ±0,2%
  • ±0,2%
  • 准确度:
  • ±(0,8R + 0,2FS)
  • ±(0,8R + 0,2FS)
  • ±(0,8R + 0,2FS)
  • ±(0,8R + 0,2FS)
  • ±(0,8R + 0,2FS)
  • ±(0,8R + 0,2FS)
  • ±(0,8R + 0,2FS)
  • ±(0,8R + 0,2FS)
  • ±(0,8R + 0,2FS)
  • ±(0,8R + 0,2FS)
  • ±(0,8R + 0,2FS)
  • ±(0,8R + 0,2FS)
  • ±(0,8R + 0,2FS)
  • ±(0,8R + 0,2FS)
  • ±(0,8R + 0,2FS)
  • 输出:
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • 0 to 5 VDC
  • Turndown ratio:
  • 100:1
  • 100:1
  • 100:1
  • 100:1
  • 100:1
  • 100:1
  • 100:1
  • 100:1
  • 100:1
  • 100:1
  • 100:1
  • 100:1
  • 100:1
  • 100:1
  • 100:1
  • 浸湿材料:
  • 302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
  • 302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
  • 302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
  • 302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
  • 302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
  • 302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
  • 302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
  • 302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
  • 302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
  • 302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
  • 302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
  • 302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
  • 302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
  • 302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
  • 302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
  • 显示器类型:
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
  • 通信接口:
  • RS-232
  • RS-232
  • RS-232
  • RS-232
  • RS-232
  • RS-232
  • RS-232
  • RS-232
  • RS-232
  • RS-232
  • RS-232
  • RS-232
  • RS-232
  • RS-232
  • RS-232
  • Process connection:
  • 10-32 UNF
  • 10-32 UNF
  • 10-32 UNF
  • 10-32 UNF
  • 1/8" NPT(F)
  • 1/8" NPT(F)
  • 1/8" NPT(F)
  • 1/8" NPT(F)
  • 1/8" NPT(F)
  • 1/8" NPT(F)
  • 1/4" NPT(F)
  • 1/4" NPT(F)
  • 1/2" NPT(F)
  • 3/4" NPT(F)
  • 3/4" NPT(F)
  • 连接:
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 8-pin circular mini-DIN
  • 质保:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
Specifications
Product Family Options
Product Information
  • Maximum Flow Rate
    顺序
    说明
    Fluid type
    Gas type
    Media type
    Availability
    Price
  • MFLB32907-51
    1 ml/min
    01
    Gas Mass Flow Controller, 0,01 to 1,00 ml/min
    Gas
    Acetylene (C2H2), Air, Argon (Ar), i-Butane (i-C4H10), n-Butane (n-C4H10), Carbon Dioxide (CO2), Carbon Monoxide (CO), Deuterium (D2), Ethane (C2H6), Ethylene/Ethene (C2H4), Helium (He), Hydrogen (H2), Krypton (Kr), Methane (CH4), Neon (Ne), Nitrogen (N2), Nitrous Oxide (N2O), Oxygen (O2), Propane (C3H8), Sulfur Hexaflouride (SF6), Xenon (Xe)
    Acetylene;Air;Argon;Carbon Dioxide;Carbon Monoxide;Helium;Hydrogen;Nitrogen;Oxygen
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    Specifications:
    CE Compliant
    NIST traceable
    More
    Specifications
    认证
    Yes
    Cat. No.
    MFLB32907-51
    Min. operating temperature
    –10 °C (14 °F)
    响应时间
    50 ms
    型号
    32907-51
    最小流速
    0,01 ml/min
    最高运行温度
    50 °C (122 °F)
    可重复性
    ±0,2%
    准确度
    ±(0,8R + 0,2FS)
    输出
    0 to 5 VDC
    Turndown ratio
    100:1
    浸湿材料
    302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
    显示器类型
    7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
    通信接口
    RS-232
    Process connection
    10-32 UNF
    连接
    8-pin circular mini-DIN
    质保
    1 year
    CE Compliant
    NIST traceable
  • MFLB32907-53
    5 ml/min
    02
    Gas Mass Flow Controller, 0,05 to 5,00 ml/min
    Gas
    Acetylene (C2H2), Air, Argon (Ar), i-Butane (i-C4H10), n-Butane (n-C4H10), Carbon Dioxide (CO2), Carbon Monoxide (CO), Deuterium (D2), Ethane (C2H6), Ethylene/Ethene (C2H4), Helium (He), Hydrogen (H2), Krypton (Kr), Methane (CH4), Neon (Ne), Nitrogen (N2), Nitrous Oxide (N2O), Oxygen (O2), Propane (C3H8), Sulfur Hexaflouride (SF6), Xenon (Xe)
    Acetylene;Air;Argon;Carbon Dioxide;Carbon Monoxide;Helium;Hydrogen;Nitrogen;Oxygen
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    Specifications:
    CE Compliant
    NIST traceable
    More
    Specifications
    认证
    Yes
    Cat. No.
    MFLB32907-53
    Min. operating temperature
    –10 °C (14 °F)
    响应时间
    50 ms
    型号
    32907-53
    最小流速
    0,05 ml/min
    最高运行温度
    50 °C (122 °F)
    可重复性
    ±0,2%
    准确度
    ±(0,8R + 0,2FS)
    输出
    0 to 5 VDC
    Turndown ratio
    100:1
    浸湿材料
    302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
    显示器类型
    7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
    通信接口
    RS-232
    Process connection
    10-32 UNF
    连接
    8-pin circular mini-DIN
    质保
    1 year
    CE Compliant
    NIST traceable
  • MFLB32907-55
    10 ml/min
    03
    Gas Mass Flow Controller, 0,10 to 10,0 ml/min
    Gas
    Acetylene (C2H2), Air, Argon (Ar), i-Butane (i-C4H10), n-Butane (n-C4H10), Carbon Dioxide (CO2), Carbon Monoxide (CO), Deuterium (D2), Ethane (C2H6), Ethylene/Ethene (C2H4), Helium (He), Hydrogen (H2), Krypton (Kr), Methane (CH4), Neon (Ne), Nitrogen (N2), Nitrous Oxide (N2O), Oxygen (O2), Propane (C3H8), Sulfur Hexaflouride (SF6), Xenon (Xe)
    Acetylene;Air;Argon;Carbon Dioxide;Carbon Monoxide;Helium;Hydrogen;Nitrogen;Oxygen
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    Specifications:
    CE Compliant
    CSA Certified
    NIST traceable
    More
    Specifications
    认证
    Yes
    Cat. No.
    MFLB32907-55
    Min. operating temperature
    –10 °C (14 °F)
    响应时间
    50 ms
    型号
    32907-55
    最小流速
    0,1 ml/min
    最高运行温度
    50 °C (122 °F)
    可重复性
    ±0,2%
    准确度
    ±(0,8R + 0,2FS)
    输出
    0 to 5 VDC
    Turndown ratio
    100:1
    浸湿材料
    302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
    显示器类型
    7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
    通信接口
    RS-232
    Process connection
    10-32 UNF
    连接
    8-pin circular mini-DIN
    质保
    1 year
    CE Compliant
    CSA Certified
    NIST traceable
  • MFLB32907-57
    50 ml/min
    04
    Gas Mass Flow Controller, 0,50 to 50,0 ml/min
    Gas
    Acetylene (C2H2), Air, Argon (Ar), i-Butane (i-C4H10), n-Butane (n-C4H10), Carbon Dioxide (CO2), Carbon Monoxide (CO), Deuterium (D2), Ethane (C2H6), Ethylene/Ethene (C2H4), Helium (He), Hydrogen (H2), Krypton (Kr), Methane (CH4), Neon (Ne), Nitrogen (N2), Nitrous Oxide (N2O), Oxygen (O2), Propane (C3H8), Sulfur Hexaflouride (SF6), Xenon (Xe)
    Acetylene;Air;Argon;Carbon Dioxide;Carbon Monoxide;Helium;Hydrogen;Nitrogen;Oxygen
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    Specifications:
    CE Compliant
    NIST traceable
    More
    Specifications
    认证
    Yes
    Cat. No.
    MFLB32907-57
    Min. operating temperature
    –10 °C (14 °F)
    响应时间
    50 ms
    型号
    32907-57
    最小流速
    0,5 ml/min
    最高运行温度
    50 °C (122 °F)
    可重复性
    ±0,2%
    准确度
    ±(0,8R + 0,2FS)
    输出
    0 to 5 VDC
    Turndown ratio
    100:1
    浸湿材料
    302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
    显示器类型
    7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
    通信接口
    RS-232
    Process connection
    10-32 UNF
    连接
    8-pin circular mini-DIN
    质保
    1 year
    CE Compliant
    NIST traceable
  • MFLB32907-59
    100 ml/min
    05
    Gas Mass Flow Controller, 1,00 to 100 ml/min
    Gas
    Acetylene (C2H2), Air, Argon (Ar), i-Butane (i-C4H10), n-Butane (n-C4H10), Carbon Dioxide (CO2), Carbon Monoxide (CO), Deuterium (D2), Ethane (C2H6), Ethylene/Ethene (C2H4), Helium (He), Hydrogen (H2), Krypton (Kr), Methane (CH4), Neon (Ne), Nitrogen (N2), Nitrous Oxide (N2O), Oxygen (O2), Propane (C3H8), Sulfur Hexaflouride (SF6), Xenon (Xe)
    Acetylene;Air;Argon;Carbon Dioxide;Carbon Monoxide;Helium;Hydrogen;Nitrogen;Oxygen
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    Specifications:
    CE Compliant
    CSA Certified
    NIST traceable
    More
    Specifications
    认证
    Yes
    Cat. No.
    MFLB32907-59
    Min. operating temperature
    –10 °C (14 °F)
    响应时间
    50 ms
    型号
    32907-59
    最小流速
    1 ml/min
    最高运行温度
    50 °C (122 °F)
    可重复性
    ±0,2%
    准确度
    ±(0,8R + 0,2FS)
    输出
    0 to 5 VDC
    Turndown ratio
    100:1
    浸湿材料
    302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
    显示器类型
    7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
    通信接口
    RS-232
    Process connection
    1/8" NPT(F)
    连接
    8-pin circular mini-DIN
    质保
    1 year
    CE Compliant
    CSA Certified
    NIST traceable
  • MFLB32907-61
    200 ml/min
    06
    Gas Mass Flow Controller, 2,00 to 200 ml/min
    Gas
    Acetylene (C2H2), Air, Argon (Ar), i-Butane (i-C4H10), n-Butane (n-C4H10), Carbon Dioxide (CO2), Carbon Monoxide (CO), Deuterium (D2), Ethane (C2H6), Ethylene/Ethene (C2H4), Helium (He), Hydrogen (H2), Krypton (Kr), Methane (CH4), Neon (Ne), Nitrogen (N2), Nitrous Oxide (N2O), Oxygen (O2), Propane (C3H8), Sulfur Hexaflouride (SF6), Xenon (Xe)
    Acetylene;Air;Argon;Carbon Dioxide;Carbon Monoxide;Helium;Hydrogen;Nitrogen;Oxygen
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    Specifications:
    CE Compliant
    NIST traceable
    More
    Specifications
    认证
    Yes
    Cat. No.
    MFLB32907-61
    Min. operating temperature
    –10 °C (14 °F)
    响应时间
    50 ms
    型号
    32907-61
    最小流速
    2 ml/min
    最高运行温度
    50 °C (122 °F)
    可重复性
    ±0,5%
    准确度
    ±(0,8R + 0,2FS)
    输出
    0 to 5 VDC
    Turndown ratio
    100:1
    浸湿材料
    302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
    显示器类型
    7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
    通信接口
    RS-232
    Process connection
    1/8" NPT(F)
    连接
    8-pin circular mini-DIN
    质保
    1 year
    CE Compliant
    NIST traceable
  • MFLB32907-63
    500 ml/min
    07
    Gas Mass Flow Controller, 5,00 to 500 ml/min
    Gas
    Acetylene (C2H2), Air, Argon (Ar), i-Butane (i-C4H10), n-Butane (n-C4H10), Carbon Dioxide (CO2), Carbon Monoxide (CO), Deuterium (D2), Ethane (C2H6), Ethylene/Ethene (C2H4), Helium (He), Hydrogen (H2), Krypton (Kr), Methane (CH4), Neon (Ne), Nitrogen (N2), Nitrous Oxide (N2O), Oxygen (O2), Propane (C3H8), Sulfur Hexaflouride (SF6), Xenon (Xe)
    Acetylene;Air;Argon;Carbon Dioxide;Carbon Monoxide;Helium;Hydrogen;Nitrogen;Oxygen
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    Specifications:
    CE Compliant
    NIST traceable
    More
    Specifications
    认证
    Yes
    Cat. No.
    MFLB32907-63
    Min. operating temperature
    –10 °C (14 °F)
    响应时间
    50 ms
    型号
    32907-63
    最小流速
    5 ml/min
    最高运行温度
    50 °C (122 °F)
    可重复性
    ±0,2%
    准确度
    ±(0,8R + 0,2FS)
    输出
    0 to 5 VDC
    Turndown ratio
    100:1
    浸湿材料
    302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
    显示器类型
    7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
    通信接口
    RS-232
    Process connection
    1/8" NPT(F)
    连接
    8-pin circular mini-DIN
    质保
    1 year
    CE Compliant
    NIST traceable
  • MFLB32907-67
    1000 ml/min
    08
    Gas Mass Flow Controller, 0,01 to 1 L/min
    Gas
    Acetylene (C2H2), Air, Argon (Ar), i-Butane (i-C4H10), n-Butane (n-C4H10), Carbon Dioxide (CO2), Carbon Monoxide (CO), Deuterium (D2), Ethane (C2H6), Ethylene/Ethene (C2H4), Helium (He), Hydrogen (H2), Krypton (Kr), Methane (CH4), Neon (Ne), Nitrogen (N2), Nitrous Oxide (N2O), Oxygen (O2), Propane (C3H8), Sulfur Hexaflouride (SF6), Xenon (Xe)
    Acetylene;Air;Argon;Carbon Dioxide;Carbon Monoxide;Helium;Hydrogen;Nitrogen;Oxygen
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    Specifications:
    CE Compliant
    NIST traceable
    More
    Specifications
    认证
    Yes
    Cat. No.
    MFLB32907-67
    Min. operating temperature
    –10 °C (14 °F)
    响应时间
    50 ms
    型号
    32907-67
    最小流速
    10 ml/min
    最高运行温度
    50 °C (122 °F)
    可重复性
    ±0,2%
    准确度
    ±(0,8R + 0,2FS)
    输出
    0 to 5 VDC
    Turndown ratio
    100:1
    浸湿材料
    302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
    显示器类型
    7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
    通信接口
    RS-232
    Process connection
    1/8" NPT(F)
    连接
    8-pin circular mini-DIN
    质保
    1 year
    CE Compliant
    NIST traceable
  • MFLB32907-69
    5000 ml/min
    09
    Gas Mass Flow Controller, 0,05 to 5 L/min
    Gas
    Acetylene (C2H2), Air, Argon (Ar), i-Butane (i-C4H10), n-Butane (n-C4H10), Carbon Dioxide (CO2), Carbon Monoxide (CO), Deuterium (D2), Ethane (C2H6), Ethylene/Ethene (C2H4), Helium (He), Hydrogen (H2), Krypton (Kr), Methane (CH4), Neon (Ne), Nitrogen (N2), Nitrous Oxide (N2O), Oxygen (O2), Propane (C3H8), Sulfur Hexaflouride (SF6), Xenon (Xe)
    Acetylene;Air;Argon;Carbon Dioxide;Carbon Monoxide;Helium;Hydrogen;Nitrogen;Oxygen
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    Specifications:
    CE Compliant
    NIST traceable
    More
    Specifications
    认证
    Yes
    Cat. No.
    MFLB32907-69
    Min. operating temperature
    –10 °C (14 °F)
    响应时间
    50 ms
    型号
    32907-69
    最小流速
    50 ml/min
    最高运行温度
    50 °C (122 °F)
    可重复性
    ±0,2%
    准确度
    ±(0,8R + 0,2FS)
    输出
    0 to 5 VDC
    Turndown ratio
    100:1
    浸湿材料
    302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
    显示器类型
    7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
    通信接口
    RS-232
    Process connection
    1/8" NPT(F)
    连接
    8-pin circular mini-DIN
    质保
    1 year
    CE Compliant
    NIST traceable
  • MFLB32907-71
    10000 ml/min
    10
    Gas Mass Flow Controller, for gas, 0,1 to 10 L/min
    Gas
    Acetylene (C2H2), Air, Argon (Ar), i-Butane (i-C4H10), n-Butane (n-C4H10), Carbon Dioxide (CO2), Carbon Monoxide (CO), Deuterium (D2), Ethane (C2H6), Ethylene/Ethene (C2H4), Helium (He), Hydrogen (H2), Krypton (Kr), Methane (CH4), Neon (Ne), Nitrogen (N2), Nitrous Oxide (N2O), Oxygen (O2), Propane (C3H8), Sulfur Hexaflouride (SF6), Xenon (Xe)
    Acetylene;Air;Argon;Carbon Dioxide;Carbon Monoxide;Helium;Hydrogen;Nitrogen;Oxygen
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    Specifications:
    CE Compliant
    NIST traceable
    More
    Specifications
    认证
    Yes
    Cat. No.
    MFLB32907-71
    Min. operating temperature
    –10 °C (14 °F)
    响应时间
    50 ms
    型号
    32907-71
    最小流速
    100 ml/min
    最高运行温度
    50 °C (122 °F)
    可重复性
    ±0,2%
    准确度
    ±(0,8R + 0,2FS)
    输出
    0 to 5 VDC
    Turndown ratio
    100:1
    浸湿材料
    302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
    显示器类型
    7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
    通信接口
    RS-232
    Process connection
    1/8" NPT(F)
    连接
    8-pin circular mini-DIN
    质保
    1 year
    CE Compliant
    NIST traceable
  • MFLB32907-73
    50000 ml/min
    11
    Gas Mass Flow Controller, 0,5 to 50 L/min
    Gas
    Acetylene (C2H2), Air, Argon (Ar), i-Butane (i-C4H10), n-Butane (n-C4H10), Carbon Dioxide (CO2), Carbon Monoxide (CO), Deuterium (D2), Ethane (C2H6), Ethylene/Ethene (C2H4), Helium (He), Hydrogen (H2), Krypton (Kr), Methane (CH4), Neon (Ne), Nitrogen (N2), Nitrous Oxide (N2O), Oxygen (O2), Propane (C3H8), Sulfur Hexaflouride (SF6), Xenon (Xe)
    Acetylene;Air;Argon;Carbon Dioxide;Carbon Monoxide;Helium;Hydrogen;Nitrogen;Oxygen
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    Specifications:
    CE Compliant
    NIST traceable
    More
    Specifications
    认证
    Yes
    Cat. No.
    MFLB32907-73
    Min. operating temperature
    –10 °C (14 °F)
    响应时间
    50 ms
    型号
    32907-73
    最小流速
    500 ml/min
    最高运行温度
    50 °C (122 °F)
    可重复性
    ±0,2%
    准确度
    ±(0,8R + 0,2FS)
    输出
    0 to 5 VDC
    Turndown ratio
    100:1
    浸湿材料
    302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
    显示器类型
    7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
    通信接口
    RS-232
    Process connection
    1/4" NPT(F)
    连接
    8-pin circular mini-DIN
    质保
    1 year
    CE Compliant
    NIST traceable
  • MFLB32907-75
    100000 ml/min
    12
    Gas Mass Flow Controller, 1 to 100 L/min
    Gas
    Acetylene (C2H2), Air, Argon (Ar), i-Butane (i-C4H10), n-Butane (n-C4H10), Carbon Dioxide (CO2), Carbon Monoxide (CO), Deuterium (D2), Ethane (C2H6), Ethylene/Ethene (C2H4), Helium (He), Hydrogen (H2), Krypton (Kr), Methane (CH4), Neon (Ne), Nitrogen (N2), Nitrous Oxide (N2O), Oxygen (O2), Propane (C3H8), Sulfur Hexaflouride (SF6), Xenon (Xe)
    Acetylene;Air;Argon;Carbon Dioxide;Carbon Monoxide;Helium;Hydrogen;Nitrogen;Oxygen
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    Specifications:
    CE Compliant
    NIST traceable
    More
    Specifications
    认证
    Yes
    Cat. No.
    MFLB32907-75
    Min. operating temperature
    –10 °C (14 °F)
    响应时间
    50 ms
    型号
    32907-75
    最小流速
    1000 ml/min
    最高运行温度
    50 °C (122 °F)
    可重复性
    ±0,2%
    准确度
    ±(0,8R + 0,2FS)
    输出
    0 to 5 VDC
    Turndown ratio
    100:1
    浸湿材料
    302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
    显示器类型
    7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
    通信接口
    RS-232
    Process connection
    1/4" NPT(F)
    连接
    8-pin circular mini-DIN
    质保
    1 year
    CE Compliant
    NIST traceable
  • MFLB32907-77
    250000 ml/min
    13
    Gas Mass Flow Controller, 2,500 to 250,0 L/min
    Gas
    Acetylene (C2H2), Air, Argon (Ar), i-Butane (i-C4H10), n-Butane (n-C4H10), Carbon Dioxide (CO2), Carbon Monoxide (CO), Deuterium (D2), Ethane (C2H6), Ethylene/Ethene (C2H4), Helium (He), Hydrogen (H2), Krypton (Kr), Methane (CH4), Neon (Ne), Nitrogen (N2), Nitrous Oxide (N2O), Oxygen (O2), Propane (C3H8), Sulfur Hexaflouride (SF6), Xenon (Xe)
    Acetylene;Air;Argon;Carbon Dioxide;Carbon Monoxide;Helium;Hydrogen;Nitrogen;Oxygen
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    Specifications:
    CE Compliant
    NIST traceable
    More
    Specifications
    认证
    Yes
    Cat. No.
    MFLB32907-77
    Min. operating temperature
    –10 °C (14 °F)
    响应时间
    50 ms
    型号
    32907-77
    最小流速
    2500 ml/min
    最高运行温度
    50 °C (122 °F)
    可重复性
    ±0,2%
    准确度
    ±(0,8R + 0,2FS)
    输出
    0 to 5 VDC
    Turndown ratio
    100:1
    浸湿材料
    302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
    显示器类型
    7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
    通信接口
    RS-232
    Process connection
    1/2" NPT(F)
    连接
    8-pin circular mini-DIN
    质保
    1 year
    CE Compliant
    NIST traceable
  • MFLB32907-79
    500000 ml/min
    14
    Gas Mass Flow Controller, 5 to 500 L/min
    Gas
    Acetylene (C2H2), Air, Argon (Ar), i-Butane (i-C4H10), n-Butane (n-C4H10), Carbon Dioxide (CO2), Carbon Monoxide (CO), Deuterium (D2), Ethane (C2H6), Ethylene/Ethene (C2H4), Helium (He), Hydrogen (H2), Krypton (Kr), Methane (CH4), Neon (Ne), Nitrogen (N2), Nitrous Oxide (N2O), Oxygen (O2), Propane (C3H8), Sulfur Hexaflouride (SF6), Xenon (Xe)
    Acetylene;Air;Argon;Carbon Dioxide;Carbon Monoxide;Helium;Hydrogen;Nitrogen;Oxygen
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    Specifications:
    CE Compliant
    NIST traceable
    More
    Specifications
    认证
    Yes
    Cat. No.
    MFLB32907-79
    Min. operating temperature
    –10 °C (14 °F)
    响应时间
    50 ms
    型号
    32907-79
    最小流速
    5000 ml/min
    最高运行温度
    50 °C (122 °F)
    可重复性
    ±0,2%
    准确度
    ±(0,8R + 0,2FS)
    输出
    0 to 5 VDC
    Turndown ratio
    100:1
    浸湿材料
    302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
    显示器类型
    7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
    通信接口
    RS-232
    Process connection
    3/4" NPT(F)
    连接
    8-pin circular mini-DIN
    质保
    1 year
    CE Compliant
    NIST traceable
  • MFLB32907-81
    1000000 ml/min
    15
    Gas Mass Flow Controller, 10 to 1000 L/min
    Gas
    Acetylene (C2H2), Air, Argon (Ar), i-Butane (i-C4H10), n-Butane (n-C4H10), Carbon Dioxide (CO2), Carbon Monoxide (CO), Deuterium (D2), Ethane (C2H6), Ethylene/Ethene (C2H4), Helium (He), Hydrogen (H2), Krypton (Kr), Methane (CH4), Neon (Ne), Nitrogen (N2), Nitrous Oxide (N2O), Oxygen (O2), Propane (C3H8), Sulfur Hexaflouride (SF6), Xenon (Xe)
    Acetylene;Air;Argon;Carbon Dioxide;Carbon Monoxide;Helium;Hydrogen;Nitrogen;Oxygen
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    Specifications:
    CE Compliant
    NIST traceable
    More
    Specifications
    认证
    Yes
    Cat. No.
    MFLB32907-81
    Min. operating temperature
    –10 °C (14 °F)
    响应时间
    50 ms
    型号
    32907-81
    最小流速
    10000 ml/min
    最高运行温度
    50 °C (122 °F)
    可重复性
    ±0,2%
    准确度
    ±(0,8R + 0,2FS)
    输出
    0 to 5 VDC
    Turndown ratio
    100:1
    浸湿材料
    302, 303, and 410 SS; Viton®, silicone RTV, glass-reinforced nylon, aluminum, brass, silicon, glass
    显示器类型
    7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
    通信接口
    RS-232
    Process connection
    3/4" NPT(F)
    连接
    8-pin circular mini-DIN
    质保
    1 year
    CE Compliant
    NIST traceable