Masterflex® 水流量计和控制器,Avantor®
关于此项目
可以进行精确的超快速容积测量和控制。
- 采用技术,安装时无需遵循典型的入口/出口直线管道要求
- 装置提供流量和温度数据
- 用户可通过集成键盘对所有功能进行编程
该仪表通过压降层流元件 (LFE) 来测量流量。由于水流元素本身存在流层,因此放置流量计时无需确保上游或下游为直行管道,大大简化了安装过程。LFE 同时也使流量计具备出色的 50:1 量程比和非常广泛而准确的测量范围。该设计使流量计在启动或输入变化时能实现超快的响应 — 通常不到 100 毫秒。0 至 5 VDC 输出允许将流量
值传输到远程显示器、记录仪或管理阀门或泵的控制器。
对于流量控制器,集成的 PID 控制器指导装置响应流程变更。可调整 P 和 D 的参数设置来定制设备的响应水平。流量设定值可采用可选的设定点控制模块,利用 0 至 5 V 信号或 RS-232 输入信号来确立。对于便携
流量计(无控制器)应用可订购下面列出的电池组。装置通过螺纹抽头可安装在流量计机身上。
流量计和控制器配有动态显示,可同时显示流速、流体温度和设定点(控制器)。所示设备中,两个电源和输入/输出信号通过单个的多针连接器传送。
: 随机配备:集成传感器、显示器和变送器;以及控制器添加阀门组件。所有型号都随附 120/230 VAC 电源适配器和通信线缆,以及制造商提供的 NIST 可溯源校准报告。
13 Options Available Below
Product Details & Documents
可以进行精确的超快速容积测量和控制。
- 采用技术,安装时无需遵循典型的入口/出口直线管道要求
- 装置提供流量和温度数据
- 用户可通过集成键盘对所有功能进行编程
该仪表通过压降层流元件 (LFE) 来测量流量。由于水流元素本身存在流层,因此放置流量计时无需确保上游或下游为直行管道,大大简化了安装过程。LFE 同时也使流量计具备出色的 50:1 量程比和非常广泛而准确的测量范围。该设计使流量计在启动或输入变化时能实现超快的响应 — 通常不到 100 毫秒。0 至 5 VDC 输出允许将流量
值传输到远程显示器、记录仪或管理阀门或泵的控制器。
对于流量控制器,集成的 PID 控制器指导装置响应流程变更。可调整 P 和 D 的参数设置来定制设备的响应水平。流量设定值可采用可选的设定点控制模块,利用 0 至 5 V 信号或 RS-232 输入信号来确立。对于便携
流量计(无控制器)应用可订购下面列出的电池组。装置通过螺纹抽头可安装在流量计机身上。
流量计和控制器配有动态显示,可同时显示流速、流体温度和设定点(控制器)。所示设备中,两个电源和输入/输出信号通过单个的多针连接器传送。
: 随机配备:集成传感器、显示器和变送器;以及控制器添加阀门组件。所有型号都随附 120/230 VAC 电源适配器和通信线缆,以及制造商提供的 NIST 可溯源校准报告。
Specifications for Product Family
规格
- Catalog No:
- MFLB32907-43
- MFLB32907-44
- MFLB32907-45
- MFLB32907-46
- MFLB32908-41
- MFLB32908-42
- MFLB32908-43
- MFLB32908-44
- MFLB32908-45
- MFLB32908-46
- MFLB32908-47
- MFLB32908-48
- MFLB32908-49
- 认证:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Max. water flow rate:
- 50 ml/min
- 100 ml/min
- 200 ml/min
- 500 ml/min
- 5 ml/min
- 10 ml/min
- 50 ml/min
- 100 ml/min
- 200 ml/min
- 500 ml/min
- 1000 ml/min
- 5000 ml/min
- 10000 ml/min
- Min. operating temperature:
- 10 °C (50 °F)
- 10 °C (50 °F)
- 10 °C (50 °F)
- 10 °C (50 °F)
- 10 °C (50 °F)
- 10 °C (50 °F)
- 10 °C (50 °F)
- 10 °C (50 °F)
- 10 °C (50 °F)
- 10 °C (50 °F)
- 10 °C (50 °F)
- 10 °C (50 °F)
- 10 °C (50 °F)
- 型号:
- 32907-43
- 32907-44
- 32907-45
- 32907-46
- 32908-41
- 32908-42
- 32908-43
- 32908-44
- 32908-45
- 32908-46
- 32908-47
- 32908-48
- 32908-49
- 最小流速:
- 0 ml/min
- 0 ml/min
- 0 ml/min
- 0 ml/min
- 0 ml/min
- 0 ml/min
- 0 ml/min
- 0 ml/min
- 0 ml/min
- 0 ml/min
- 0 ml/min
- 0 ml/min
- 0 ml/min
- 最高运行温度:
- 50 °C (122 °F)
- 50 °C (122 °F)
- 50 °C (122 °F)
- 50 °C (122 °F)
- 50 °C (122 °F)
- 50 °C (122 °F)
- 50 °C (122 °F)
- 50 °C (122 °F)
- 50 °C (122 °F)
- 50 °C (122 °F)
- 50 °C (122 °F)
- 50 °C (122 °F)
- 50 °C (122 °F)
- 可重复性:
- ±2% full-scale
- ±2% full-scale
- ±2% full-scale
- ±2% full-scale
- ±2% full-scale
- ±2% full-scale
- ±2% full-scale
- ±2% full-scale
- ±2% full-scale
- ±2% full-scale
- ±2% full-scale
- ±2% full-scale
- ±2% full-scale
- 准确度:
- ±2
- ±2
- ±2
- ±2
- ±2
- ±2
- ±2
- ±2
- ±2
- ±2
- ±2
- ±2
- ±2
- 输出:
- 0 to 5 VDC
- 0 to 5 VDC
- 0 to 5 VDC
- 0 to 5 VDC
- 0 to 5 VDC
- 0 to 5 VDC
- 0 to 5 VDC
- 0 to 5 VDC
- 0 to 5 VDC
- 0 to 5 VDC
- 0 to 5 VDC
- 0 to 5 VDC
- 0 to 5 VDC
- Turndown ratio:
- 50:1
- 50:1
- 50:1
- 50:1
- 50:1
- 50:1
- 50:1
- 50:1
- 50:1
- 50:1
- 50:1
- 50:1
- 50:1
- 显示器类型:
- 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
- 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
- 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
- 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
- 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
- 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
- 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
- 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
- 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
- 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
- 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
- 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
- 7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display
- 通信接口:
- RS-232
- RS-232
- RS-232
- RS-232
- RS-232
- RS-232
- RS-232
- RS-232
- RS-232
- RS-232
- RS-232
- RS-232
- RS-232
- 连接:
- 8-pin circular mini-DIN
- 8-pin circular mini-DIN
- 8-pin circular mini-DIN
- 8-pin circular mini-DIN
- 8-pin circular mini-DIN
- 8-pin circular mini-DIN
- 8-pin circular mini-DIN
- 8-pin circular mini-DIN
- 8-pin circular mini-DIN
- 8-pin circular mini-DIN
- 8-pin circular mini-DIN
- 8-pin circular mini-DIN
- 8-pin circular mini-DIN
- 质保:
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
- 1 year
规格
Product Family Options
产品信息
- Maximum Flow Rate顺序说明Fluid typeGas typeMedia type可用库存Price
- 50 ml/min01Flow controller, volumetric, for water, 0 to 50 ml/minLIQUIDDI waterWaterLog in 查看库存1 * 1 件规格:CE CompliantNIST traceable
More
Specifications
认证YesCat. No.MFLB32907-43Max. water flow rate50 ml/minMin. operating temperature10 °C (50 °F)型号32907-43最小流速0 ml/min最高运行温度50 °C (122 °F)可重复性±2% full-scale准确度±2输出0 to 5 VDCTurndown ratio50:1显示器类型7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display通信接口RS-232连接8-pin circular mini-DIN质保1 yearCE CompliantNIST traceable - 100 ml/min02Flow controller, volumetric for water, 0 to 100 ml/minLIQUIDDI waterWaterLog in 查看库存1 * 1 件规格:CE CompliantNIST traceable
More
Specifications
认证YesCat. No.MFLB32907-44Max. water flow rate100 ml/minMin. operating temperature10 °C (50 °F)型号32907-44最小流速0 ml/min最高运行温度50 °C (122 °F)可重复性±2% full-scale准确度±2输出0 to 5 VDCTurndown ratio50:1显示器类型7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display通信接口RS-232连接8-pin circular mini-DIN质保1 yearCE CompliantNIST traceable - 200 ml/min03Flow controller, volumetric, for water, 0 to 200 ml/minLIQUIDDI waterWaterLog in 查看库存1 * 1 件规格:CE CompliantNIST traceable
More
Specifications
认证YesCat. No.MFLB32907-45Max. water flow rate200 ml/minMin. operating temperature10 °C (50 °F)型号32907-45最小流速0 ml/min最高运行温度50 °C (122 °F)可重复性±2% full-scale准确度±2输出0 to 5 VDCTurndown ratio50:1显示器类型7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display通信接口RS-232连接8-pin circular mini-DIN质保1 yearCE CompliantNIST traceable - 500 ml/min04Flow controller, volumetric, for water, 0 to 500 ml/minLIQUIDDI waterWaterLog in 查看库存1 * 1 件规格:CE CompliantNIST traceable
More
Specifications
认证YesCat. No.MFLB32907-46Max. water flow rate500 ml/minMin. operating temperature10 °C (50 °F)型号32907-46最小流速0 ml/min最高运行温度50 °C (122 °F)可重复性±2% full-scale准确度±2输出0 to 5 VDCTurndown ratio50:1显示器类型7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display通信接口RS-232连接8-pin circular mini-DIN质保1 yearCE CompliantNIST traceable - 规格:CE CompliantNIST traceable
More
Specifications
认证YesCat. No.MFLB32908-41Max. water flow rate5 ml/minMin. operating temperature10 °C (50 °F)型号32908-41最小流速0 ml/min最高运行温度50 °C (122 °F)可重复性±2% full-scale准确度±2输出0 to 5 VDCTurndown ratio50:1显示器类型7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display通信接口RS-232连接8-pin circular mini-DIN质保1 yearCE CompliantNIST traceable - 规格:CE CompliantNIST traceable
More
Specifications
认证YesCat. No.MFLB32908-42Max. water flow rate10 ml/minMin. operating temperature10 °C (50 °F)型号32908-42最小流速0 ml/min最高运行温度50 °C (122 °F)可重复性±2% full-scale准确度±2输出0 to 5 VDCTurndown ratio50:1显示器类型7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display通信接口RS-232连接8-pin circular mini-DIN质保1 yearCE CompliantNIST traceable - 规格:CE CompliantNIST traceable
More
Specifications
认证YesCat. No.MFLB32908-43Max. water flow rate50 ml/minMin. operating temperature10 °C (50 °F)型号32908-43最小流速0 ml/min最高运行温度50 °C (122 °F)可重复性±2% full-scale准确度±2输出0 to 5 VDCTurndown ratio50:1显示器类型7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display通信接口RS-232连接8-pin circular mini-DIN质保1 yearCE CompliantNIST traceable - 规格:CE CompliantNIST traceable
More
Specifications
认证YesCat. No.MFLB32908-44Max. water flow rate100 ml/minMin. operating temperature10 °C (50 °F)型号32908-44最小流速0 ml/min最高运行温度50 °C (122 °F)可重复性±2% full-scale准确度±2输出0 to 5 VDCTurndown ratio50:1显示器类型7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display通信接口RS-232连接8-pin circular mini-DIN质保1 yearCE CompliantNIST traceable - 规格:CE CompliantNIST traceable
More
Specifications
认证YesCat. No.MFLB32908-45Max. water flow rate200 ml/minMin. operating temperature10 °C (50 °F)型号32908-45最小流速0 ml/min最高运行温度50 °C (122 °F)可重复性±2% full-scale准确度±2输出0 to 5 VDCTurndown ratio50:1显示器类型7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display通信接口RS-232连接8-pin circular mini-DIN质保1 yearCE CompliantNIST traceable - 规格:CE CompliantNIST traceable
More
Specifications
认证YesCat. No.MFLB32908-46Max. water flow rate500 ml/minMin. operating temperature10 °C (50 °F)型号32908-46最小流速0 ml/min最高运行温度50 °C (122 °F)可重复性±2% full-scale准确度±2输出0 to 5 VDCTurndown ratio50:1显示器类型7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display通信接口RS-232连接8-pin circular mini-DIN质保1 yearCE CompliantNIST traceable - 规格:CE CompliantNIST traceable
More
Specifications
认证YesCat. No.MFLB32908-47Max. water flow rate1000 ml/minMin. operating temperature10 °C (50 °F)型号32908-47最小流速0 ml/min最高运行温度50 °C (122 °F)可重复性±2% full-scale准确度±2输出0 to 5 VDCTurndown ratio50:1显示器类型7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display通信接口RS-232连接8-pin circular mini-DIN质保1 yearCE CompliantNIST traceable - 规格:CE CompliantNIST traceable
More
Specifications
认证YesCat. No.MFLB32908-48Max. water flow rate5000 ml/minMin. operating temperature10 °C (50 °F)型号32908-48最小流速0 ml/min最高运行温度50 °C (122 °F)可重复性±2% full-scale准确度±2输出0 to 5 VDCTurndown ratio50:1显示器类型7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display通信接口RS-232连接8-pin circular mini-DIN质保1 yearCE CompliantNIST traceable - 规格:CE CompliantNIST traceable
More
Specifications
认证YesCat. No.MFLB32908-49Max. water flow rate10000 ml/minMin. operating temperature10 °C (50 °F)型号32908-49最小流速0 ml/min最高运行温度50 °C (122 °F)可重复性±2% full-scale准确度±2输出0 to 5 VDCTurndown ratio50:1显示器类型7-line x 4-digit LCD; 0,25"H flow display通信接口RS-232连接8-pin circular mini-DIN质保1 yearCE CompliantNIST traceable