ContactUsLinkComponent
Masterflex® 三通,Avantor®
Masterflex® 三通,Avantor®
Supplier:  MASTERFLEX PREMIUM
Certificates
undefined
Masterflex® 三通,Avantor®
Supplier:  MASTERFLEX PREMIUM
Specifications
  • 型号:
  • 01377-62
  • 01377-64
  • 01377-76
  • 01377-66
  • 01377-78
  • 01377-68
  • 01377-70
  • 01377-72
  • 01377-74
  • 01378-99
  • 01379-01
  • 01379-03
  • 01377-58
  • 01379-06
  • 01377-60
  • 01379-07
  • 01379-02
  • 01379-05
  • 01378-97
  • 01378-98
  • 内管直径:
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,25"
  • 0,375"
  • 0,5"
  • 0,5"
  • 0,5"
  • Tubing ext.Ø:
  • 0,375"
  • 0,375"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 0,25"
  • 最大压力:
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 125 psi
  • 最高温度:
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 60 °C (140 °F)
  • 孔口:
  • 7,1374 mm (0,281")
  • 7,1374 mm (0,281")
  • 7,1374 mm (0,281")
  • 7,1374 mm (0,281")
  • 7,1374 mm (0,281")
  • 7,1374 mm (0,281")
  • 7,1374 mm (0,281")
  • 7,1374 mm (0,281")
  • 7,1374 mm (0,281")
  • 7,1374 mm (0,281")
  • 7,1374 mm (0,281")
  • 7,1374 mm (0,281")
  • 7,1374 mm (0,281")
  • 7,1374 mm (0,281")
  • 7,1374 mm (0,281")
  • 7,1374 mm (0,281")
  • 7,1374 mm (0,281")
  • 7,1374 mm (0,281")
  • 7,1374 mm (0,281")
  • 7,1374 mm (0,281")
  • 浸湿材料:
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • 质保:
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
  • 6 Months
Specifications