Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® 铂处理硅胶盘管,Avantor®
Masterflex® 铂处理硅胶盘管,Avantor®
Certificates
Masterflex® 铂处理硅胶盘管,Avantor®
7 Options Available Below
Product Details & Documents
Low compression formulation keeps its shape and cleanliness.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
减少了拆包时间,节约了运输费用,散装管保证您手头有足够的管可使用。盘管材质有Norprene®、PharMed®、铂金属处理硅树脂或聚乙烯®Lab材质。铂处理硅胶盘管以每卷300英尺或500英尺出售。
Certificates
按批号搜索
Specifications for Product Family
规格
  • 型号:
  • 98906-08
  • 98906-04
  • 98906-02
  • 98906-00
  • 98906-10
  • 98906-06
  • 98906-12
  • 透明度:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 91,4 m (300 ft.)
  • 91,4 m (300 ft.)
  • 152 m (500 ft.)
  • 152 m (500 ft.)
  • 91,4 m (300 ft.)
  • 91,4 m (300 ft.)
  • 91,4 m (300 ft.)
  • 最大压力:
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 1 bar (15 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 1,03 bar (15 psi)
  • 0,9 bar (13 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 最高温度:
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 230 °C (446 °F)
  • 最小温度:
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • –50 °C (–58 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • 工作压力:
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 1 bar (15 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 1,03 bar (15 psi)
  • 0,9 bar (13 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
规格
Product Family Options
产品信息
  • 顺序
    说明
    Tubing int.Ø
    壁厚
    Tubing ext.Ø
    Tubing material
    长度
    颜色
    可用库存
    Price
  • 01
    Transfer Tubing, Platinum-Cured Silicone, 1/4" ID x 3/8" OD; 300 Ft
    6,4 mm (0,25")
    1,6 mm
    9,6 mm (0,375")
    铂固化硅酮
    91,4 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 300 Feet
    1 * 300 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA98906-08
    型号
    98906-08
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    91,4 m (300 ft.)
    最大压力
    0,7 bar (10 psi)
    最高温度
    230 °C (446 °F)
    最小温度
    –50 °C (–58 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    No
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    0,7 bar (10 psi)
    CE certificate
  • 02
    Transfer Tubing, Platinum-Cured Silicone, 1/8" ID x 1/4" OD; 300 Ft
    3,2 mm (0,125")
    1,6 mm
    6,4 mm (0,25")
    铂固化硅酮
    91,4 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 300 Feet
    1 * 300 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA98906-04
    型号
    98906-04
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    91,4 m (300 ft.)
    最大压力
    1,4 bar (20 psi)
    最高温度
    230 °C (446 °F)
    最小温度
    –50 °C (–58 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    No
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    1,4 bar (20 psi)
    CE certificate
  • 03
    Transfer Tubing, Platinum-Cured Silicone, 1/16" ID x 1/8" OD; 500 Ft
    1,6 mm (0,0625")
    0,8 mm
    3,2 mm (0,125")
    铂固化硅酮
    152 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 500 Feet
    1 * 500 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA98906-02
    型号
    98906-02
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    152 m (500 ft.)
    最大压力
    1 bar (15 psi)
    最高温度
    230 °C (446 °F)
    最小温度
    –50 °C (–58 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    No
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    1 bar (15 psi)
    CE certificate
  • 04
    Transfer Tubing, Platinum-Cured Silicone, 1/32" ID x 3/32" OD; 500 Ft
    0,8 mm (0,03125")
    0,8 mm
    2,4 mm (0,09375")
    铂固化硅酮
    152 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 500 Feet
    1 * 500 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA98906-00
    型号
    98906-00
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    152 m (500 ft.)
    最大压力
    2,1 bar (30 psi)
    最高温度
    230 °C (446 °F)
    最小温度
    –50 °C (–58 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    No
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    2,1 bar (30 psi)
    CE certificate
  • 05
    Transfer Tubing, Platinum-Cured Silicone, 3/8" ID x 5/8" OD; 300 Ft
    9,6 mm (0,375")
    3,2 mm
    16 mm (0,625")
    铂固化硅酮
    91,4 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 300 Feet
    1 * 300 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA98906-10
    型号
    98906-10
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    91,4 m (300 ft.)
    最大压力
    1,03 bar (15 psi)
    最高温度
    230 °C (446 °F)
    最小温度
    –50 °C (–58 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    No
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    1,03 bar (15 psi)
    CE certificate
  • 06
    Transfer Tubing, Platinum-Cured Silicone, 3/16" ID x 5/16" OD; 300 Ft
    4,8 mm (0,1875")
    1,6 mm
    8 mm (0,3125")
    铂固化硅酮
    91,4 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 300 Feet
    1 * 300 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA98906-06
    型号
    98906-06
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    91,4 m (300 ft.)
    最大压力
    0,9 bar (13 psi)
    最高温度
    230 °C (446 °F)
    最小温度
    –50 °C (–58 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    No
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    0,9 bar (13 psi)
    CE certificate
  • 07
    Transfer Tubing, Platinum-Cured Silicone, 5/8" ID x 7/8" OD; 300 Ft
    16 mm (0,625")
    3,2 mm
    22,4 mm (0,875")
    铂固化硅酮
    91,4 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 300 Feet
    1 * 300 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB98906-12
    型号
    98906-12
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    91,4 m (300 ft.)
    最大压力
    0,8 bar (12 psi)
    最高温度
    230 °C (446 °F)
    最小温度
    –50 °C (–58 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    No
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    0,8 bar (12 psi)
    CE certificate