ContactUsLinkComponent
Masterflex® B/T®精密BioPharm轴串硅胶泵管,Avantor®
Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pump Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, B/T 92; 100 ft
目录编号 MFLA96423-92
CE certificate
undefined
Masterflex® B/T® PerfectPosition® Pump Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, B/T 92; 100 ft
目录编号 MFLA96423-92
CE certificate
规格
  • Maximum Flow Rate:
    45000 ml/min
  • Tubing int.Ø:
    25,40 mm (1,000")
  • 最大压力:
    0,7 bar (10 psi)
  • 最高温度:
    232 °C (450 °F)
  • Pump series:
    B/T
  • 说明:
    B/T® PerfectPosition® Pump Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, B/T 92; 100 ft
  • 顺序:
    01
  • 型号:
    96423-92
  • Length per pack:
    30,4 m (100 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    100 °C (212 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    –40 °C (–40 °F)
  • Regulatory approvals:
    3A;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • Suction lift H₂O:
    8,8 m (29 ft.)
  • 最小温度:
    –60 °C (–75 °F)
  • 最大真空度:
    660 mm Hg (26" Hg)
  • 灭菌:
    Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • 质保:
    Out of box
  • Tubing material:
    BioPharm platinum-cured silicone
  • 包装规格:
    100 Feet
  • B/T Masterflex tubing size:
    92
  • Hose barb size:
    1"
规格
关于此项目
Ensure optimal performance from your Masterflex® B/T series pump.
  • 铂金固化硅
  • 超平滑内表面
  • 萃取物含量低
  • 最大限度减少颗粒截留
  • 非常适用于实验室、生物技术及&制药应用
  • 管材使用寿命长
  • 符合 USP VI 类要求;超出 3A 标准
  • 符合 FDA 规定
  • B/T 92 tubing has a 1” (25.4 mm) inner diameter
  • Accepts 1” hose barb for tubing connection
材质:Tygon® 3350 硅胶,铂金硫化。
应用范围:制药、化妆品、研究和自动分析应用。
特点:超平滑,最大限度减少细菌生长。适合容纳轻至中等浓度的碱、盐、醇,无臭无味无毒。透明。
  • Maximum Flow Rate:
    45000 ml/min
  • Tubing int.Ø:
    25,40 mm (1,000")
  • 最大压力:
    0,7 bar (10 psi)
  • 最高温度:
    232 °C (450 °F)
  • Pump series:
    B/T
  • 说明:
    B/T® PerfectPosition® Pump Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, B/T 92; 100 ft
  • 顺序:
    01
  • Environmentally Preferable:
  • 型号:
    96423-92
  • Length per pack:
    30,4 m (100 ft.)
  • Max. temperature (dynamic):
    100 °C (212 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
    –40 °C (–40 °F)
  • Regulatory approvals:
    3A;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    Yes
  • Sterilisation method gamma:
    Yes
  • Suction lift H₂O:
    8,8 m (29 ft.)
  • 最小温度:
    –60 °C (–75 °F)
  • 最大真空度:
    660 mm Hg (26" Hg)
  • 灭菌:
    Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • 质保:
    Out of box
  • Tubing material:
    BioPharm platinum-cured silicone
  • 包装规格:
    100 Feet
  • B/T Masterflex tubing size:
    92
  • Hose barb size:
    1"