Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® 透明C-flex泵管,Avantor®
Masterflex® 透明C-flex泵管,Avantor®
Masterflex® 透明C-flex泵管,Avantor®
Masterflex® 透明C-flex泵管,Avantor®
Masterflex® 透明C-flex泵管,Avantor®
Meets the demands of various industries.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
应用:制药、生物技术,和普通实验室使用,要求高性能。铂金硅胶的经济替代品。
特征:超常拉力和抗扯强度,良好的生物相容性,强大的耐化学性,低透气性,光滑表面。透明。
认证:产品生产符合CFR Title 21的质量监管要求,Part 820质量系统要求(GMP)。
温度范围:-40 至 275°F (–40 至 135°C)
消毒:高压灭菌,环氧乙烷,或伽马辐照。
  • 型号:
  • 06422-02
  • 06422-03
  • 06422-04
  • 06422-05
  • 06422-06
  • 06422-07
  • 06422-08
  • 06422-09
  • 06422-10
  • 06422-11
  • 06422-12
  • 06422-13
  • 06422-14
  • 06422-15
  • 06422-16
  • 06422-17
  • 06422-18
  • 06422-21
  • 06422-23
  • 06424-95
  • 06424-96
  • 透明度:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 4,6 m (15 ft.)
  • 4,6 m (15 ft.)
  • 61 m (200 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 最大压力:
  • 1,72 bar (25 psi)
  • 1,6 bar (23 psi)
  • 1,17 bar (17 psi)
  • 2,4 bar (35 psi)
  • 1,17 bar (17 psi)
  • 1,03 bar (15 psi)
  • 1,5 bar (22 psi)
  • 2,5 bar (36 psi)
  • 1,38 bar (20 psi)
  • 1,9 bar (28 psi)
  • 1,9 bar (28 psi)
  • 1,17 bar (17 psi)
  • 1,8 bar (27 psi)
  • 1,17 bar (17 psi)
  • 1,6 bar (23 psi)
  • 1,17 bar (17 psi)
  • 1,17 bar (17 psi)
  • 1,17 bar (17 psi)
  • 2,8 bar (41 psi)
  • 1,9 bar (28 psi)
  • 0,97 bar (14 psi)
  • 最高温度:
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 135 °C (275 °F)
  • 最小温度:
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • Regulatory approvals:
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
  • 灭菌:
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Autoclave;EtO;Gamma
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • 工作压力:
  • 1,72 bar (25 psi)
  • 1,6 bar (23 psi)
  • 1,17 bar (17 psi)
  • 2,4 bar (35 psi)
  • 1,17 bar (17 psi)
  • 1,03 bar (15 psi)
  • 1,5 bar (22 psi)
  • 2,5 bar (36 psi)
  • 1,38 bar (20 psi)
  • 1,9 bar (28 psi)
  • 1,9 bar (28 psi)
  • 1,17 bar (17 psi)
  • 1,8 bar (27 psi)
  • 1,17 bar (17 psi)
  • 1,6 bar (23 psi)
  • 1,17 bar (17 psi)
  • 1,17 bar (17 psi)
  • 1,17 bar (17 psi)
  • 2,8 bar (41 psi)
  • 1,9 bar (28 psi)
  • 0,97 bar (14 psi)
Product Family Options
  • 顺序
    说明
    Tubing int.Ø
    壁厚
    Tubing ext.Ø
    Tubing material
    长度
    颜色
  • 03
    Transfer Tubing, C-Flex®, Clear, 1/16" ID x 1/8" OD; 25 Ft
    1,6 mm (0,0625")
    0,8 mm
    3,2 mm (0,125")
    C-Flex®
    7,6 m
    半透明材质
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    CE certificate
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06422-02
    型号
    06422-02
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    1,72 bar (25 psi)
    最高温度
    135 °C (275 °F)
    最小温度
    –45 °C (–50 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
    灭菌
    Autoclave;EtO;Gamma
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    1,72 bar (25 psi)
    CE certificate
  • 04
    Transfer Tubing, C-Flex®, Clear, 3/32" ID x 5/32" OD; 25 Ft
    2,4 mm (0,09375")
    0,8 mm
    4 mm (0,15625")
    C-Flex®
    7,6 m
    半透明材质
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    CE certificate
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06422-03
    型号
    06422-03
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    1,6 bar (23 psi)
    最高温度
    135 °C (275 °F)
    最小温度
    –45 °C (–50 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
    灭菌
    Autoclave;EtO;Gamma
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    1,6 bar (23 psi)
    CE certificate
  • 05
    Transfer Tubing, C-Flex®, Clear, 1/8" ID x 3/16" OD; 25 Ft
    3,2 mm (0,125")
    0,8 mm
    4,8 mm (0,1875")
    C-Flex®
    7,6 m
    半透明材质
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    CE certificate
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06422-04
    型号
    06422-04
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    1,17 bar (17 psi)
    最高温度
    135 °C (275 °F)
    最小温度
    –45 °C (–50 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
    灭菌
    Autoclave;EtO;Gamma
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    1,17 bar (17 psi)
    CE certificate
  • 06
    Transfer Tubing, C-Flex®, Clear, 1/8" ID x 1/4" OD; 25 Ft
    3,2 mm (0,125")
    1,6 mm
    6,4 mm (0,25")
    C-Flex®
    7,6 m
    半透明材质
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    CE certificate
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06422-05
    型号
    06422-05
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    2,4 bar (35 psi)
    最高温度
    135 °C (275 °F)
    最小温度
    –45 °C (–50 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
    灭菌
    Autoclave;EtO;Gamma
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    2,4 bar (35 psi)
    CE certificate
  • 07
    Transfer Tubing, C-Flex®, Clear, 5/32" ID x 7/32" OD; 25 Ft
    4 mm (0,156")
    0,8 mm
    5,6 mm (0,219")
    C-Flex®
    7,6 m
    半透明材质
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    CE certificate
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06422-06
    型号
    06422-06
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    1,17 bar (17 psi)
    最高温度
    135 °C (275 °F)
    最小温度
    –45 °C (–50 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
    灭菌
    Autoclave;EtO;Gamma
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    1,17 bar (17 psi)
    CE certificate
  • 08
    Transfer Tubing, C-Flex®, Clear, 3/16" ID x 1/4" OD; 25 Ft
    4,8 mm (0,1875")
    0,8 mm
    6,4 mm (0,25")
    C-Flex®
    7,6 m
    半透明材质
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    CE certificate
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06422-07
    型号
    06422-07
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    1,03 bar (15 psi)
    最高温度
    135 °C (275 °F)
    最小温度
    –45 °C (–50 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
    灭菌
    Autoclave;EtO;Gamma
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    1,03 bar (15 psi)
    CE certificate
  • 09
    Transfer Tubing, C-Flex®, Clear, 3/16" ID x 5/16" OD; 25 Ft
    4,8 mm (0,1875")
    1,6 mm
    8 mm (0,3125")
    C-Flex®
    7,6 m
    半透明材质
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    CE certificate
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06422-08
    型号
    06422-08
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    1,5 bar (22 psi)
    最高温度
    135 °C (275 °F)
    最小温度
    –45 °C (–50 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
    灭菌
    Autoclave;EtO;Gamma
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    1,5 bar (22 psi)
    CE certificate
  • 10
    Transfer Tubing, C-Flex®, Clear, 3/16" ID x 7/16" OD; 25 Ft
    4,8 mm (0,1875")
    3,2 mm
    11,2 mm (0,4375")
    C-Flex®
    7,6 m
    半透明材质
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    CE certificate
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06422-09
    型号
    06422-09
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    2,5 bar (36 psi)
    最高温度
    135 °C (275 °F)
    最小温度
    –45 °C (–50 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
    灭菌
    Autoclave;EtO;Gamma
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    2,5 bar (36 psi)
    CE certificate
  • 11
    Transfer Tubing, C-Flex®, Clear, 1/4" ID x 3/8" OD; 25 Ft
    6,4 mm (0,25")
    1,6 mm
    9,6 mm (0,375")
    C-Flex®
    7,6 m
    半透明材质
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    CE certificate
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06422-10
    型号
    06422-10
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    1,38 bar (20 psi)
    最高温度
    135 °C (275 °F)
    最小温度
    –45 °C (–50 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
    灭菌
    Autoclave;EtO;Gamma
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    1,38 bar (20 psi)
    CE certificate
  • 12
    Transfer Tubing, C-Flex®, Clear, 1/4" ID x 7/16" OD; 25 Ft
    6,4 mm (0,25")
    2,4 mm
    11,2 mm (0,4375")
    C-Flex®
    7,6 m
    半透明材质
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    CE certificate
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06422-11
    型号
    06422-11
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    1,9 bar (28 psi)
    最高温度
    135 °C (275 °F)
    最小温度
    –45 °C (–50 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
    灭菌
    Autoclave;EtO;Gamma
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    1,9 bar (28 psi)
    CE certificate
  • 13
    Transfer Tubing, C-Flex®, Clear, 1/4" ID x 1/2" OD; 25 Ft
    6,4 mm (0,25")
    3,2 mm
    12,7 mm (0,5")
    C-Flex®
    7,6 m
    半透明材质
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    CE certificate
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06422-12
    型号
    06422-12
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    1,9 bar (28 psi)
    最高温度
    135 °C (275 °F)
    最小温度
    –45 °C (–50 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
    灭菌
    Autoclave;EtO;Gamma
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    1,9 bar (28 psi)
    CE certificate
  • 14
    Transfer Tubing, C-Flex®, Clear, 5/16" ID x 7/16" OD; 25 Ft
    8 mm (0,3125")
    1,6 mm
    11,2 mm (0,4375")
    C-Flex®
    7,6 m
    半透明材质
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    CE certificate
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06422-13
    型号
    06422-13
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    1,17 bar (17 psi)
    最高温度
    135 °C (275 °F)
    最小温度
    –45 °C (–50 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
    灭菌
    Autoclave;EtO;Gamma
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    1,17 bar (17 psi)
    CE certificate
  • 15
    Transfer Tubing, C-Flex®, Clear, 5/16" ID x 1/2" OD; 25 Ft
    8 mm (0,3125")
    2,4 mm
    12,7 mm (0,5")
    C-Flex®
    7,6 m
    半透明材质
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    CE certificate
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06422-14
    型号
    06422-14
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    1,8 bar (27 psi)
    最高温度
    135 °C (275 °F)
    最小温度
    –45 °C (–50 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
    灭菌
    Autoclave;EtO;Gamma
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    1,8 bar (27 psi)
    CE certificate
  • 16
    Transfer Tubing, C-Flex®, Clear, 3/8" ID x 1/2" OD; 25 Ft
    9,6 mm (0,375")
    1,6 mm
    12,7 mm (0,5")
    C-Flex®
    7,6 m
    半透明材质
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    CE certificate
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06422-15
    型号
    06422-15
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    1,17 bar (17 psi)
    最高温度
    135 °C (275 °F)
    最小温度
    –45 °C (–50 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
    灭菌
    Autoclave;EtO;Gamma
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    1,17 bar (17 psi)
    CE certificate
  • 17
    Transfer Tubing, C-Flex®, Clear, 3/8" ID x 5/8" OD; 25 Ft
    9,6 mm (0,375")
    3,2 mm
    16 mm (0,625")
    C-Flex®
    7,6 m
    半透明材质
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    CE certificate
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06422-16
    型号
    06422-16
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    1,6 bar (23 psi)
    最高温度
    135 °C (275 °F)
    最小温度
    –45 °C (–50 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
    灭菌
    Autoclave;EtO;Gamma
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    1,6 bar (23 psi)
    CE certificate
  • 18
    Transfer Tubing, C-Flex®, Clear, 1/2" ID x 11/16" OD; 25 Ft
    12,7 mm (0,5")
    2,4 mm
    17,6 mm (0,6875")
    C-Flex®
    7,6 m
    半透明材质
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    CE certificate
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06422-17
    型号
    06422-17
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    1,17 bar (17 psi)
    最高温度
    135 °C (275 °F)
    最小温度
    –45 °C (–50 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
    灭菌
    Autoclave;EtO;Gamma
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    1,17 bar (17 psi)
    CE certificate
  • 19
    Transfer Tubing, C-Flex®, Clear, 1/2" ID x 3/4" OD; 25 Ft
    12,7 mm (0,5")
    3,2 mm
    19,1 mm (0,75")
    C-Flex®
    7,6 m
    半透明材质
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    CE certificate
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06422-18
    型号
    06422-18
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    1,17 bar (17 psi)
    最高温度
    135 °C (275 °F)
    最小温度
    –45 °C (–50 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
    灭菌
    Autoclave;EtO;Gamma
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    1,17 bar (17 psi)
    CE certificate
  • 20
    Transfer Tubing, C-Flex®, Clear, 3/4" ID x 1-1/8" OD; 15 Ft
    19,1 mm (0,75")
    4,8 mm
    28,6 mm (1,125")
    C-Flex®
    4,6 m
    半透明材质
    1 * 3 Feet
    1 * 3 Feet
    CE certificate
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06422-21
    型号
    06422-21
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    4,6 m (15 ft.)
    最大压力
    1,17 bar (17 psi)
    最高温度
    135 °C (275 °F)
    最小温度
    –45 °C (–50 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
    灭菌
    Autoclave;EtO;Gamma
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    1,17 bar (17 psi)
    CE certificate
  • 21
    Transfer Tubing, C-Flex®, Clear, 1" ID x 1-3/8" OD; 15 Ft
    25,4 mm (1")
    4,8 mm
    35 mm (1,375")
    C-Flex®
    4,6 m
    半透明材质
    1 * 3 Feet
    1 * 3 Feet
    CE certificate
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06422-23
    型号
    06422-23
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    4,6 m (15 ft.)
    最大压力
    2,8 bar (41 psi)
    最高温度
    135 °C (275 °F)
    最小温度
    –45 °C (–50 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
    灭菌
    Autoclave;EtO;Gamma
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    2,8 bar (41 psi)
    CE certificate
  • 22
    Transfer Tubing, C-Flex®, Clear, 1/4" ID x 1/2" OD; 200 Ft
    6,4 mm (0,25")
    3,2 mm
    12,7 mm (0,5")
    C-Flex®
    61 m
    半透明材质
    1 * 200 Feet
    1 * 200 Feet
    CE certificate
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06424-95
    型号
    06424-95
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    61 m (200 ft.)
    最大压力
    1,9 bar (28 psi)
    最高温度
    135 °C (275 °F)
    最小温度
    –45 °C (–50 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
    灭菌
    Autoclave;EtO;Gamma
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    1,9 bar (28 psi)
    CE certificate
  • 23
    Transfer Tubing, C-Flex®, Clear, 3/8" ID x 5/8" OD; 100 Ft
    9,6 mm (0,375")
    3,2 mm
    16 mm (0,625")
    C-Flex®
    30,5 m
    半透明材质
    1 * 100 Feet
    1 * 100 Feet
    CE certificate
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06424-96
    型号
    06424-96
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    30,5 m (100 ft.)
    最大压力
    0,97 bar (14 psi)
    最高温度
    135 °C (275 °F)
    最小温度
    –45 °C (–50 °F)
    Regulatory approvals
    ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;Non-Phthalate;RoHS;USP
    灭菌
    Autoclave;EtO;Gamma
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    0,97 bar (14 psi)
    CE certificate