ContactUsLinkComponent
Masterflex® Norprene 高压管,Avantor®
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® A-60-F I.B., 1/4" ID x 1/2" OD; 50 Ft
  MFLB95715-00
CE certificate
undefined
Masterflex® Transfer Tubing, Tygon® A-60-F I.B., 1/4" ID x 1/2" OD; 50 Ft
  MFLB95715-00
CE certificate
  • Tubing ext.Ø:
    12,7 mm (0,5")
  • Tubing int.Ø:
    6,4 mm (0,25")
  • 壁厚:
    3,2 mm
  • 最大压力:
    8,6 bar (125 psi)
  • 最高温度:
    135 °C (275 °F)
  • 颜色:
    米色
  • 说明:
    Transfer Tubing, Tygon® A-60-F I.B., 1/4" ID x 1/2" OD; 50 Ft
  • 长度:
    15,2 m
  • GMP compliant:
    Yes
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Regulatory approvals:
    3A;FDA;NSF-51
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    No
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • 最小温度:
    –51 °C (–60 °F)
  • 质保:
    Out of box
  • 工作压力:
    8,6 bar (125 psi)
  • 透明度:
    Opaque
  • Tubing material:
    Tygon® A-60-F I.B.
  • 包装规格:
    50 Feet
Flexibility at extreme temperatures.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
应用范围: 化学品输送、农药/化肥输送、供水管道、食品/奶制品加工和净水生产线。
特点: 不导电、具有可热封性、抗老化、无氧化性。对酸性和碱性物质、臭氧、紫外线和磨损性介质等具备卓越的耐受性。甚至在极限温度下依然保持良好的弹性。米色不透明。
符合 FDA、3A 卫生级标准和 NSF 51 的规定
温度范围: -60° 至 275°F(-51° 至 135°C)
灭菌: 高压灭菌。
  • Tubing ext.Ø:
    12,7 mm (0,5")
  • Tubing int.Ø:
    6,4 mm (0,25")
  • 壁厚:
    3,2 mm
  • 最大压力:
    8,6 bar (125 psi)
  • 最高温度:
    135 °C (275 °F)
  • 颜色:
    米色
  • 说明:
    Transfer Tubing, Tygon® A-60-F I.B., 1/4" ID x 1/2" OD; 50 Ft
  • 长度:
    15,2 m
  • Environmentally Preferable:
  • GMP compliant:
    Yes
  • Length per pack:
    15,2 m (50 ft.)
  • Regulatory approvals:
    3A;FDA;NSF-51
  • Sterilisation method autoclave:
    Yes
  • Sterilisation method EtO:
    No
  • Sterilisation method gamma:
    No
  • 最小温度:
    –51 °C (–60 °F)
  • 质保:
    Out of box
  • 工作压力:
    8,6 bar (125 psi)
  • 透明度:
    Opaque
  • Tubing material:
    Tygon® A-60-F I.B.
  • 包装规格:
    50 Feet