ContactUsLinkComponent
Masterflex® Ismatec® Viton FDA自动分析/微径延长管,Avantor®
Masterflex® Ismatec® Viton FDA自动分析/微径延长管,Avantor®
证书
undefined
Masterflex® Ismatec® Viton FDA自动分析/微径延长管,Avantor®
证书
规格
  • Length per pack:
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 最大压力:
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 1,75 bar (25,3 psi)
  • 最小温度:
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • –32 °C (–25 °F)
  • 最高温度:
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • 205 °C (400 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • 0 °C (32 °F)
  • Max. temperature (dynamic):
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • 150 °C (302 °F)
  • Pump series:
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • C/L
  • Regulatory approvals:
  • ADCF;FDA
  • ADCF;FDA
  • ADCF;FDA
  • ADCF;FDA
  • ADCF;FDA
  • ADCF;FDA
  • ADCF;FDA
  • ADCF;FDA
  • ADCF;FDA
  • ADCF;FDA
  • ADCF;FDA
  • ADCF;FDA
  • ADCF;FDA
  • ADCF;FDA
  • ADCF;FDA
  • 灭菌:
  • Sterilization is not recommended
  • Sterilization is not recommended
  • Sterilization is not recommended
  • Sterilization is not recommended
  • Sterilization is not recommended
  • Sterilization is not recommended
  • Sterilization is not recommended
  • Sterilization is not recommended
  • Sterilization is not recommended
  • Sterilization is not recommended
  • Sterilization is not recommended
  • Sterilization is not recommended
  • Sterilization is not recommended
  • Sterilization is not recommended
  • Sterilization is not recommended
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
规格
相关信息