ContactUsLinkComponent
I/P® BioPharm高性能精密(铂处理)硅胶泵管,用于Masterflex® I/P®泵,Avantor®
I/P® BioPharm高性能精密(铂处理)硅胶泵管,用于Masterflex® I/P®泵,Avantor®
Certificates
undefined
I/P® BioPharm高性能精密(铂处理)硅胶泵管,用于Masterflex® I/P®泵,Avantor®
Certificates
Specifications
  • 型号:
  • 96421-70
  • 96421-89
  • 96421-88
  • Length per pack:
  • 3 m (10 ft.)
  • 3 m (10 ft.)
  • 3 m (10 ft.)
  • 最大压力:
  • 2,7 bar (40 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 最小温度:
  • –60 °C (–75 °F)
  • –60 °C (–75 °F)
  • –60 °C (–75 °F)
  • 最高温度:
  • 232 °C (250 °F)
  • 232 °C (250 °F)
  • 232 °C (250 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Max. temperature (dynamic):
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 最大真空度:
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 610 mm Hg (24" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • Pump series:
  • I/P
  • I/P
  • I/P
  • Regulatory approvals:
  • 3A;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • 3A;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • 3A;European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
  • 灭菌:
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Suction lift H₂O:
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,2 m (27 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 质保:
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
Specifications
Related Information