ContactUsLinkComponent
Masterflex® 化学惰性计量阀,Avantor®
undefined
Masterflex® 化学惰性计量阀,Avantor®
  • 型号:
  • 06394-16
  • 06394-00
  • 06394-02
  • 06394-04
  • 最大压力:
  • 5,2 bar (75 psi)
  • 5,2 bar (75 psi)
  • 5,2 bar (75 psi)
  • 5,2 bar (75 psi)
  • 最高温度:
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 孔口:
  • 6 mm (0,25")
  • 3,18 mm (0,125")
  • 3,18 mm (0,125")
  • 3,18 mm (0,125")
  • 浸湿材料:
  • PTFE
  • PCTFE and PTFE
  • PCTFE and PTFE
  • PCTFE and PTFE
  • 质保:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year