Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks with Flow Indicator, PVC
Stopcocks with Flow Indicator, PVC
供应商:   MASTERFLEX PREMIUM
Stopcocks with Flow Indicator, PVC
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
Certificates
Stopcocks with Flow Indicator, PVC
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Easily control flow with flow indicator handle.
  • Constructed of durable PVC and EPDM
PVC bodies, EPDM seals and seats. Flow indicator on handle. Maximum pressure is 150 psi at the maximum temperature of 120 °F (49 °C); maximum vacuum is 29.9" Hg.
Specifications for Product Family
规格
  • 连接类型:
  • NPT(M)
  • NPT(M) x Barbed
  • Barbed
  • NPT(F)
  • Inlet port:
  • 1/4" NPT(M)
  • 1/4" NPT(M)
  • 1/4" to 1/2" Barb
  • 1/4" NPT(F)
  • Outlet port:
  • 1/4" NPT(M)
  • 1/4" Barb
  • 1/4" to 1/2" Barb
  • 1/4" NPT(F)
  • 内管直径:
  • 0,5 - 0,625"
  • 0,25 - 0,5"
  • 最大压力:
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 150 psi
  • 最高温度:
  • 48 °C (120 °F)
  • 48 °C (120 °F)
  • 48 °C (120 °F)
  • 48 °C (120 °F)
  • Port size:
  • 0,25 NPT(F)
  • 孔口:
  • 6,35 mm (0,25")
  • 6,35 mm (0,25")
  • 6,35 to 12,7 mm (0,25 - 0,5")
  • 6,35 mm (0,25")
  • 质保:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 浸湿材料:
  • PVC
  • PVC
  • PVC
  • PVC
规格
Product Family Options
产品信息
  • 说明
    可用库存
    Price
  • MFLB06225-52
    PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(M) x 1/4" NPT(M)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB06225-52
    连接类型
    NPT(M)
    Inlet port
    1/4" NPT(M)
    Outlet port
    1/4" NPT(M)
    内管直径
    最大压力
    150 psi
    最高温度
    48 °C (120 °F)
    Port size
    孔口
    6,35 mm (0,25")
    质保
    1 year
    浸湿材料
    PVC
  • MFLB06225-54
    PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(M) x 1/4" hose barb
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB06225-54
    连接类型
    NPT(M) x Barbed
    Inlet port
    1/4" NPT(M)
    Outlet port
    1/4" Barb
    内管直径
    0,5 - 0,625"
    最大压力
    150 psi
    最高温度
    48 °C (120 °F)
    Port size
    孔口
    6,35 mm (0,25")
    质保
    1 year
    浸湿材料
    PVC
  • MFLB06225-56
    PVC Stopcock w/ Flow Indication, 1/4-1/2" ID x 1/4-1/2" ID
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB06225-56
    连接类型
    Barbed
    Inlet port
    1/4" to 1/2" Barb
    Outlet port
    1/4" to 1/2" Barb
    内管直径
    0,25 - 0,5"
    最大压力
    150 psi
    最高温度
    48 °C (120 °F)
    Port size
    孔口
    6,35 to 12,7 mm (0,25 - 0,5")
    质保
    1 year
    浸湿材料
    PVC
  • MFLB06225-50
    PVC Stopcock with Flow Indication, 1/4" NPT(F) x 1/4" NPT(F)
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB06225-50
    连接类型
    NPT(F)
    Inlet port
    1/4" NPT(F)
    Outlet port
    1/4" NPT(F)
    内管直径
    最大压力
    150 psi
    最高温度
    48 °C (120 °F)
    Port size
    0,25 NPT(F)
    孔口
    6,35 mm (0,25")
    质保
    1 year
    浸湿材料
    PVC
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    说明
    可用库存
    Price
  • MFLB06225-60
    Universal Stopcock Kit, PVC and EPDM, 150 psi