Masterflex® 低密度聚乙烯(LDPE)管,Avantor®
供应商: MASTERFLEX PREMIUM
证书
关于此项目
General low pressure and temperature tubing.
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
应用:一般低压低温应用,仪表应用、腐蚀性气体及食品加工应用。
特征: 具有良好的外形稳定性,耐多种化学制品、溶剂、腐蚀性气体浸蚀。半透明。
认证:符合 FDA-compliant (21 CFR 177.1520); 满足USDA的要求。
温度范围: -100 至175°F(-73至80°C)。
消毒:环氧乙烷。
- Environmentally Preferable:
规格
- Catalog No:
- MFLB95876-03
- MFLB95876-05
- 透明度:
- Translucent
- Translucent
- Length per pack:
- 30,5 m (100 ft.)
- 30,5 m (100 ft.)
- 最大压力:
- 8,62 bar (125 psi)
- 8,62 bar (125 psi)
- 最高温度:
- 79 °C (175 °F)
- 79 °C (175 °F)
- 最小温度:
- –73 °C (–100 °F)
- –73 °C (–100 °F)
- Regulatory approvals:
- FDA
- FDA
- Sterilisation method autoclave:
- No
- No
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- No
- No
- 工作压力:
- 8,62 bar (125 psi)
- 8,62 bar (125 psi)