Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® 公制聚四氟乙烯泵管,Avantor®
Masterflex® 公制聚四氟乙烯泵管,Avantor®
Masterflex® 公制聚四氟乙烯泵管,Avantor®
Certificates
Masterflex® 公制聚四氟乙烯泵管,Avantor®
Masterflex® 公制聚四氟乙烯泵管,Avantor®
9 Options Available Below
Product Details & Documents
Withstands extreme temperatures.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
应用:要求实验室、化学、电气、机械、制药、和自动应用。利于高纯度作业。聚四氟乙烯泵管耐极端温度。
特征:化学惰性、无毒、几乎无孔隙。强大的抗撞击和抗压性能。擦系数低。 半透明。
树脂认证:树脂符合美国食品和药物管理局要求 (21 CFR 177.1550);满足USP 23VI级要求。泵管依据GMP生产。
温度范围: -400 至 500°F (-240 至 260°C)
消毒:高压灭菌,环氧乙烷,或使用干热法。
Specifications for Product Family
规格
  • 型号:
  • 06605-52
  • 06605-53
  • 06605-54
  • 06363-10
  • 06605-55
  • 06605-56
  • 06363-20
  • 06605-57
  • 06363-30
  • 透明度:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 7,6 m (25 ft.)
  • 最大压力:
  • 25,5 bar (370 psi)
  • 15,5 bar (225 psi)
  • 12,1 bar (175 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 10,7 bar (155 psi)
  • 9,9 bar (143 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 9,4 bar (137 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 最高温度:
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 最小温度:
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • FDA;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • 工作压力:
  • 25,5 bar (370 psi)
  • 15,5 bar (225 psi)
  • 12,1 bar (175 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 10,7 bar (155 psi)
  • 9,9 bar (143 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 9,4 bar (137 psi)
  • 2,1 bar (30 psi)
  • 质保:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
规格
Product Family Options
产品信息
  • 顺序
    说明
    Tubing int.Ø
    壁厚
    Tubing ext.Ø
    Tubing material
    长度
    颜色
    可用库存
    Price
  • 01
    Transfer Tubing, Metric PTFE, 1,48 mm ID x 3,00 mm OD; 25 Ft
    1,48 mm (0,058")
    0,76 mm
    3 mm (0,118")
    聚四氟乙烯
    7,6 m
    半透明材质
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06605-52
    型号
    06605-52
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    25,5 bar (370 psi)
    最高温度
    260 °C (500 °F)
    最小温度
    –240 °C (–400 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    25,5 bar (370 psi)
    质保
    CE certificate
  • 02
    Transfer Tubing, Metric PTFE, 2,48 mm ID x 4,00 mm OD; 25 Ft
    2,48 mm (0,098")
    0,76 mm
    4 mm (0,157")
    聚四氟乙烯
    7,6 m
    半透明材质
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06605-53
    型号
    06605-53
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    15,5 bar (225 psi)
    最高温度
    260 °C (500 °F)
    最小温度
    –240 °C (–400 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    15,5 bar (225 psi)
    质保
    CE certificate
  • 03
    Transfer Tubing, Metric PTFE, 4,48 mm ID x 6,00 mm OD; 25 Ft
    4,48 mm (0,176")
    0,76 mm
    6 mm (0,236")
    聚四氟乙烯
    7,6 m
    半透明材质
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06605-54
    型号
    06605-54
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    12,1 bar (175 psi)
    最高温度
    260 °C (500 °F)
    最小温度
    –240 °C (–400 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    12,1 bar (175 psi)
    质保
    CE certificate
  • 04
    Transfer Tubing, Metric PTFE, 6,00 mm ID x 7,00 mm OD; 25 Ft
    6 mm (0,236")
    0,5 mm
    7 mm (0,276")
    聚四氟乙烯
    7,6 m
    半透明材质
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06363-10
    型号
    06363-10
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    2,1 bar (30 psi)
    最高温度
    260 °C (500 °F)
    最小温度
    –240 °C (–400 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    2,1 bar (30 psi)
    质保
    1 year
  • 05
    Transfer Tubing, Metric PTFE, 6,22 mm ID x 8,00 mm OD; 25 Ft
    6,22 mm (0,245")
    0,89 mm
    8 mm (0,315")
    聚四氟乙烯
    7,6 m
    半透明材质
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06605-55
    型号
    06605-55
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    10,7 bar (155 psi)
    最高温度
    260 °C (500 °F)
    最小温度
    –240 °C (–400 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    10,7 bar (155 psi)
    质保
    CE certificate
  • 06
    Transfer Tubing, Metric PTFE, 7,98 mm ID x 10,0 mm OD; 25 Ft
    7,98 mm (0,314")
    1,01 mm
    10 mm (0,394")
    聚四氟乙烯
    7,6 m
    半透明材质
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06605-56
    型号
    06605-56
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    9,9 bar (143 psi)
    最高温度
    260 °C (500 °F)
    最小温度
    –240 °C (–400 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    9,9 bar (143 psi)
    质保
    CE certificate
  • 07
    Transfer Tubing, Metric PTFE, 8,00 mm ID x 9,00 mm OD; 25 Ft
    8 mm (0,315")
    0,5 mm
    9 mm (0,354")
    聚四氟乙烯
    7,6 m
    半透明材质
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06363-20
    型号
    06363-20
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    2,1 bar (30 psi)
    最高温度
    260 °C (500 °F)
    最小温度
    –240 °C (–400 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    2,1 bar (30 psi)
    质保
    1 year
  • 08
    Transfer Tubing, Metric PTFE, 9,46 mm ID x 12,0 mm OD; 25 Ft
    9,46 mm (0,372")
    1,27 mm
    12 mm (0,472")
    聚四氟乙烯
    7,6 m
    半透明材质
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06605-57
    型号
    06605-57
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    9,4 bar (137 psi)
    最高温度
    260 °C (500 °F)
    最小温度
    –240 °C (–400 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    9,4 bar (137 psi)
    质保
    CE certificate
  • 09
    Transfer Tubing, Metric PTFE, 10,0 mm ID x 12,0 mm OD; 25 Ft
    10 mm (0,394")
    0,5 mm
    12 mm (0,472")
    聚四氟乙烯
    7,6 m
    半透明材质
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 25 Feet
    1 * 25 Feet
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA06363-30
    型号
    06363-30
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    7,6 m (25 ft.)
    最大压力
    2,1 bar (30 psi)
    最高温度
    260 °C (500 °F)
    最小温度
    –240 °C (–400 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    2,1 bar (30 psi)
    质保
    1 year