ContactUsLinkComponent
Masterflex® 过氧化物固化硅胶绿管,Avantor®
Masterflex® 过氧化物固化硅胶绿管,Avantor®
Supplier:  MASTERFLEX PREMIUM
Certificates
undefined
Masterflex® 过氧化物固化硅胶绿管,Avantor®
Supplier:  MASTERFLEX PREMIUM
Certificates
Specifications
  • 型号:
  • 96130-42
  • 96130-44
  • 透明度:
  • Opaque
  • Opaque
  • Length per pack:
  • 3,7 m (12 ft.)
  • 3,7 m (12 ft.)
  • 最大压力:
  • 25,5 bar (370 psi)
  • 12,1 bar (175 psi)
  • 最高温度:
  • 260 °C (500 °F)
  • 260 °C (500 °F)
  • 最小温度:
  • –240 °C (–400 °F)
  • –240 °C (–400 °F)
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • 工作压力:
  • 25,5 bar (370 psi)
  • 12,1 bar (175 psi)
  • 质保:
  • 1 Month
  • 1 Month
Specifications
Related Information