ContactUsLinkComponent
Masterflex® 氟化乙丙稀衬里聚乙烯胶管,Avantor®
undefined
Masterflex® 氟化乙丙稀衬里聚乙烯胶管,Avantor®
  • 型号:
  • 06385-04
  • 06385-02
  • 06385-06
  • 06385-03
  • 透明度:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 最大压力:
  • 14,5 bar (210 psi)
  • 14,4 bar (209 psi)
  • 11,4 bar (165 psi)
  • 19,9 bar (288 psi)
  • 最高温度:
  • 79 °C (175 °F)
  • 79 °C (175 °F)
  • 79 °C (175 °F)
  • 79 °C (175 °F)
  • 最小温度:
  • –73 °C (–100 °F)
  • –73 °C (–100 °F)
  • –73 °C (–100 °F)
  • –73 °C (–100 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • FDA
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • 工作压力:
  • 14,5 bar (210 psi)
  • 14,4 bar (209 psi)
  • 11,4 bar (165 psi)
  • 19,9 bar (288 psi)
  • 质保:
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box
  • Out of box