Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® 乙烯基泵管,Avantor®
Masterflex® 乙烯基泵管,Avantor®
供应商:  MASTERFLEX PREMIUM
Certificates
Masterflex® 乙烯基泵管,Avantor®
20 Options Available Below
Product Details & Documents
Ideal for general-purpose applications.
  • Ideal for general-purpose, single-use, and extended fluid path applications
  • Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
应用:普通功能实验室使用。
特性:特征:良好的抗化学腐蚀性和抗研磨性,无嗅,无毒;透明。
认证:泵管依据GMP制造。
温度范围: –45 至 180°F (–43 至 82°C)。
消毒:环氧乙烷。
Certificates
按批号搜索
Specifications for Product Family
规格
  • 型号:
  • 06405-20
  • 06405-18
  • 06405-19
  • 06405-08
  • 06405-46
  • 06405-06
  • 06405-07
  • 06405-02
  • 06405-01
  • 06405-36
  • 06405-31
  • 06405-12
  • 06405-16
  • 06405-15
  • 06405-03
  • 06405-04
  • 06405-27
  • 06405-25
  • 06405-10
  • 06405-09
  • 透明度:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 30,5 m (100 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 最大压力:
  • 2,8 bar (41 psi)
  • 1,9 bar (28 psi)
  • 2,5 bar (36 psi)
  • 4,4 bar (64 psi)
  • 2,8 bar (41 psi)
  • 3,5 bar (51 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 4 bar (59 psi)
  • 2,8 bar (40 psi)
  • 1,6 bar (23 psi)
  • 2,2 bar (32 psi)
  • 2,8 bar (41 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 3,2 bar (46 psi)
  • 3,5 bar (51 psi)
  • 3,2 bar (46 psi)
  • 2,5 bar (36 psi)
  • 2,2 bar (32 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 3,2 bar (46 psi)
  • 最高温度:
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 82 °C (180 °F)
  • 最小温度:
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • –43 °C (–45 °F)
  • Sterilisation method autoclave:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • 工作压力:
  • 2,8 bar (41 psi)
  • 1,9 bar (28 psi)
  • 2,5 bar (36 psi)
  • 4,4 bar (64 psi)
  • 2,8 bar (41 psi)
  • 3,5 bar (51 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 4 bar (59 psi)
  • 2,8 bar (40 psi)
  • 1,6 bar (23 psi)
  • 2,2 bar (32 psi)
  • 2,8 bar (41 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 3,2 bar (46 psi)
  • 3,5 bar (51 psi)
  • 3,2 bar (46 psi)
  • 2,5 bar (36 psi)
  • 2,2 bar (32 psi)
  • 3,8 bar (55 psi)
  • 3,2 bar (46 psi)
  • 质保:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
规格
Product Family Options
产品信息
  • 顺序
    说明
    Tubing int.Ø
    壁厚
    Tubing ext.Ø
    Tubing material
    长度
    颜色
    可用库存
    Price
  • 01
    Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 1/2" ID x 3/4" OD; 50 Ft
    12,8 mm (0,5")
    3,2 mm
    19,1 mm (0,75")
    乙烯基
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB06405-20
    型号
    06405-20
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    2,8 bar (41 psi)
    最高温度
    82 °C (180 °F)
    最小温度
    –43 °C (–45 °F)
    Sterilisation method autoclave
    No
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    2,8 bar (41 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • 02
    Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 1/2" ID x 5/8" OD; 50 Ft
    12,8 mm (0,5")
    1,6 mm
    16 mm (0,625")
    乙烯基
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB06405-18
    型号
    06405-18
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    1,9 bar (28 psi)
    最高温度
    82 °C (180 °F)
    最小温度
    –43 °C (–45 °F)
    Sterilisation method autoclave
    No
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    1,9 bar (28 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • 03
    Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 1/2" ID x 11/16" OD; 100 Ft
    12,8 mm (0,5")
    2,4 mm
    17,6 mm (0,6875")
    乙烯基
    30,5 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 100 Feet
    1 * 100 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB06405-19
    型号
    06405-19
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    30,5 m (100 ft.)
    最大压力
    2,5 bar (36 psi)
    最高温度
    82 °C (180 °F)
    最小温度
    –43 °C (–45 °F)
    Sterilisation method autoclave
    No
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    2,5 bar (36 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • 04
    Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 1/4" ID x 1/2" OD; 50 Ft
    6,4 mm (0,25")
    3,2 mm
    12,8 mm (0,5")
    乙烯基
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB06405-08
    型号
    06405-08
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    4,4 bar (64 psi)
    最高温度
    82 °C (180 °F)
    最小温度
    –43 °C (–45 °F)
    Sterilisation method autoclave
    No
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    4,4 bar (64 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • 05
    Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 1-1/4" ID x 1-3/4" OD; 50 Ft
    31,8 mm (1,25")
    6,4 mm
    44,5 mm (1,75")
    乙烯基
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB06405-46
    型号
    06405-46
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    2,8 bar (41 psi)
    最高温度
    82 °C (180 °F)
    最小温度
    –43 °C (–45 °F)
    Sterilisation method autoclave
    No
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    2,8 bar (41 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • 06
    Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 1/4" ID x 3/8" OD; 50 Ft
    6,4 mm (0,25")
    1,6 mm
    9,6 mm (0,375")
    乙烯基
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB06405-06
    型号
    06405-06
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    3,5 bar (51 psi)
    最高温度
    82 °C (180 °F)
    最小温度
    –43 °C (–45 °F)
    Sterilisation method autoclave
    No
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    3,5 bar (51 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • 07
    Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 1/4" ID x 7/16" OD; 100 Ft
    6,4 mm (0,25")
    2,4 mm
    11,2 mm (0,4375")
    乙烯基
    30,5 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 100 Feet
    1 * 100 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB06405-07
    型号
    06405-07
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    30,5 m (100 ft.)
    最大压力
    3,8 bar (55 psi)
    最高温度
    82 °C (180 °F)
    最小温度
    –43 °C (–45 °F)
    Sterilisation method autoclave
    No
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    3,8 bar (55 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • 08
    Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 1/8" ID x 1/4" OD; 50 Ft
    3,2 mm (0,125")
    1,6 mm
    6,4 mm (0,25")
    乙烯基
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB06405-02
    型号
    06405-02
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    4 bar (59 psi)
    最高温度
    82 °C (180 °F)
    最小温度
    –43 °C (–45 °F)
    Sterilisation method autoclave
    No
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    4 bar (59 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • 09
    Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 1/16" ID x 1/8" OD; 50 Ft
    1,6 mm (0,0625")
    0,8 mm
    3,2 mm (0,125")
    乙烯基
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB06405-01
    型号
    06405-01
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    2,8 bar (40 psi)
    最高温度
    82 °C (180 °F)
    最小温度
    –43 °C (–45 °F)
    Sterilisation method autoclave
    No
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    2,8 bar (40 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • 10
    Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 1" ID x 1-1/4" OD; 50 Ft
    25,4 mm (1")
    3,2 mm
    31,8 mm (1,25")
    乙烯基
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB06405-36
    型号
    06405-36
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    1,6 bar (23 psi)
    最高温度
    82 °C (180 °F)
    最小温度
    –43 °C (–45 °F)
    Sterilisation method autoclave
    No
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    1,6 bar (23 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • 11
    Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 3/4" ID x 1" OD; 50 Ft
    19,1 mm (0,75")
    3,2 mm
    25,4 mm (1")
    乙烯基
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB06405-31
    型号
    06405-31
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    2,2 bar (32 psi)
    最高温度
    82 °C (180 °F)
    最小温度
    –43 °C (–45 °F)
    Sterilisation method autoclave
    No
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    2,2 bar (32 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • 12
    Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 3/8" ID x 1/2" OD; 50 Ft
    9,6 mm (0,375")
    1,6 mm
    12,8 mm (0,5")
    乙烯基
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB06405-12
    型号
    06405-12
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    2,8 bar (41 psi)
    最高温度
    82 °C (180 °F)
    最小温度
    –43 °C (–45 °F)
    Sterilisation method autoclave
    No
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    2,8 bar (41 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • 13
    Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 3/8" ID x 5/8" OD; 100 Ft
    9,6 mm (0,375")
    3,2 mm
    16 mm (0,625")
    乙烯基
    30,5 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 100 Feet
    1 * 100 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB06405-16
    型号
    06405-16
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    30,5 m (100 ft.)
    最大压力
    3,8 bar (55 psi)
    最高温度
    82 °C (180 °F)
    最小温度
    –43 °C (–45 °F)
    Sterilisation method autoclave
    No
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    3,8 bar (55 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • 14
    Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 3/8" ID x 9/16" OD; 100 Ft
    9,6 mm (0,375")
    2,4 mm
    14,4 mm (0,5625")
    乙烯基
    30,5 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 100 Feet
    1 * 100 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB06405-15
    型号
    06405-15
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    30,5 m (100 ft.)
    最大压力
    3,2 bar (46 psi)
    最高温度
    82 °C (180 °F)
    最小温度
    –43 °C (–45 °F)
    Sterilisation method autoclave
    No
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    3,2 bar (46 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • 15
    Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 3/16" ID x 5/16" OD; 50 Ft
    4,8 mm (0,1875")
    1,6 mm
    8 mm (0,3125")
    乙烯基
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB06405-03
    型号
    06405-03
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    3,5 bar (51 psi)
    最高温度
    82 °C (180 °F)
    最小温度
    –43 °C (–45 °F)
    Sterilisation method autoclave
    No
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    3,5 bar (51 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • 16
    Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 3/16" ID x 7/16" OD; 100 Ft
    4,8 mm (0,1875")
    3,2 mm
    11,2 mm (0,4375")
    乙烯基
    30,5 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 100 Feet
    1 * 100 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB06405-04
    型号
    06405-04
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    30,5 m (100 ft.)
    最大压力
    3,2 bar (46 psi)
    最高温度
    82 °C (180 °F)
    最小温度
    –43 °C (–45 °F)
    Sterilisation method autoclave
    No
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    3,2 bar (46 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • 17
    Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 5/8" ID x 7/8" OD; 50 Ft
    16 mm (0,625")
    3,2 mm
    22,4 mm (0,875")
    乙烯基
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB06405-27
    型号
    06405-27
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    2,5 bar (36 psi)
    最高温度
    82 °C (180 °F)
    最小温度
    –43 °C (–45 °F)
    Sterilisation method autoclave
    No
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    2,5 bar (36 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • MFLB06405-25
    18
    Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 5/8" ID x 13/16" OD; 100 Ft
    16 mm (0,625")
    2,4 mm
    20,8 mm (0,8125")
    乙烯基
    30,5 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 100 Feet
    1 * 100 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB06405-25
    型号
    06405-25
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    30,5 m (100 ft.)
    最大压力
    2,2 bar (32 psi)
    最高温度
    82 °C (180 °F)
    最小温度
    –43 °C (–45 °F)
    Sterilisation method autoclave
    No
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    2,2 bar (32 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • 19
    Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 5/16" ID x 1/2" OD; 100 Ft
    8 mm (0,3125")
    2,4 mm
    12,8 mm (0,5")
    乙烯基
    30,5 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 100 Feet
    1 * 100 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB06405-10
    型号
    06405-10
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    30,5 m (100 ft.)
    最大压力
    3,8 bar (55 psi)
    最高温度
    82 °C (180 °F)
    最小温度
    –43 °C (–45 °F)
    Sterilisation method autoclave
    No
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    3,8 bar (55 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • 20
    Transfer Tubing, Flexible Vinyl, 5/16" ID x 7/16" OD; 50 Ft
    8 mm (0,3125")
    1,6 mm
    11,2 mm (0,4375")
    乙烯基
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB06405-09
    型号
    06405-09
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    3,2 bar (46 psi)
    最高温度
    82 °C (180 °F)
    最小温度
    –43 °C (–45 °F)
    Sterilisation method autoclave
    No
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    No
    工作压力
    3,2 bar (46 psi)
    质保