Orders LinkContactUsLinkComponent
Tygon硅胶泵管
Tygon硅胶泵管
Certificates
Tygon硅胶泵管
17 Options Available Below
Product Details & Documents
Reduced particle entrapment with ultra-smooth inner surface.
  • Minimal extractables help maintain fluid integrity
配方:TYGON®3350硅胶,铂硫化处理。
应用: 制药,化妆品,工业,和自动分析应用。
特性:超光滑内壁可减少微粒附着并可将细菌的滋生减到最少。适合用于低浓度至中等浓度的碱,盐,和酒精;无嗅,无味,无毒;透明。
树脂认证:高弹体经FDA认证(21 CFR 177.2600);满足USP Class VI 要求,NSF标准和EP 3.2.9要求;泵管依据GMP制造。
温度范围: 112至392°F(80 至200°C)。
消毒:使用环氧乙烷,伽马辐照,或在15磅/平方英寸压力下高温高压灭菌器消毒30分钟。
Certificates
按批号搜索
Specifications for Product Family
规格
  • 透明度:
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • Translucent
  • GMP compliant:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Length per pack:
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 15,2 m (50 ft.)
  • 最大压力:
  • 1,1 bar (16 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 1 bar (15 psi)
  • 0,5 bar (7 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 0,5 bar (7 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 0,3 bar (5 psi)
  • 0,5 bar (7 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 0,3 bar (5 psi)
  • 0,5 bar (7 psi)
  • 0,3 bar (5 psi)
  • 0,4 bar (6 psi)
  • 0,3 bar (5 psi)
  • 0,5 bar (7 psi)
  • 0,3 bar (4 psi)
  • 最高温度:
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 200 °C (392 °F)
  • 最小温度:
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • –80 °C (–112 °F)
  • Regulatory approvals:
  • FDA;NSF-51;USP
  • FDA;NSF-51;USP
  • FDA;NSF-51;USP
  • FDA;NSF-51;USP
  • FDA;NSF-51;USP
  • FDA;NSF-51;USP
  • FDA;NSF-51;USP
  • FDA;NSF-51;USP
  • FDA;NSF-51;USP
  • FDA;NSF-51;USP
  • FDA;NSF-51;USP
  • FDA;NSF-51;USP
  • FDA;NSF-51;USP
  • FDA;NSF-51;USP
  • FDA;NSF-51;USP
  • FDA;NSF-51;USP
  • FDA;NSF-51;USP
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • 工作压力:
  • 1,1 bar (16 psi)
  • 0,7 bar (10 psi)
  • 1 bar (15 psi)
  • 0,5 bar (7 psi)
  • 0,8 bar (12 psi)
  • 0,5 bar (7 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 0,3 bar (5 psi)
  • 0,5 bar (7 psi)
  • 0,6 bar (9 psi)
  • 0,3 bar (5 psi)
  • 0,5 bar (7 psi)
  • 0,3 bar (5 psi)
  • 0,4 bar (6 psi)
  • 0,3 bar (5 psi)
  • 0,5 bar (7 psi)
  • 0,3 bar (4 psi)
  • 质保:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
规格
Product Family Options
产品信息
  • 说明
    Tubing int.Ø
    壁厚
    Tubing ext.Ø
    Tubing material
    长度
    颜色
    可用库存
    Price
  • Transfer Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, 1/32" ID x 3/32" OD; 50 Ft
    0,8 mm (0,03125")
    0,8 mm
    2,4 mm (0,09375")
    BioPharm platinum-cured silicone
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA95702-00
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    1,1 bar (16 psi)
    最高温度
    200 °C (392 °F)
    最小温度
    –80 °C (–112 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    1,1 bar (16 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, 1/16" ID x 1/8" OD; 50 Ft
    1,6 mm (0,0625")
    0,8 mm
    3,2 mm (0,125")
    BioPharm platinum-cured silicone
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA95702-01
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    0,7 bar (10 psi)
    最高温度
    200 °C (392 °F)
    最小温度
    –80 °C (–112 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    0,7 bar (10 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, 1/16" ID x 3/16" OD; 50 Ft
    1,6 mm (0,0625")
    1,6 mm
    4,8 mm (0,1875")
    BioPharm platinum-cured silicone
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA95702-02
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    1 bar (15 psi)
    最高温度
    200 °C (392 °F)
    最小温度
    –80 °C (–112 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    1 bar (15 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, 3/32" ID x 5/32" OD; 50 Ft
    2,4 mm (0,09375")
    0,8 mm
    4 mm (0,15625")
    BioPharm platinum-cured silicone
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA95702-03
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    0,5 bar (7 psi)
    最高温度
    200 °C (392 °F)
    最小温度
    –80 °C (–112 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    0,5 bar (7 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, 3/32" ID x 7/32" OD; 50 Ft
    2,4 mm (0,09375")
    1,6 mm
    5,6 mm (0,21875")
    BioPharm platinum-cured silicone
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA95702-04
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    0,8 bar (12 psi)
    最高温度
    200 °C (392 °F)
    最小温度
    –80 °C (–112 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    0,8 bar (12 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, 1/8" ID x 3/16" OD; 50 Ft
    3,2 mm (0,125")
    0,8 mm
    4,8 mm (0,1875")
    BioPharm platinum-cured silicone
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA95702-05
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    0,5 bar (7 psi)
    最高温度
    200 °C (392 °F)
    最小温度
    –80 °C (–112 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    0,5 bar (7 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, 1/8" ID x 1/4" OD; 50 Ft
    3,2 mm (0,125")
    1,6 mm
    6,4 mm (0,25")
    BioPharm platinum-cured silicone
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA95702-06
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    0,6 bar (9 psi)
    最高温度
    200 °C (392 °F)
    最小温度
    –80 °C (–112 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    0,6 bar (9 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, 3/16" ID x 1/4" OD; 50 Ft
    4,8 mm (0,1875")
    0,8 mm
    6,4 mm (0,25")
    BioPharm platinum-cured silicone
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA95702-08
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    0,3 bar (5 psi)
    最高温度
    200 °C (392 °F)
    最小温度
    –80 °C (–112 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    0,3 bar (5 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, 3/16" ID x 5/16" OD; 50 Ft
    4,8 mm (0,1875")
    1,6 mm
    8 mm (0,3125")
    BioPharm platinum-cured silicone
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA95702-09
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    0,5 bar (7 psi)
    最高温度
    200 °C (392 °F)
    最小温度
    –80 °C (–112 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    0,5 bar (7 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, 3/16" ID x 3/8" OD; 50 Ft
    4,8 mm (0,1875")
    2,4 mm
    9,6 mm (0,375")
    BioPharm platinum-cured silicone
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA95702-10
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    0,6 bar (9 psi)
    最高温度
    200 °C (392 °F)
    最小温度
    –80 °C (–112 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    0,6 bar (9 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, 1/4" ID x 3/8" OD; 50 Ft
    6,4 mm (0,25")
    1,6 mm
    9,6 mm (0,375")
    BioPharm platinum-cured silicone
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA95702-13
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    0,3 bar (5 psi)
    最高温度
    200 °C (392 °F)
    最小温度
    –80 °C (–112 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    0,3 bar (5 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, 1/4" ID x 7/16" OD; 50 Ft
    6,4 mm (0,25")
    2,4 mm
    11,2 mm (0,4375")
    BioPharm platinum-cured silicone
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA95702-14
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    0,5 bar (7 psi)
    最高温度
    200 °C (392 °F)
    最小温度
    –80 °C (–112 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    0,5 bar (7 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, 5/16" ID x 7/16" OD; 50 Ft
    8 mm (0,3125")
    1,6 mm
    11,2 mm (0,4375")
    BioPharm platinum-cured silicone
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA95702-16
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    0,3 bar (5 psi)
    最高温度
    200 °C (392 °F)
    最小温度
    –80 °C (–112 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    0,3 bar (5 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, 5/16" ID x 1/2" OD; 50 Ft
    8 mm (0,3125")
    2,4 mm
    12,8 mm (0,5")
    BioPharm platinum-cured silicone
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA95702-17
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    0,4 bar (6 psi)
    最高温度
    200 °C (392 °F)
    最小温度
    –80 °C (–112 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    0,4 bar (6 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, 3/8" ID x 9/16" OD; 50 Ft
    9,6 mm (0,375")
    2,4 mm
    14,4 mm (0,5625")
    BioPharm platinum-cured silicone
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA95702-19
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    0,3 bar (5 psi)
    最高温度
    200 °C (392 °F)
    最小温度
    –80 °C (–112 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    0,3 bar (5 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, 3/8" ID x 5/8" OD; 50 Ft
    9,6 mm (0,375")
    3,2 mm
    16 mm (0,625")
    BioPharm platinum-cured silicone
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA95702-20
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    0,5 bar (7 psi)
    最高温度
    200 °C (392 °F)
    最小温度
    –80 °C (–112 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    0,5 bar (7 psi)
    质保
    1 year
    CE certificate
  • Transfer Tubing, BioPharm Platinum-Cured Silicone, 3/8" ID x 1/2" OD; 50 Ft
    9,6 mm (0,375")
    1,6 mm
    12,8 mm (0,5")
    BioPharm platinum-cured silicone
    15,2 m
    透明
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 50 Feet
    1 * 50 Feet
    规格:
    CE certificate
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB95702-18
    透明度
    Translucent
    GMP compliant
    Yes
    Length per pack
    15,2 m (50 ft.)
    最大压力
    0,3 bar (4 psi)
    最高温度
    200 °C (392 °F)
    最小温度
    –80 °C (–112 °F)
    Regulatory approvals
    FDA;NSF-51;USP
    Sterilisation method autoclave
    Yes
    Sterilisation method EtO
    Yes
    Sterilisation method gamma
    Yes
    工作压力
    0,3 bar (4 psi)
    质保