Orders LinkContactUsLinkComponent
Masterflex® R系列无阀活塞泵头,Avantor®
Masterflex® R系列无阀活塞泵头,Avantor®
Masterflex® R系列无阀活塞泵头,Avantor®
Certificates
Masterflex® R系列无阀活塞泵头,Avantor®
4 Options Available Below
Product Details & Documents
Compatible with Masterflex® L/S® or series Q drive.
  • 该泵头与Masterflex® L/S®或Q系列驱动器兼容;
  • 无阀,不存在堵塞或磨损问题;
  • 可用于低流量输送;
  • Kynar®泵体可抵挡强腐蚀性化学剂;
  • R系列泵头装配有可防止堵塞的旋转活塞,非常适用于泵送粘度达500厘泊的流体。
压力接头可接1/4英寸外径管。为完善成套装配,需订购R系列泵头和一台Masterflex(R) L/S或Q系列驱动器。使用转换接头配件连接泵头和驱动器。
不同的液体可能有不同的流量特性。
Specifications for Product Family
规格
  • 型号:
  • 07115-99
  • 07117-99
  • 07117-66
  • 07117-67
  • 准确度:
  • ±1%
  • ±1%
  • Inlet connection:
  • Series R Head to L/S Drive Adapter
  • Series R Head to Series Q Drives Adapter
  • 1/4" OD compression
  • 1/4" OD compression
  • 最大压力:
  • 100 psi
  • 最高温度:
  • 100 °C (212 °F)
  • 最大粘性:
  • 500 cP
  • 最小流速:
  • 0 ml/min
  • Outlet connection:
  • 1/4" OD compression
  • Suction lift, wet:
  • 4572 mm of H₂O (180" H₂O)
  • 浸湿材料:
  • Alumina ceramic, Kynar®
  • 质保:
  • 1 year
规格
Product Family Options
产品信息
  • 顺序
    说明
    流速
    Maximum Flow Rate
    高度
    长度
    宽度
    直径
    可用库存
    Price
  • MFLA07115-99
    01
    Series R Pump Head Adapter Kit; Series R Head to L/S Drive
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA07115-99
    型号
    07115-99
    准确度
    Inlet connection
    Series R Head to L/S Drive Adapter
    最大压力
    最高温度
    最大粘性
    最小流速
    Outlet connection
    Suction lift, wet
    浸湿材料
    质保
    1 year
  • MFLA07117-99
    02
    Series R Pump Head Adapter Kit; Series R Head to Series Q Drives
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLA07117-99
    型号
    07117-99
    准确度
    Inlet connection
    Series R Head to Series Q Drives Adapter
    最大压力
    最高温度
    最大粘性
    最小流速
    Outlet connection
    Suction lift, wet
    浸湿材料
    质保
  • MFLB07117-66
    03
    Series R Valveless Piston Pump Head, 0,05 mL/stroke
    0,05 ml/stroke
    90 ml/min
    5,8 cm
    8,9 cm
    5,8 cm
    4,76 mm
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB07117-66
    型号
    07117-66
    准确度
    ±1%
    Inlet connection
    1/4" OD compression
    最大压力
    100 psi
    最高温度
    100 °C (212 °F)
    最大粘性
    500 cP
    最小流速
    0 ml/min
    Outlet connection
    1/4" OD compression
    Suction lift, wet
    4572 mm of H₂O (180" H₂O)
    浸湿材料
    Alumina ceramic, Kynar®
    质保
  • MFLB07117-67
    04
    Series R Valveless Piston Pump Head, Low Flow, Ceramic, 3/16"
    4,76 mm
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
    1 * 1 件
    规格:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    MFLB07117-67
    型号
    07117-67
    准确度
    ±1%
    Inlet connection
    1/4" OD compression
    最大压力
    最高温度
    最大粘性
    最小流速
    Outlet connection
    Suction lift, wet
    浸湿材料
    质保
Accessories
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    可用库存
    Price
  • MFLA07117-99
    02
    Series R Pump Head Adapter Kit; Series R Head to Series Q Drives
    Log in 查看库存
    1 * 1 件
产品信息
  • 目录编号
    顺序
    说明
    可用库存
    Price
  • MFLA07115-99
    01
    Series R Pump Head Adapter Kit; Series R Head to L/S Drive