ContactUsLinkComponent
I/P® 高性能精密 C-Flex® 泵管,适用于 Masterflex® I/P® 泵,Avantor®
I/P® 高性能精密 C-Flex® 泵管,适用于 Masterflex® I/P® 泵,Avantor®
证书
undefined
I/P® 高性能精密 C-Flex® 泵管,适用于 Masterflex® I/P® 泵,Avantor®
证书
规格
  • 型号:
  • 06424-88
  • 06424-89
  • 06424-70
  • Length per pack:
  • 3 m (10 ft.)
  • 3 m (10 ft.)
  • 3 m (10 ft.)
  • 最大压力:
  • 1,7 bar (25 psi)
  • 1,4 bar (20 psi)
  • 2,7 bar (40 psi)
  • 最小温度:
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • –45 °C (–50 °F)
  • 最高温度:
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • 121 °C (250 °F)
  • Min. temperature (dynamic):
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • –40 °C (–40 °F)
  • Max. temperature (dynamic):
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 100 °C (212 °F)
  • 最大真空度:
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • 610 mm Hg (24" Hg)
  • 660 mm Hg (26" Hg)
  • Pump series:
  • I/P
  • I/P
  • I/P
  • Regulatory approvals:
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
  • ADCF;European Pharmacopoeia;Non-DEHP;RoHS;USP
  • 灭菌:
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation
  • Sterilisation method autoclave:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method EtO:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Sterilisation method gamma:
  • Yes
  • Yes
  • Yes
  • Suction lift H₂O:
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,2 m (27 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 质保:
  • Out of box
  • Out of box
规格
相关信息