Masterflex® I/P® Easy-Load泵头,Avantor®
关于此项目
快速简单的泵管更换—仅需数秒即可更换泵管和转换流体。
- 能兼容多个泵管尺寸,最大化了灵活性
- 自动的泵管定位无需用户调节,并且使设置更轻松—改善泵管寿命并提升性能
- 快速更换泵管最大限度减少了停机时间
- 可调节的咬合能调节对泵管的“挤压”,因此有助于优化压力和吸升能力,并延长泵管寿命。
- 五螺丝安装确保泵头紧固地安装在驱动器上。
Easy-Load 泵头采用坚固的耐化学腐蚀外壳,兼具偏心凸轮和自动泵管定位功能。此设计允许快速、轻松地更换泵管,无需从驱动器上拆下泵头。内置泵管导轨确保正确定位泵管,实现性能和泵管寿命最大化。弹簧式泵管夹自动固定,延长泵管寿命,优化各种尺寸的泵管的性能。
可选聚砜 (PSF) 外壳和 CRS 或 SS 转子,或聚苯硫醚 (PPS) 外壳和 SS 转子。PSF 经济实用,而 PPS 则具备较强的耐化学性。SS 转子采用 PTFE 密封轴承,使用寿命长,减少维护需要;CRS 转子采用丁腈橡胶防尘轴承。
双通道配件允许两个泵头在单个驱动器上运行 — 配件套件 77601-96 需另购。
与单个或多个通道,管道可以在每个通道不从驱动器中取出易装泵头改变。
Delivery information: 单通道安装硬件和硅胶泵管的20“(51 cm)长。
5 Options Available Below
Product Details & Documents
快速简单的泵管更换—仅需数秒即可更换泵管和转换流体。
- 能兼容多个泵管尺寸,最大化了灵活性
- 自动的泵管定位无需用户调节,并且使设置更轻松—改善泵管寿命并提升性能
- 快速更换泵管最大限度减少了停机时间
- 可调节的咬合能调节对泵管的“挤压”,因此有助于优化压力和吸升能力,并延长泵管寿命。
- 五螺丝安装确保泵头紧固地安装在驱动器上。
Easy-Load 泵头采用坚固的耐化学腐蚀外壳,兼具偏心凸轮和自动泵管定位功能。此设计允许快速、轻松地更换泵管,无需从驱动器上拆下泵头。内置泵管导轨确保正确定位泵管,实现性能和泵管寿命最大化。弹簧式泵管夹自动固定,延长泵管寿命,优化各种尺寸的泵管的性能。
可选聚砜 (PSF) 外壳和 CRS 或 SS 转子,或聚苯硫醚 (PPS) 外壳和 SS 转子。PSF 经济实用,而 PPS 则具备较强的耐化学性。SS 转子采用 PTFE 密封轴承,使用寿命长,减少维护需要;CRS 转子采用丁腈橡胶防尘轴承。
双通道配件允许两个泵头在单个驱动器上运行 — 配件套件 77601-96 需另购。
与单个或多个通道,管道可以在每个通道不从驱动器中取出易装泵头改变。
Delivery information: 单通道安装硬件和硅胶泵管的20“(51 cm)长。
Specifications for Product Family
规格
- 型号:
- 77601-60
- 77602-00
- 77602-10
- 77602-30
- 77602-80
- Gear ratio:
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 1:1
- 通道数量:
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- Occlusion:
- Adjustable
- Adjustable
- Adjustable
- Adjustable
- Adjustable
- Open-head sensor:
- No
- No
- No
- Yes
- No
- Optimum RPM range:
- 0,1 - 650 rpm
- 0,1 - 650 rpm
- 0,1 - 650 rpm
- 0,1 - 650 rpm
- 0,1 - 650 rpm
- Pump series:
- I/P
- I/P
- I/P
- I/P
- I/P
- Suction lift:
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- 7,6 m (25 ft.)
- Tubing retention:
- Automatic
- Automatic
- Automatic
- Automatic
- Automatic
- Tubing sizes accepted:
- I/P® 26, I/P 73, I/P 82
- I/P® 26, I/P 73, I/P 82
- I/P® 26, I/P 73, I/P 82
- I/P® 26, I/P 73, I/P 82
- I/P® 26, I/P 73, I/P 82
- Volume per revolution with I/P 26 tubing:
- 6,2 ml
- 6,2 ml
- 6,2 ml
- 6,2 ml
- 6,2 ml
- Volume per revolution with I/P 73 tubing:
- 12,3 ml
- 12,3 ml
- 12,3 ml
- 12,3 ml
- 12,3 ml
- Volume per revolution with I/P 82 tubing:
- 20 ml
- 20 ml
- 20 ml
- 20 ml
- 20 ml
- 质保:
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
- 2 years
规格
Product Family Options
产品信息
- 顺序说明颜色辊Maximum Flow RateHousing materialRotor material高度长度宽度可用库存Price
- 01I/P® Easy-Load® Pump Head for Precision Tubing, Black PPS Housing, SS Rotor黑色313000 ml/min (3,5 gal./min)PPSStainless Steel201 mm201 mm187 mmLog in 查看库存1 * 1 件规格:2 year warrantyISO9001
More
Specifications
Cat. No.MFLA77601-60型号77601-60Gear ratio1:1通道数量1OcclusionAdjustableOpen-head sensorNoOptimum RPM range0,1 - 650 rpmPump seriesI/PSuction lift7,6 m (25 ft.)Tubing retentionAutomaticTubing sizes acceptedI/P® 26, I/P 73, I/P 82Volume per revolution with I/P 26 tubing6,2 mlVolume per revolution with I/P 73 tubing12,3 mlVolume per revolution with I/P 82 tubing20 ml质保2 years2 year warrantyISO9001 - 02I/P® Easy-Load® Pump Head for Precision Tubing, White PPS Housing, CRS Rotor白色313000 ml/min (3,5 gal./min)PPSCold-rolled Steel201 mm89 mm187 mmLog in 查看库存1 * 1 件规格:ISO9001
More
Specifications
Cat. No.MFLA77602-00型号77602-00Gear ratio1:1通道数量1OcclusionAdjustableOpen-head sensorNoOptimum RPM range0,1 - 650 rpmPump seriesI/PSuction lift7,6 m (25 ft.)Tubing retentionAutomaticTubing sizes acceptedI/P® 26, I/P 73, I/P 82Volume per revolution with I/P 26 tubing6,2 mlVolume per revolution with I/P 73 tubing12,3 mlVolume per revolution with I/P 82 tubing20 ml质保2 yearsISO9001 - 03I/P® Easy-Load® Pump Head for Precision Tubing, White PPS Housing, SS Rotor白色313000 ml/min (3,5 gal./min)PPSStainless Steel201 mm89 mm187 mmLog in 查看库存1 * 1 件规格:ISO9001
More
Specifications
Cat. No.MFLA77602-10型号77602-10Gear ratio1:1通道数量1OcclusionAdjustableOpen-head sensorNoOptimum RPM range0,1 - 650 rpmPump seriesI/PSuction lift7,6 m (25 ft.)Tubing retentionAutomaticTubing sizes acceptedI/P® 26, I/P 73, I/P 82Volume per revolution with I/P 26 tubing6,2 mlVolume per revolution with I/P 73 tubing12,3 mlVolume per revolution with I/P 82 tubing20 ml质保2 yearsISO9001 - 04I/P® Easy-Load® Pump Head for Precision Tubing with Open-Head Sensor, White PPS Housing, SS Rotor白色313000 ml/min (3,5 gal./min)PPSStainless Steel201 mm89 mm187 mmLog in 查看库存1 * 1 件规格:
More
Specifications
Cat. No.MFLA77602-30型号77602-30Gear ratio1:1通道数量1OcclusionAdjustableOpen-head sensorYesOptimum RPM range0,1 - 650 rpmPump seriesI/PSuction lift7,6 m (25 ft.)Tubing retentionAutomaticTubing sizes acceptedI/P® 26, I/P 73, I/P 82Volume per revolution with I/P 26 tubing6,2 mlVolume per revolution with I/P 73 tubing12,3 mlVolume per revolution with I/P 82 tubing20 ml质保2 years - 05I/P® Easy-Load® Pump Head for Precision Tubing, ATEX Zone 2, White PPS Housing, SS Rotor白色313000 ml/min (3,5 gal./min)PPS, ATEX-approvedStainless Steel201 mm89 mm187 mmLog in 查看库存1 * 1 件规格:
More
Specifications
Cat. No.MFLA77602-80型号77602-80Gear ratio1:1通道数量1OcclusionAdjustableOpen-head sensorNoOptimum RPM range0,1 - 650 rpmPump seriesI/PSuction lift7,6 m (25 ft.)Tubing retentionAutomaticTubing sizes acceptedI/P® 26, I/P 73, I/P 82Volume per revolution with I/P 26 tubing6,2 mlVolume per revolution with I/P 73 tubing12,3 mlVolume per revolution with I/P 82 tubing20 ml质保2 years