ContactUsLinkComponent
Masterflex® L/S®标准泵头,与精密泵管配套使用,Avantor®
Masterflex® L/S®标准泵头,与精密泵管配套使用,Avantor®
Certificates
undefined
Masterflex® L/S®标准泵头,与精密泵管配套使用,Avantor®
Certificates
Specifications
  • 型号:
  • 07014-21
  • 07017-52
  • 07014-20
  • 07017-21
  • 07014-52
  • 07016-52
  • 07017-20
  • 07013-20
  • 07018-21
  • 07018-20
  • 07013-52
  • 07016-21
  • 07018-52
  • 07016-20
  • 07013-21
  • Gear ratio:
  • 1:1
  • 1:1
  • 1:1
  • 1:1
  • 1:1
  • 1:1
  • 1:1
  • 1:1
  • 1:1
  • 1:1
  • 1:1
  • 1:1
  • 1:1
  • 1:1
  • 1:1
  • 通道数量:
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • Occlusion:
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Fixed
  • Open-head sensor:
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • No
  • Optimum RPM range:
  • 0,02 - 600 rpm
  • 0,02 - 600 rpm
  • 0,02 - 600 rpm
  • 0,02 - 600 rpm
  • 0,02 - 600 rpm
  • 0,02 - 600 rpm
  • 0,02 - 600 rpm
  • 0,02 - 600 rpm
  • 0,02 - 600 rpm
  • 0,02 - 600 rpm
  • 0,02 - 600 rpm
  • 0,02 - 600 rpm
  • 0,02 - 600 rpm
  • 0,02 - 600 rpm
  • 0,02 - 600 rpm
  • Pump series:
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • L/S
  • Suction lift:
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 6,7 m (22 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 6,7 m (22 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 6,7 m (22 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 6,7 m (22 ft.)
  • 6,7 m (22 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 6,7 m (22 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • 8,8 m (29 ft.)
  • Tubing retention:
  • Manual
  • Manual
  • Manual
  • Manual
  • Manual
  • Manual
  • Manual
  • Manual
  • Manual
  • Manual
  • Manual
  • Manual
  • Manual
  • Manual
  • Manual
  • Tubing sizes accepted:
  • L/S® 14
  • L/S® 17
  • L/S® 14
  • L/S® 17
  • L/S® 14
  • L/S® 16
  • L/S® 17
  • L/S® 13
  • L/S® 18
  • L/S® 18
  • L/S® 13
  • L/S® 16
  • L/S® 18
  • L/S® 16
  • L/S® 13
  • Volume per revolution with L/S 13 tubing:
  • 0,06 ml
  • 0,06 ml
  • 0,06 ml
  • Volume per revolution with L/S 14 tubing:
  • 0,21 ml
  • 0,21 ml
  • 0,21 ml
  • Volume per revolution with L/S 16 tubing:
  • 0,8 ml
  • 0,8 ml
  • 0,8 ml
  • Volume per revolution with L/S 17 tubing:
  • 2,8 ml
  • 2,8 ml
  • 2,8 ml
  • Volume per revolution with L/S 18 tubing:
  • 3,8 ml
  • 3,8 ml
  • 3,8 ml
  • 质保:
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
  • 2 years
Specifications