ContactUsLinkComponent
带 PTEE 接头的 Masterflex® 65 mm 相关流量计,Avantor®
undefined
带 PTEE 接头的 Masterflex® 65 mm 相关流量计,Avantor®
  • 型号:
  • 03216-67
  • 03216-60
  • 03216-75
  • 32044-65
  • 03216-70
  • 32044-77
  • 32044-70
  • 03266-80
  • 03216-57
  • 32044-52
  • 03216-62
  • 32044-57
  • 03216-52
  • 32044-88
  • 03216-65
  • 03216-80
  • 32044-80
  • 03216-55
  • 03216-82
  • 03216-77
  • 03216-85
  • 32044-87
  • 32044-90
  • 32044-82
  • 03216-87
  • 32044-67
  • 32044-50
  • 03266-65
  • 32044-62
  • 32044-55
  • 03266-82
  • 03266-67
  • 03266-55
  • 03216-50
  • 03266-77
  • 准确度:
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • ±2% full-scale
  • Float material:
  • Sapphire
  • Sapphire
  • Sapphire
  • Sapphire
  • Sapphire
  • Sapphire
  • Sapphire
  • Sapphire
  • Sapphire
  • Sapphire
  • Sapphire
  • Sapphire
  • Sapphire
  • Sapphire
  • Sapphire
  • Sapphire
  • Sapphire
  • Flow Tube material:
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • Borosilicate glass
  • 最高运行温度:
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • 65 °C (150 °F)
  • O-Ring material:
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • PTFE
  • 可重复性:
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25%
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25%
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25%
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25% full-scale
  • ±0,25%
  • ±0,25%
  • ±0,25% full-scale
  • 质保:
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year
  • 1 year