ContactUsLinkComponent
Grade shark skin filter papers for technical use, Whatman™
undefined
Grade shark skin filter papers for technical use, Whatman™
  • Catalog No:
  • WHAT10347577
  • WHAT10347513
  • WHAT10347519
  • WHAT10347521
  • WHAT10347510
  • WHAT10347512
  • WHAT10347522
  • WHAT10347523
  • WHAT10347525
  • WHAT10347511
  • WHAT10347509
  • WHAT10347530
  • 等级:
  • Shark skin
  • Shark skin
  • Shark skin
  • Shark skin
  • Shark skin
  • Shark skin
  • Shark skin
  • Shark skin
  • Shark skin
  • Shark skin
  • Shark skin
  • Shark skin
  • 重量:
  • 44 g/m²
  • 44 g/m²
  • 44 g/m²
  • 44 g/m²
  • 44 g/m²
  • 44 g/m²
  • 44 g/m²
  • 44 g/m²
  • 44 g/m²
  • 44 g/m²
  • 44 g/m²
  • 44 g/m²
  • 厚度:
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 170 µm
  • 颗粒滞留:
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 8 - 12 µm
  • 过滤速度:
  • 77,5 s (Herzberg)
  • 77,5 s (Herzberg)
  • 77,5 s (Herzberg)
  • 77,5 s (Herzberg)
  • 77,5 s (Herzberg)
  • 77,5 s (Herzberg)
  • 77,5 s (Herzberg)
  • 77,5 s (Herzberg)
  • 77,5 s (Herzberg)
  • 77,5 s (Herzberg)
  • 77,5 s (Herzberg)
  • 77,5 s (Herzberg)