ContactUsLinkComponent
Grade 2V qualitative filter papers, fluted, Whatman™
undefined
Grade 2V qualitative filter papers, fluted, Whatman™
  • Catalog No:
  • WHAT1202-320
  • WHAT1202-270
  • WHAT1202-500
  • WHAT1202-400
  • WHAT1202-150
  • WHAT1202-385
  • WHAT1202-125
  • WHAT1202-240
  • WHAT1202-185
  • 等级:
  • 2V
  • 2V
  • 2V
  • 2V
  • 2V
  • 2V
  • 2V
  • 2V
  • 2V
  • 重量:
  • 97 g/m²
  • 97 g/m²
  • 厚度:
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 190 µm
  • 颗粒滞留:
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 8 µm
  • 过滤速度:
  • 240 s (Herzberg)
  • 240 s (Herzberg)
  • 240 s (Herzberg)
  • 240 s (Herzberg)
  • 240 s (Herzberg)
  • 240 s (Herzberg)
  • 240 s (Herzberg)
  • 240 s (Herzberg)
  • 240 s (Herzberg)