ContactUsLinkComponent
Syringe filters, PTFE, Puradisc™, Whatman™
Syringe filters, PTFE, Puradisc™, Whatman™
Supplier:  CYTIVA WHATMAN
Certificates
undefined
Syringe filters, PTFE, Puradisc™, Whatman™
Supplier:  CYTIVA WHATMAN
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • WHAT6784-2502
  • WHAT6784-1301
  • WHAT6784-0402
  • WHAT6784-0404
  • WHAT6784-1310
  • WHAT6784-2501
  • WHAT6784-1302
  • WHAT6784-1304
  • WHAT6784-2504
  • WHAT6784-2510
  • WHAT6798-2504
  • WHAT6766-1304
  • WHAT6784-1350
  • WHAT6775-1304
  • WHAT10462300
  • WHAT6783-1302
  • WHAT6783-1304
  • WHAT6785-2502
  • WHAT6783-0402
  • WHAT6785-2504
  • WHAT6783-0404
  • WHAT6798-2510
  • WHAT6766-1302
  • WHAT6798-2501
  • WHAT6798-2502
  • 直径:
  • 25 mm
  • 13 mm
  • 4 mm
  • 4 mm
  • 13 mm
  • 25 mm
  • 13 mm
  • 13 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • 13 mm
  • 13 mm
  • 13 mm
  • 30 mm
  • 13 mm
  • 13 mm
  • 25 mm
  • 4 mm
  • 25 mm
  • 4 mm
  • 25 mm
  • 13 mm
  • 25 mm
  • 25 mm
  • 尺寸:
  • 22,9×28,4 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 10,1×23,5 mm
  • 10,1×23,5 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 22,9×28,4 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 22,9×28,4 mm
  • 22,9×28,4 mm
  • 22,9×28,4 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 26×34 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 22,9×28,4 mm
  • 10,1×23,5 mm
  • 22,9×28,4 mm
  • 10,1×23,5 mm
  • 22,9×28,4 mm
  • 16,3×19,8 mm
  • 22,9×28,4 mm
  • 22,9×28,4 mm
  • 最大运行压力:
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 6,9 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 5,2 bar
  • 重量:
  • 2,7 g
  • 0,95 g
  • 0,55 g
  • 0,55 g
  • 0,95 g
  • 2,7 g
  • 0,95 g
  • 0,95 g
  • 2,7 g
  • 2,7 g
  • 2,7 g
  • 0,95 g
  • 0,95 g
  • 0,95 g
  • 4,7 g
  • 0,95 g
  • 0,95 g
  • 2,7 g
  • 0,55 g
  • 2,7 g
  • 0,55 g
  • 2,7 g
  • 0,95 g
  • 2,7 g
  • 2,7 g
Specifications