Orders LinkContactUsLinkComponent
STERI-BUFFER® 无菌磷酸盐缓冲剂 pH 7.2 ± 0.2
STERI-BUFFER® 无菌磷酸盐缓冲剂 pH 7.2 ± 0.2
02, Phosphate buffer solution, size: 99 ml (3,3 oz.), 72
Catalog # VELTSB100-99
Supplier:   VELTEK ASSOCIATES
STERI-BUFFER® 无菌磷酸盐缓冲剂 pH 7.2 ± 0.2
Catalog # VELTSB100-99
Supplier:  VELTEK ASSOCIATES
CAS Number:  
STERI-BUFFER® 无菌磷酸盐缓冲剂 pH 7.2 ± 0.2
STERI-BUFFER® 无菌磷酸盐缓冲剂 pH 7.2 ± 0.2
02, Phosphate buffer solution, size: 99 ml (3,3 oz.), 72
CAS Number:  
Price
¥9,590.00
Log in for availability
1 * 72 件
Some Products May Be Restricted
Certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order or specific license or customer documentation. More info
Product Details & Documents
STERI-BUFFER 90 和 99 是 VAI® 所生产的两款一次性无菌磷酸钠缓冲溶液。经测定符合现行美国药典 (USP) 标准,其 pH 值为 7.2 ± 0.2。该系列产品推出了 90 毫升装和 99 毫升装。
  • 在易撕包装对各无菌容器进行双层包装,然后用两层衬纸再次包装,便于运输
  • 分别贴签,标签上注明批次号及产品有效期
  • 交付时配备各批次产品专属检验证书、无菌证书及辐照证书
  • 该产品有两种瓶装,分别为 90 毫升装和 99 毫升装,可满足不同的操作需求
  • 符合现行美国药典 (USP) 标准
  • pH 值稳定在 7.2 ± 0.2
  • 每瓶均封有“未拆封条带”,瓶子打开后才会断开。
  • 一次性
  • 无味
STERI-BUFFER 系列产品经处理后,符合制药、生物技术和医疗设备等行业的相关标准。该系列产品可在实验测试(如生物负荷测试、制药微生物限制测试和 AET 测试)中用作缓冲溶液和稀释液,还可作为清洗剂。
Documents
Specifications
Specifications
  • 包装规格:
    72
  • 说明:
    Phosphate buffer solution, size: 99 ml (3,3 oz.)
  • 顺序:
    02