ContactUsLinkComponent
VWR®, Precision Grip Gloves with Dots
VWR®, Precision Grip Gloves with Dots
供应商:  VWR Collection
证书
undefined
VWR®, Precision Grip Gloves with Dots
供应商:  VWR Collection
规格
  • Catalog No:
  • VWRI112-5729
  • VWRI112-5730
  • VWRI112-5732
  • VWRI112-5731
  • VWRI112-5734
  • VWRI112-5733
  • 左右手通用的/分左右手:
  • 特定手柄
  • 特定手柄
  • 特定手柄
  • 特定手柄
  • 特定手柄
  • 特定手柄
  • 一次性/可重复使用:
  • 可重复使用
  • 可重复使用
  • 可重复使用
  • 可重复使用
  • 可重复使用
  • 可重复使用
  • 含乳胶/无乳胶:
  • 无乳胶
  • 无乳胶
  • 无乳胶
  • 无乳胶
  • 无乳胶
  • 无乳胶
  • 光洁度:
  • Nitrile palm coating + dots
  • Nitrile palm coating + dots
  • Nitrile palm coating + dots
  • Nitrile palm coating + dots
  • Nitrile palm coating + dots
  • Nitrile palm coating + dots
  • 量规:
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
  • 15
  • 袖口形式:
  • 针织护腕
  • 针织护腕
  • 针织护腕
  • 针织护腕
  • 针织护腕
  • 针织护腕
  • 欧洲标准:
  • EN 388:2016 (4131X)
  • EN 388:2016 (4131X)
  • EN 388:2016 (4131X)
  • EN 388:2016 (4131X)
  • EN 388:2016 (4131X)
  • EN 388:2016 (4131X)
规格