带头罩的防护服, DuPont™ Tyvek® IsoClean® 材料, VWR® Signature™
VWRU89012-818
- 衣服尺寸:XXL
- Anti-static:+
- Garment application:Laboratory
- 颜色:白色
- 说明:Hooded coveralls with elastic ankles
- 包装规格:25
防护服提供高等级的保护和耐用性,同时保持舒适。独特的闪光纺纱工艺为干颗粒物、无害液体和微生物提供了极好的屏障。
- 防护、耐用、舒适
- 对干颗粒物、无害液体和微生物具有良好的阻隔性
- 化学和生物惰性,低起毛,在清洗前无静电
- 锯齿状接缝,前拉链闭合,弹性手腕,带风帽
- 可搭配弹性脚踝,或带有聚乙烯防滑鞋底的附加靴子
防静电工作服具有低起毛、化学和生物惰性。