均质器, POLYTRON®, PT 2500 E
实验室"小"型台式均质器,容量从0.05至2500 ml,用于分散,均质,提取,细胞破碎,混合,乳化和悬浮。 该型号替代了PT 1600 E和PT 2100,并结合了两种型号的优点。
- 快速拆装E型分散头
- 集成的电子调速/稳定器,带控制旋钮和大型LED速度指示器
- 即使粘度发生变化,速度也保持恒定
- 软启动-逐步提高速度
: 符合DIN EN 60529的IP防护等级:IP 20
: 不含支架和分散头,请单独订购所需的配件。
- 说明:PT 2500 E, UK-plug
- 显示:LED
- 重量:1,8 kg
- 宽度×深度×高度:76×157×236 mm
- Cat. No.:KINE11010057
- 电机额定功率:500 W
- 型号:PT 2500 E
- 水容积:0,05 - 2500 ml
- 声级:66 dB(A) @ 25000 min-1
75 dB(A) @ 30000 min-1 - 速度范围:500 - 30000 min⁻¹