Orders LinkContactUsLinkComponent
安全标签,符合GHS要求
安全标签,符合GHS要求
安全标签,符合GHS要求
供应商:  VWR Collection
Certificates
安全标签,符合GHS要求
安全标签,符合GHS要求
9 Options Available Below
Product Details & Documents
这些标签采用PE薄膜制造,带GHS符号,符合GHS(全球协调系统)对化学物质和混合物的规定。2015年,GHS符号将代替传统的橙色符号 (HSID),新符号是橙色方块上的象形图,R和S短语将消失。GHS符号基于物质的物理、健康和环境危害分类。“纯”化学物质强制转换为GHS标志的日期是2010年12月,化学混合物的强制转换日期是2015年6月。
  • 菱形
  • 红框白底黑字
  • 每卷包含500个标签,包装在分配箱中
Product Family Options
产品信息
  • 顺序
    说明
    Type
    材质
    颜色
    尺寸
    包装规格
    可用库存
    Price
  • 01
    带有 GHS01 符号的 GHS 标签
    聚酯
    黑色/红色/白色
    26×26 mm
    500 labels/roll
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 卷
    1 * 1 卷 - ¥347.00
    ¥347.00
    1 * 1 卷
       ¥347.00
  • 02
    带有 GHS02 符号的 GHS 标签
    聚酯
    黑色/红色/白色
    26×26 mm
    500 labels/roll
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 卷
    1 * 1 卷 - ¥372.00
    ¥372.00
    1 * 1 卷
       ¥372.00
  • 03
    带有 GHS03 符号的 GHS 标签
    聚乙烯
    黑色/红色/白色
    26×26 mm
    500 labels/roll
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 卷
    1 * 1 卷 - ¥347.00
    ¥347.00
    1 * 1 卷
       ¥347.00
  • 04
    GHS标签,加压气体
    加压气体
    聚乙烯
    黑色/红色/白色
    26×26 mm
    500 labels/roll
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 卷
    1 * 1 卷 - ¥345.00
    ¥345.00
    1 * 1 卷
       ¥345.00
  • 05
    GHS标签,腐蚀性
    聚乙烯
    黑色/红色/白色
    26×26 mm
    500 labels/roll
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 卷
    1 * 1 卷 - ¥371.00
    ¥371.00
    1 * 1 卷
       ¥371.00
  • 06
    GHS标签,急性毒性
    聚酯
    黑色/红色/白色
    26×26 mm
    500 labels/roll
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 卷
    1 * 1 卷 - ¥372.00
    ¥372.00
    1 * 1 卷
       ¥372.00
  • 07
    带有 GHS07 符号的 GHS 标签
    聚酯
    黑色/红色/白色
    26×26 mm
    500 labels/roll
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 卷
    1 * 1 卷 - ¥372.00
    ¥372.00
    1 * 1 卷
       ¥372.00
  • 08
    带有 GHS08 符号的 GHS 标签
    聚酯
    黑色/红色/白色
    26×26 mm
    500 labels/roll
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 卷
    1 * 1 卷 - ¥372.00
    ¥372.00
    1 * 1 卷
       ¥372.00
  • 09
    带有 GHS09 符号的 GHS 标签
    聚酯
    黑色/红色/白色
    26×26 mm
    500 labels/roll
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 1 卷
    1 * 1 卷 - ¥370.00
    ¥370.00
    1 * 1 卷
       ¥370.00