Orders LinkContactUsLinkComponent
擦镜纸,541级, VWR®
擦镜纸,541级, VWR®
供应商:   VWR Collection
擦镜纸,541级, VWR®
供应商:  VWR Collection
Certificates
擦镜纸,541级, VWR®
擦镜纸,541级, VWR®
2 Options Available Below
Product Details & Documents
这些擦布适用于清洁各种光学镜片,如物镜、双筒镜、放大镜、眼镜以及光纤长丝。
Thickness: 0,04 mm
Weight: 12 g/m²
Product Family Options
产品信息
  • 说明
    长度×宽度
    包装规格
    可用库存
    Price
  • Lens cleaning tissues
    80×100 mm
    1×500片
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 500 件
    1 * 500 件 - ¥585.00
    ¥585.00
    1 * 500 件
       ¥585.00
  • Lens cleaning tissues
    100×150 mm
    25×25片
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 625 件
    1 * 625 件 - ¥1,643.00
    ¥1,643.00
    1 * 625 件
       ¥1,643.00