ContactUsLinkComponent
Polygosil 100-10, HPLC Columns
Polygosil 100-10, HPLC Columns
目录编号 HICHPOLY10010250A
供应商:  HICHROM
   Low Manufacturing Impact
undefined
Polygosil 100-10, HPLC Columns
目录编号 HICHPOLY10010250A
供应商:  HICHROM
   Low Manufacturing Impact
规格
  • 列格式:
    Analytical
  • 内径:
    4,60 mm
  • 颗粒大小:
    10 µm
  • 孔大小:
    100 Å
  • 长度:
    250 mm
  • 顺序:
    02
  • Environmentally Preferable:
    Low Manufacturing Impact
  • 环境认证:
    ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • 表面积:
    280 m2/g
  • 硬件栏:
    Stainless steel
  • Phase:
    Silica
  • 包装规格:
    1
规格
关于此项目
Irregular silica phases for analytical applications.
  • pH stability: 2 to 8