ContactUsLinkComponent
Superspher® RP select B, HPLC Columns
Superspher® RP select B, HPLC Columns
供应商:  HICHROM
   可持续选项
证书
undefined
Superspher® RP select B, HPLC Columns
供应商:  HICHROM
   可持续选项
规格
  • Catalog No:
  • HICHSUPERRPB4250AF
  • HICHSUPERRPB4125AF
  • HICHSUPERRPB4150AF
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • 碳负载:
  • 11,5%
  • 11,5%
  • 11,5%
  • 加端盖的:
  • 表面积:
  • 360 m²/g
  • 360 m²/g
  • 360 m²/g
  • 环境认证:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
规格