ContactUsLinkComponent
Exsil ODS, HPLC Columns
Exsil ODS, HPLC Columns
Supplier:  HICHROM
   Sustainable Options Available
Certificates
undefined
Exsil ODS, HPLC Columns
Supplier:  HICHROM
   Sustainable Options Available
Specifications
  • Catalog No:
  • HICHEXODS-5-250AF
  • HICHEXODS-5-10CP3
  • HICHEXODS-5-100AM
  • HICHEXODS1-5-250A
  • HICHEXODS-10-250P
  • HICHEXODS-5-250P
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • 碳负载:
  • 11
  • 11
  • 11
  • 7
  • 11
  • 11
  • 加端盖的:
  • Yes
  • Yes
  • 表面积:
  • 200 m²/g
  • 200 m2 /g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 环境认证:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
Specifications