ContactUsLinkComponent
Avantor® Alltima HP C8, HPLC Columns, 3 µm
Avantor® Alltima HP C8, HPLC Columns, 3 µm
供应商:  HICHROM
   可持续选项
证书
undefined
Avantor® Alltima HP C8, HPLC Columns, 3 µm
供应商:  HICHROM
   可持续选项
规格
  • Catalog No:
  • HICH22482
  • HICH87740
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • 碳负载:
  • 8%
  • 8%
  • 加端盖的:
  • pH 范围:
  • 1 - 10
  • 1 - 10
  • 表面积:
  • 200 m²/g
  • 200 m²/g
  • 美国药典代码:
  • L7
  • L7
  • 环境认证:
  • ISO 14001:2015 (530840 UM15)
规格