跳转到 页眉
跳转到 主要内容
跳转到 页脚
高级搜索
高级搜索
SDS
证书
制造商数据
0
¥0.00
Order Entry
登录
/
注册
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
订单输入
订单状态
您的账户
购物车
China
订单输入
订单状态
您的账户
购物车
ContactUsLinkComponent
主页
缓冲(液)
酸碱缓冲液
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
Catalog # HONC33650-500ML
供应商:
HONEYWELL
CAS 编号:
Expand image
pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
Catalog # HONC33650-500ML
供应商:
HONEYWELL
CAS 编号:
规格
包装类型:
Plastic bottle
pH缓冲类型:
Borate
包装规格:
500 mL
参考温度:
20 °C
顺序:
62
pH精度:
±0.05
Pk Info:
1×500 ml
pH 值:
11,00
规格
关于此项目
Product Details
Documentation
Product Details
Documentation