Orders LinkContactUsLinkComponent
容量瓶,带聚乙烯塞子,class A
容量瓶,带聚乙烯塞子,class A
200 ml, ±0,10 ml, With stopper number 16
目录编号 VWRU89025-808
容量瓶,带聚乙烯塞子,class A
目录编号 VWRU89025-808
容量瓶,带聚乙烯塞子,class A
容量瓶,带聚乙烯塞子,class A
200 ml, ±0,10 ml, With stopper number 16
Jump to:
Price
¥2,408.00
Log in 查看库存
1 * 2 件
Product Details & Documents
瓶身有白色细刻度和标记处。
带刻度,包含一个聚乙烯塞子。
Certifications: 符合ASTM E288, Class A的要求。
规格
  • 容量:
    200 ml
  • 说明:
    With stopper number 16
  • 误差:
    ±0,10 ml