Orders LinkContactUsLinkComponent
量筒,硼硅酸盐玻璃,B级,校准后交付
量筒,硼硅酸盐玻璃,B级,校准后交付
Certificates
量筒,硼硅酸盐玻璃,B级,校准后交付
量筒,硼硅酸盐玻璃,B级,校准后交付
2 Options Available Below
Product Details & Documents
硼硅酸盐玻璃。 量筒尺寸从25毫升到2000毫升不等,具有六角形底座和黄色缓冲器
  • 硼硅酸盐玻璃制造
  • 在20°C下校准后交付
  • 耐用的白色彩色刻度打印,可在实验室环境中长期使用
每个量筒上都有'TD' ,标明量筒是校准后交付的。
Certifications: 由ASTM E438 1型A类硼硅酸盐3.3玻璃制成。 符合ASTM规范E1272 B类要求。
Product Family Options
产品信息
  • 顺序
    说明
    容量
    分度
    可用库存
    Price
  • 01
    Graduated cylinder
    10 ml
    0,2 ml
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 2 件
    1 * 2 件 - ¥1,473.00
    ¥1,473.00
    1 * 2 件
       ¥1,473.00
  • 03
    Graduated cylinder
    50 ml
    1 ml
    Log in 查看库存
    Log in 查看库存
    1 * 2 件
    1 * 2 件 - ¥423.00
    ¥423.00
    1 * 2 件
       ¥423.00