刻度移液管,A级
Supplier: VWR BRAND PRIVATE LABEL USA
Jump to:
About this item
A类硼硅酸盐3.3膨胀玻璃制成
- 可重复使用
- 带颜色,方便识别和排列
在20 °C 校准后交付,这些移液管不带序列号和批次认证。
Certifications: 由ASTM E438 Type 1 A类硼硅酸盐33膨胀玻璃制成,并符合ASTM规范E969。 移液器按照ASTM规范E1273进行颜色编码。
2 Options Available Below
Product Details & Documents
A类硼硅酸盐3.3膨胀玻璃制成
- 可重复使用
- 带颜色,方便识别和排列
在20 °C 校准后交付,这些移液管不带序列号和批次认证。
Certifications: 由ASTM E438 Type 1 A类硼硅酸盐33膨胀玻璃制成,并符合ASTM规范E969。 移液器按照ASTM规范E1273进行颜色编码。